자동 이미징 다기능성 및 가속화된 처리량
CellInsight HCS/HCA 플랫폼 제품군은 광각 시야와 공초점, 명시야 자동 이미징 모드를 모두 하나의 프로토콜 내에서 제공합니다. 속도를 고려하여 설계된 실시간 이미징과 분석은 가장 빠른 데이터 처리를 위해 병렬로 수행할 수 있습니다. 아래에서 논문 품질의 이미징, 실시간 분석 소프트웨어, 세포 페인팅 연구데이터베이스 관리 소프트웨어를 비롯한 당사의 고유한 특징에 대해 자세히 알아보세요.
논문 품질의 이미징
CellInsight high-content screening(HCS)/high-content analysis(HCA) 플랫폼 제품군은 가장 빠른 데이터 처리를 위해 자동 이미징 다기능성 및 가속화된 처리량을 제공하도록 설계되었습니다. 광각 시야, 공초점 또는 명시야 자동 이미징 모드 중에서 선택할 수 있으며, 모두 하나의 프로토콜 내에서 가능합니다. 당사의 기기는 자외선, 근적외선 형광, 멀티컬러 명시야 이미징에서 최대 12가지의 색상을 선택하여 유연한 이미징 패러다임을 사용할 수 있도록 합니다. 마지막으로, 저희 시스템은 속도를 염두에 두고 설계되어 가능한 가장 빠른 데이터 도출 시간을 위해 병렬로 수행되는 실시간 이미징 및 분석이 가능합니다.
유방암 조직 세포
CellInsight CX7 LED. 인간의 유방암 조직 슬라이드는 H&E 및 KI67 관련 DAB 마커로 염색되었습니다. (각각 적색, 녹색 및 청색 투과광, 20X 대물렌즈, 3-채널 조직학  바이오애플리케이션으로 이미징)
A549 세포
CellInsight CX7 LED. 염색: HCS CellMask Blue(청색), Invitrogen Alexa Fluor 488 Phalloidin(녹색), Invitrogen Alexa Fluor 750 goat anti–mouse IgG secondary antibody(분홍색).
BPAE 세포
CellInsight CX5. 염색: DAPI (청색), Alexa Fluor 568 phalloidin (적색), 및 goat anti–mouse IgG (H+L) secondary antibody, Alexa Fluor 488 conjugate (녹색).
HeLa 세포
CellInsight CX5. 염색: Hoechst 33342 (청색) 및 Alexa Fluor 680 phalloidin (황색).
온보드 실시간 분석 소프트웨어
Thermo Scientific HCS Studio Cell Analysis Software는 유연성과 사용 편의성의 균형을 전문적으로 맞추어, 단일 세포부터 세포집단에 이르기까지 의미 있는 데이터 분석을 가능하게 합니다. 병렬 이미징 및 분석은 실시간 결과를 신속하게 제공합니다. 
HCS Studio 소프트웨어를 사용하면 각 개별 세포 또는 세포 이벤트의 역추적을 통해 데이터에서 아티팩트(artifact)를 최소화할 수 있습니다. 각 데이터 포인트와 연관된 해당 세포 레벨 컷아웃을 확인하여 실제 측정의 품질을 제어합니다. 
어세이 개발을 가속화하기 위해 Z-프라임 통계 분석을 기반으로 분석 성능에 대해 모든 파라미터를 평가할 수 있습니다. 이를 통해 스크리닝 캠페인을 확장할 때 최고 성능의 검사를 선택할 수 있습니다. 또한 HCS Studio 소프트웨어는 간편한 검사 프로토콜 설정, 이미지 획득, 분석 및 스캐닝을 용이하게 하기 위해 사용자 친화적인 시각적 피드백과 함께 안내 방식의 워크플로우를 특징으로 합니다.
CellInsight CX7 LED Pro 및 CellInsight CX7 LZR Pro용 HCS Studio 소프트웨어에는 Thermo Scientific EurekaScan Finder 소프트웨어도 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어를 통해 더 높은 배율에서 이벤트 검출 및 후속 캡처를 자동화하여 기기 사용시간과 분석 노력을 크게 줄일 수 있습니다.
EurekaScan Finder 소프트웨어는 샘플 유형과 high-content screening을 알리는 사용자가 규정하는 기준을 기반으로한 두 가지 접근방식을 제공합니다.
시나리오 I: 조직 연구 시
첫 번째 선택된 개체는 두 번째 시야(케이스 A)보다 크거나 두 번째 시야(케이스 B)에 여러 개체가 나타납니다. 이 경우 두 번째는 일정한 간격의 격자 패턴을 사용하여 두 번째 필드 위치를 정의합니다.
시나리오 II: 스페로이드(spheroid), 희귀(rare) 이벤트 연구 시
첫 번째에서 선택된 개체는 두 번째 시야보다 작고 여러 개체가 같은 시야에서 있을 가능성이 적도록 간격을 두고 있습니다. 이 경우 두 번째는 각 개체를 중심으로 시야의 중심을 맞춥니다.
세포 페인팅 연구
세포 페인팅 연구
Invitrogen Image-iT ™ Cell Painting Kit 및 CellInsight CX7 LZR Pro 플랫폼을 사용한 세포 페인팅 다중 파라미터 표현형 분석.
U2OS 세포는 96-웰 광학 얇은 바닥 플레이트 내에서 24시간 동안 niclosamide(0–150 μm), gambogic acid(0–2 μm), staurosporine(0–0.5 μm) 또는 amsacrine(0–100 μm)의 다양한 농도에 노출되지 않았거나 노출되었습니다. 그런 다음 Hoechst 33342 dye(카탈로그 번호 H21486), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Concanavalin A(카탈로그 번호 C11252), Invitrogen™ SYTO™ 14 Green Fluorescent Nucleic Acid Stain(카탈로그 번호 S7576), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Wheat Germ Agglutinin(카탈로그 번호 W32464), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 568 Phalloidin(카탈로그 번호 A12380), Invitrogen™ MitoTracker™ Deep Red FM dye(카탈로그 번호 M46753)를 사용하여 라벨링하였습니다. 세포 페인팅 염색 후, CellInsight CX7 LZR Pro 플랫폼으로 20x 0.8 NA Olympus X Line 대물렌즈를 사용하여 이미지를 획득하고 HCS Studio 5.0 소프트웨어에서 세포 페인팅 바이오애플리케이션으로 분석했습니다.
CX7 LZR Pro HCS 플랫폼은 레이저 기반 자동초점, 강력한 sCMOS 카메라가 장착되어 있어 실험의 어세이 창(assay window)을 높이고 노출 시간을 줄이고 놀라운 획득 속도를 제공합니다. 분석 및 이미지 캡처를 하나의 병렬 스트림으로 축소한 진정한 즉각적인 표현형 판별을 통해 분석 속도를 더욱 향상시켜 데이터를 더 빠르게 얻을 수 있습니다. 또한, 새로운 Thermo Scientific Image-iT ™ Cell Painting Kit는 CellInsight CX7 LZR Pro 플랫폼과 함께 개발되어 턴키 방식의 다중 파라미터 라벨링, 이미징 및 분석을 가능하게 합니다.
전용의 완전히 새로운 세포 페인팅 바이오애플리케이션과 결합한 Thermo Scientific HCS Studio Software의 모든 고급 기능과 옵션인 Thermo Scientific Amira Software를 통해 CellInsight CX7 LZR Pro HCS 플랫폼은 세포 페인팅, 3D 형태학적 추적, 면역세포에서 종양 코로컬라이제이션에 이르기까지 까다로운 분석을 간소화할 수 있습니다.
Store 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어
Thermo Scientific Store™ 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어는 HCS 기기에서 자동으로 전송되거나 다른 이미징 소스로부터 가져온 이미지나 데이터를 저장, 관리하기 위해 사용되는 SQL™ 또는 Oracle™ 데이터베이스입니다. 데이터 및 이미지 모두에 대한 빠르고 확장성이 뛰어난 글로벌 액세스를 지원합니다. 데이터 및 이미지를 수집한 후 Store 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어를 사용합니다.
특징
  • 이미지 및 데이터 자동 전송—여러 위치에서 데이터 및 이미지 액세스를 허용하는 중앙 집중식 데이터 저장소
  • 액세스 가능 및 연결성—데이터가 연관된 이미지에 원활하게 연결됩니다.
  • 시각화—함께 연결된 이미지와 데이터를 보고 이미지를 쉽게 비교합니다.
  • 내보내기—Spotfire™, Excel™ 및 GeneData Screener™ 프로그램과 같은 소프트웨어에 대해 내보내기 형식이 내장되어 있습니다.
Store Express 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어를 통해 생산성을 높일 수 있습니다
모든 Thermo Scientific High Content 플랫폼은 Thermo Scientific Store Express 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어의 기본 버전으로 구성됩니다. 저장 공간이 10GB인 Store Express 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어는 데이터 보안을 유지하고 사용 첫 날부터 생산성을 발휘할 수 있도록 합니다. 확장 가능한 솔루션은 아니지만, 요구 사항이 변화함에 따라 전체 솔루션인 Thermo Scientific Store 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어로 항상 업그레이드할 수 있습니다.
  • Store Express 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어는 모든 high-content 플랫폼에 포함되어 있습니다.
  • 활성 데이터 관리 프로그램과 함께 사용하기에 충분합니다.
  • IT 오버헤드 없이 즉시 사용할 수 있습니다.
  • 성능 저하 없이 완벽하게 작동합니다.
확장 가능한 저장
Store 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어의 선택적 구성은 다음과 같습니다.
  • SQL 또는 Oracle 데이터베이스를 함께 사용할 때 화면을 수용하도록 확장 가능
  • 용량 및 관리를 위해 서버에 설치
  • IT 구현을 위한 전문가 지침
  • 업계 파트너들이 선호
보다 처리량이 높은 스크리닝 기능을 위해 확장 가능
Store 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어는 서버 기반 플랫폼으로 확장되므로 막대한 양의 이미지와 데이터를 관리할 수 있습니다. Store 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어를 사용하여 HCS Studio Cell Analysis Software를 실행하는 모든 플랫폼 또는 클라이언트로부터 이미지를 가져오고, 변환(convert)하고, 스풀(spool) 할 수 있습니다. 조직 전체에서 데이터 및 이미지를 공유하여 완벽한 협업 환경을 조성합니다.
주문 정보
High-content screening 애플리케이션
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.