thermo scientific cell culture tissue culture dishes
다양한 세포 배양 요구사항에 부합하는 광범위한 크기, 스타일, 표면
당사 접시 제품은 100가지 이상의 형식과 표면 종류를 다양하게 결합하여 이용할 수 있습니다. 각 접시는 수동 또는 자동 영상촬영에서 우수한 광학 품질을 재현하므로 건강한 세포와 재현 가능한 결과를 개선할 수 있습니다. 로트 간 세포주 검사는 일관성을 보장합니다.
처리형 접시
광범위한 어플리케이션과 세포주를 지원하는 Nunc 접시에는 세포 부착, 회전 타원체 세포 형성, 세포의 비효소적 수득을 촉진하는 다양한 표면 처리 옵션이 있습니다.
Thermo Scientific Nunc Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Enhance cell attachment to the culture surface with the extracellular matrix coating on Nunc Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes, ideal for culturing finicky cells that do not attach to the regular cell culture-treated surfaces.
페트리 접시
현미경에 적합한 당사의 포괄적인 랙과 페트리 접시(세포 배양용으로 처리된 표면)는 대다수 어플리케이션의 요구사항에 부합합니다.
세포 배양 인서트
연구에서 활용도 높은 Thermo Scientific™ Nunc™ 세포 배양 인서트는 3D 세포 배양을 가능하게 해줍니다. 즉, 공기-액체 접촉면이 필요한 조직을 성장시키는 데 우수한 세포 성장 시스템으로서 특히 해당 캐리어 플레이트와 함께 사용할 수 있습니다.
페트리 접시 랙
유리 및 플라스틱 접시를 고정해 주므로 Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Petri 및 Bioassay Dish Rack을 안전하게 운반할 수 있습니다. 매끄러운 둥근 모서리, 핑거 그립 손잡이, 고무 발이 달려 있어 접시를 안전하게 운반할 수 있습니다.
세포 배양 스크래퍼
최적의 어플리케이션 유연성을 지원하는 조절식 블레이드입니다. 비발열성 멸균 스크래퍼로 수득 공정 중에 세포 손상을 줄여 줍니다.
다중접시
당사의 세포 배양 제품은 표면적 범위가 0.013cm2~25,280 cm2이므로, 배양을 확장할 때 쉽게 확장할 수 있습니다. 또한, 표준 표면에서 대다수 어플리케이션이 가능하지만, 특정 연구 요건에 맞는 맞춤 표면도 제작할 수 있습니다.
Thermo Scientific Multi-well plates and Microplates
연구 어플리케이션에 가장 적합한 플레이트를 선택하면 됩니다.
간단히 사용 가능한 옵션에서 기준을 선택하면, 선택 항목과 일치하는 모든 플레이트로 안내됩니다.
검색 시작하기 ›