Search Thermo Fisher Scientific
여러분이 원하는 조직 배양 플라스크 표면 및 보조 옵션을 제공하며, 일관성, 세포 건강, 재현성을 위해 디자인된 Thermo Scientific 세포 배양 플라스크에 대해 알아보십시오. 세포 배양 플라스크는 다양한 크기(25cm2 ~ 500cm2의 배양 면적)로 제공되며, 특정 애플리케이션과 세포 유형에 맞도록 표면 처리된 제품으로 선택하실 수 있습니다.
고품질의 광학적으로 투명한 버진(virgin) 폴리스티렌으로 제작된 이 비-처리된(non-treated) 세포 배양 플라스크는 높은 수준의 멸균성을 보장하므로 비부착 세포의 부유 현탁 배양에 이상적입니다.
재현성 있는 스페로이드(spheroid) 배양물을 형성할 수 있습니다.
낮은 부착률 또는 증식을 보이는 세포용입니다.
Poly-d-lysine(PDL) 및 콜라겐 I 코팅 플라스크는 까다롭고 증식 표면에 부착되기 어려운 일차 세포의 부착 배양에 적합합니다.
균일한 코팅이 표면을 양전하로 대전시켜 세포 부착과 성장 및 분화를 촉진합니다. 증식 조건을 최적화한 후에도 세포주가 잘 성장하지 않고 낮은 부착률 또는 느린 증식을 보이는 경우 사용합니다.
시판되는 제품 중 가장 큰 사이즈의, 단일 층으로, 세포 배양용으로 처리된(cell culture treated) 플라스크에 대해 알아보십시오. 총 부피가 1,900mL이고 눈금이 100 ~ 500mL로 굵게 인쇄되어 있습니다.
콤팩트한 스케일-업과 자동화가 가능합니다.
연구 및 공정 개발에서부터 대규모 생물제조에 이르기까지 모든 단계의 세포 배양 공정에 완벽하게 적용할 수 있습니다. Thermo Scientific Nunc Cell Factory System, Nunc 롤러 병, Nalgene 일회용 쉐이커 플라스크 등 당사의 생산용 세포 배양 플랫폼은 엄격한 기준을 따르며, 이로 인해 Thermo Fisher는 세포 배양 제품의 세계적 선도 제공업체가 되었습니다.
EasYFlask가 세포 배양 및 스케일-업을 위한 최적의 선택인 이유 | |
---|---|
목 부위 너비 | 목 부위가 훨씬 더 넓어 스크레이퍼나 피펫으로 증식 표면에 접근하기가 더 쉽습니다. |
캡 열기 | 1/3만 돌려도 캡이 열리기 때문에 한 손 조작이 가능하고 손목에 부담을 줄일 수 있습니다. |
부피 눈금 | 증식 배지를 쉽고 빠르게 측정하도록 눈금이 몰딩 및 인쇄되어 있습니다. |
멸균 보증 레벨(Sterility Assurance Level, SAL) | SAL가 10-6인 경우 멸균 실패 확률이 1백만 개 플라스크당 1개 이하입니다. |
로트 간(lot-to-lot) 검사 및 각 케이스에 포함된 인증서 | 네 개의 세포주와 일차 세포에 대한 로트별 검사를 통해 일관성, 재현성, 안정성을 유지합니다. 각 케이스에 인증서가 포함되어 있습니다. |
Airflow below 플라스크 | 플라스크 하부에 벤트 립(vented rib)이 있어 최적의 온도 평형을 유지합니다. |
튼튼한 디자인 | 두꺼운 벽으로 된 튼튼한 디자인 덕분에 기계적 압박에 대한 저항력이 더 우수합니다. |
스케일-업(scale-up) 시에도 보장되는 표면 지속성 | 부착 배양물의 부착 및 증식을 극대화하기 위해 Thermo Scientific Nunclon Delta 표면이 T25, T75, T175, T225 및 T500 플라스크에 모두 제공되므로 스켈일-업 시에도 일관성과 신뢰성을 유지할 수 있습니다. |
구조와 표면의 조합이 100가지가 넘는 당사의 폴리스티렌 세포 배양 플레이트는 건강한 세포를 촉진시키며 신뢰성 있는 결과를 가져옵니다.
광범위한 세포 유형과 애플리케이션을 위한 최고의 성능 둥근 바닥과 편평한 바닥의 튜브, 또는 원뿔형 튜브 중 원하는 제품을 선택하십시오. 실험실 성과 향상을 위해 사용하기 쉬운 디자인으로, 다양한 크기와 모양의 튜브가 재활용 가능한 랙과 함께 제공됩니다.
부착, 현탁 및 3D 스페로이드 세포 배양을 촉진하기 위해 다양한 표면 처리 옵션을 제공하는 배양 접시 제품군 전체를 둘러보십시오. 고품질 이미징 애플리케이션을 위해 유리 바닥으로도 제공 가능합니다.
식종, 배양, 고정 및 염색이 한 개의 슬라이드에서 가능한 Nunc Lab-Tek 및 Lab-Tek II Chamber Slide를 선택하십시오. 다양한 표면 및 구조로 제공됩니다.
사용자에게 필요한 품질과 일관성을 제공하기 위해 설계되고 제작된 Gibco 배지, 혈청 및 시약은 매일 재현성 있는 결과와 성공적인 연구 성과를 얻는 데 도움이 됩니다.
CO2 인큐베이터, 생물 안전 작업대, 범용 원심분리기, 실험실용 냉장고와 냉동고, 자동 세포 계수기, 세포 이미징 시스템을 비롯한 검증된 고성능 세포 배양 기기와 장비로 연구 수준을 한 차원 높일 수 있습니다.
간단히 사용 가능한 옵션에서 기준을 선택하면, 선택 항목과 일치하는 모든 플레이트로 안내됩니다.
코팅되거나 수정된 유리 또는 플라스틱 표면에서의 세포 부착과 성장
증식 표면은 다양한 세포 유형의 부착, 증식, 형태 및 분화에 영향을 줍니다. 그러나, 특정 표면에 대한 반응은 세포 유형에 따라 다릅니다. 세포 배양을 위한 증식 표면은 세포 배양 성능과 애플리케이션을 바탕으로 선택해야 합니다. 이 기술 회보에서는 플라스틱, 소다 석회 글래스 및 붕규산 커버글래스를 표면 변경 없는 경우, 폴리라이신 코팅된 경우, 비생물학적 시약 또는 전기 방전으로 안정적으로 표면 변경한 경우로 나누어 다양한 세포 종류들을 테스트했습니다.
코팅되거나 수정된 유리 또는 플라스틱 표면에서의 세포 부착과 성장
증식 표면은 다양한 세포 유형의 부착, 증식, 형태 및 분화에 영향을 줍니다. 그러나, 특정 표면에 대한 반응은 세포 유형에 따라 다릅니다. 세포 배양을 위한 증식 표면은 세포 배양 성능과 애플리케이션을 바탕으로 선택해야 합니다. 이 기술 회보에서는 플라스틱, 소다 석회 글래스 및 붕규산 커버글래스를 표면 변경 없는 경우, 폴리라이신 코팅된 경우, 비생물학적 시약 또는 전기 방전으로 안정적으로 표면 변경한 경우로 나누어 다양한 세포 종류들을 테스트했습니다.