Search Thermo Fisher Scientific
EasYFlasks
필터 캡
벤트/닫힘 캡
세포 배양의 모든 단계에서 유연하고, 재현 가능하고, 안정적인 결과를 확보할 수 있도록 다양한 형식, 크기, 표면에 이르는 폭넓은 세포 배양 플라스크를 구비하고 있습니다. 특정 세포 유형과 원하는 세포 배양 범위를 염두하고 있다면 제품 선택 안내를 받으실 수 있습니다.
세포 유형별 사용에 대한 추가 지침은 <45>표면 선택 가이드 (PDF)를 확인하세요.
부착 세포 배양과 현탁세포 배양 비교
세포 배양을 위한 두 가지 기본 시스템에는 인공 기질의 단일 세포층(monolayer) 배양 (즉, 부착 배양) 또는 배양 배지에서 자유롭게 부유하는 배양(현탁 배양)이 있습니다. 세포 배양 소개 에 대한 기술 참조를 방문하여 부착 세포 배양과 현탁세포 배양 비교 정보를 자세히 살펴 보십시오.
Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta 세포 배양 표면
Nunclon Delta 표면은 본래 강한 소수성을 지닌 폴리스티렌 표면의 소수성을 높여 주는 완벽한 합성 에너지 처리 표면으로서 세포 부착과 성장을 촉진합니다. Nunclon Delta 인증은 고품질 표준과 로트 간 일관성을 보장합니다. 다양한 Thermo Scientific™ 세포 배양 플라스틱 제품에서 이 인증을 찾아볼 수 있습니다.
독자적인 Nunclon Delta 세포 배양 표면은 최적의 성장을 보장하고 세포가 성장 표면에 잘 부착할 수 있도록 도와줍니다.
당사는 또한 필터 캡 또는 벤트/닫힘 캡을 장착한 Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flask에서 직선형 표준 T80 플라스크도 구비하고 있습니다.
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera를 사용하면 가장 중요한 작업에서 최고의 성과를 올릴 수 있습니다.
매우 다양한 세포 유형과 회전 타원체 생성 기능을 지원하는 표면을 통해 줄기세포와 암 연구 성과가 높아집니다. 연구에 따르면 Nunclon Sphera 표면은 일관성 있고, 반복 가능한 회전 타원체 형성과 성장을 가능하게 해줍니다.
목부분 | 표면 | 설명 | 캡 | |
---|---|---|---|---|
Nunclon Sphera 플라스크 | 경사형 | Nunclon Sphera | EasYFlask format, the Nunclon Sphera Flask의 설정을 통해 3D 골격 없는 회전 타원체 배양(종양 회전 타원체, 만능줄기세포의 배상체 형성 등)이 가능합니다. | 필터 |
Poly-D-Lysine(PDL) 및 Collagen I 코팅 처리한 플라스크는 난해하고 성장 표면에 부착하기 어려운 일차 세포의 부착 배양에 매우 적합합니다. 표면 선택은 조직 유형에 따라 달라집니다. 즉, 필요에 따라 특정 세포주와 검사 모두에서 이전 참조를 검토하는 것이 좋습니다.
목부분 | 표면 | 설명 | 캡 | |
---|---|---|---|---|
PDL Cell Culture Coated EasYFlask | 경사형 | Poly-D-Lysine | 난해하고 부착하기 어려운 일차 세포의 부착 배양을 위한 동물 유래 성분 미함유 합성 표면 | 필터 |
Collagen I Cell Culture Coated EasYFlask | 경사형 | Collagen I | 난해하고 부착하기 어려운 일차 세포의 부착 배양을 위한 동물 유래 성분 함유 표면 | 필터 |
투명한 고품질 버진 폴리스티렌으로 제작된 Thermo Scientific™ Nunc™ Non-treated Flask는 철저한 멸균을 거쳐 비부착 세포 현탁 배양에 적합합니다.
목부분 | 표면 | 설명 | 캡 | |
---|---|---|---|---|
Non-treated EasYFlask | 경사형 | 세포 배양이 처리되지 않음 | 비부착 세포가 현탁액에서 성장하도록 처리되지 않은 폴리스티렌 | 필터 |
표면 선택: 최적의 세포 성장 및 수득 확보
연구 어플리케이션에 가장 적합한 표면을 선택할 수 있도록 배양 장비 표면을 변형하는 데 사용되는 여러 기술을 간략하게 살펴 봅니다.
연구에서 새로운 차원 활용: 3D 배양액을 일관성 있게 반복 성장
여러 세포 유형에서 회전 타원체 배양을 일관성 있게 반복하여 성장시킬 수 있는 새로운 표면 기술에 대해 알아보십시오.
코팅 또는 변형된 유리 또는 플라스틱 표면에서 세포 부착 또는 성장
성장 기질은 다양한 세포 유형의 부착, 성장, 형태, 분화에 영향을 줍니다. 그렇지만, 해당 표면에 대한 반응은 세포 유형별로 다릅니다. 세포 배양용 성장 표면 선택 기준은 세포 배양 성능과 어플리케이션이어야 합니다. 이 기술 게시판(technical bulletin)에서는 변경되지 않거나 폴리리신(polylysine)으로 코팅된 표면이나 비생물학적 시약 또는 전기 대전으로 변형된 안정된 표면을 사용해 플라스틱, 소다 석회 유리, 붕규산염 커버글라스에서 다양한 세포 유형의 성장을 조사했습니다.
표면 선택: 최적의 세포 성장 및 수득 확보
연구 어플리케이션에 가장 적합한 표면을 선택할 수 있도록 배양 장비 표면을 변형하는 데 사용되는 여러 기술을 간략하게 살펴 봅니다.
연구에서 새로운 차원 활용: 3D 배양액을 일관성 있게 반복 성장
여러 세포 유형에서 회전 타원체 배양을 일관성 있게 반복하여 성장시킬 수 있는 새로운 표면 기술에 대해 알아보십시오.
코팅 또는 변형된 유리 또는 플라스틱 표면에서 세포 부착 또는 성장
성장 기질은 다양한 세포 유형의 부착, 성장, 형태, 분화에 영향을 줍니다. 그렇지만, 해당 표면에 대한 반응은 세포 유형별로 다릅니다. 세포 배양용 성장 표면 선택 기준은 세포 배양 성능과 어플리케이션이어야 합니다. 이 기술 게시판(technical bulletin)에서는 변경되지 않거나 폴리리신(polylysine)으로 코팅된 표면이나 비생물학적 시약 또는 전기 대전으로 변형된 안정된 표면을 사용해 플라스틱, 소다 석회 유리, 붕규산염 커버글라스에서 다양한 세포 유형의 성장을 조사했습니다.