Search Thermo Fisher Scientific
![]() | Transfection을 통해 효율적인 유전자를 전달하려면, 플라스미드 DNA와 지질 시약의 복합체를 형성하여 세포 핵으로의 효율적인 전달을 매개할 수 있습니다. 이 공정은 타깃 유전자의 후속 단백질 발현에 필수적입니다. 플라스미드는 박테리아에서 자연적으로 발생하는 작은 원형 DNA 분자로서 박테리아가 유전 정보를 전달하는데 실제로 사용합니다. DNA 플라스미드를 포유류 세포에 추가하는 메커니즘은 플라스미드 transfection으로 알려져 있습니다. Lipofectamine® Reagent별 프로토콜은 광범위한 세포 유형에서 효율, 생활성, 재현성에 최적화되어 있습니다(아래 표에서 "프로토콜 다운로드" 링크 참조). 이것은 흔히 특히 새로운 세포주에서 시작하는 것이 가장 좋습니다. 이 프로토콜이 특정 세포 유형에 부적합하다고 생각되면, 당사의 세포별 프로토콜 을 참조하여 추가로 최적화할 수 있습니다. |
바로 주문하기 | 바로 주문하기 | 바로 주문하기 | |
광범위한 세포 유형을 위한 활용도 높은 고효율 시약 | transfection하기 어려운 세포를 포함하여 가장 광범위한 세포 유형에서 가장 효율적이고 활용도 높은 시약 | 모든 세포주용 고효율 전기영동, 초대 배양 세포와 줄기세포에 가장 적합 | |
---|---|---|---|
Lipofectamine® 2000 자세히 보기 > | Lipofectamine® 3000 자세히 보기 > | Neon® Transfection System 자세히 보기 > | |
최다 판매 형식 | Cat. No. 11668-019 (1.5 mL) | Cat. No. L3000-015 (1.5 mL) | Cat. No. MPK5000S |
샘플 유형 |
|
|
|
Transfection 효율 | 높음 | 우수함 | 최대 |
Cell viability | 높음 | 우수함 | 좋음 |
프로토콜 | 프로토콜 다운로드 | 프로토콜 다운로드 | 프로토콜 다운로드 |