Search Thermo Fisher Scientific
높은 백그라운드로 인해 Blunt-end 및 Long PCR 산물은 클로닝이 어려워 재조합체 수율이 낮을 수 있습니다. Thermo Fisher만의 고유한 Zero Background™ 기술은 치사성 ccdB 유전자(세포 사멸을 제어)를 통해 고효율 클로닝을 달성할 수 있습니다.
ccdB 유전자는 Zero Background™ 벡터의 클로닝 부위에 결합됩니다. CcdB 단백질 독소 세균성 자이레이스(gyrase)는 HOSE 염색체의 분해와 세포 사멸을 유발합니다. 인서트가 벡터에 접합되면 ccdB 유전자가 파열되어 재조합 콜로니만 성장하게 됩니다. 높은 벡터 백그라운드를 해소함으로써 Zero Background™ 기술은 100%에 가까운 재조합체를 산출하기 때문에 수백 개의 백그라운드 콜로니를 스크리닝할 필요가 없습니다.
Zero Blunt® 클로닝 키트는 이제 ExpressLink™ T4 DNA Ligase가 Zero Blunt® 클로닝 키트에 추가되어 상온에서 5분만에 접합을 수행할 수 있으며, 일반적으로 삽입체를 지닌 재조합체를 > 80% 이상의 수율로 반응시킵니다.
Zero Blunt® TOPO® 기술로 PCR을 5분 내에 클론을 만들 수 있는 방법으로 전환하십시오. Zero Blunt® TOPO®은 리가아제, PCR 이후 절차, 또는 특정 염기서열을 포함하는 PCR 프라이머 없이 정확한 삽입으로 최대 95%의 클론을 산출합니다.