Search Thermo Fisher Scientific
GeneArt Site-Directed
| GeneArt Site-Directed Mutagenesis PLUS 시스템 | |
1개 부위/플라스미드 | ✓ | ✓ |
3개 부위/플라스미드 | ✓ | |
돌연변이 생성 효율 | 1개 부위에 대해 >90% | 1개, 2개 또는 3개 부위에 대해 >90% |
돌연변이 개수 |
|
|
결과를 얻기까지 소요 시간 | 3kb 플라스미드의 경우 일반적으로 3시간 미만 | 10kb 이하 플라스미드의 경우 일반적으로 약 3시간 |
지금 주문하기 | 지금 주문하기 |
높은 돌연변이 유도 효율 여러 가지 염기 돌연변이 유도 방법이 일반적으로 사용되지만 pUC19 플라스미드를 사용하여 12개 염기 치환, 삽입, 삭제를 테스트하였습니다. 임의의 12개 염기 치환은 하나의 변이된 프라이머 내에서 수행되었습니다. 이와 달리 종결 코돈을 포함하고 있는 임의의 12개 올리고뉴클레오티드를 야생형 pUC19 플라스미드에 삽입한 후 야생형 플라스미드를 복원하기 위해 정확히 12개 염기를 삭제하였습니다.
높은 돌연변이 유도 효율 12개 염기 대체, 삽입 또는 삭제에서 나타난 돌연변이 유도 효율은 90% 이상이었습니다. GeneArt Site-Directed Mutagenesis 키트의 성능은 경쟁사인 ‘Q’사의 최신 키트 버전과 유사했습니다.
다중 부위 특정 돌연변이 유도 효율 그림은 각각 5, 10, 14kb의 플라스미드에서 1bp 또는 3bp의 3개 부위에 대한 다중 부위 돌연변이 유도 효율을 보여주고 있습니다. 모든 사례에서 변이된 부위(각기 1bp 또는 3bp)에 1개의 삽입, 1개의 삭제, 1개의 치환을 포함하였습니다. GeneArt Site-Directed Mutagenesis PLUS 시스템의 성능은 경쟁사의 최신 다중 부위 특정 돌연변이 유도 키트 버전과 유사했습니다.