Gateway 클로닝
일상적인 클로닝에 적합한 간편한 선택
Invitrogen™ Gateway™ 재조합 클로닝 기술은 제한 효소에 기반한 기존 클로닝의 한계를 극복하여 간단히 몇 단계만으로 사실상 거의 모든 발현 시스템에 접근할 수 있습니다. 단백질 발현에서부터 기능 분석에 이르기까지 Gateway 클로닝 기술은 다양한 연구 분야와 다학제 과학 연구에 적용할 수 있습니다.
이 기술은 기존의 제한 효소 클로닝을 가로막은 방해 요소를 우회하는 방식으로서 리가아제, 서브클로닝 단계가 필요 없고 수없이 많이 콜로니를 스크리닝하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. Gateway 클로닝 기술에 대해 알아보십시오.
  • 빠른 반응—1시간 실온 클로닝 반응
  • 정확한 결과—95%를 넘는 클로닝 반응 효율로 필요한 클론 제공
  • 다용도 기술—백터 사이에서 DNA 물질/삽입체를 쉽게 운반
  • 능률적인 프로토콜—재서열분석이 필요 없고, 하나의 클론으로 타겟 식별에서 확인까지 가능(Gateway 클로닝 반응의 기초 참조)
Gateway 클로닝 기술에 대해 자세히 알아보기
단일-스텝 BP/LR 클론네이즈(Clonase) 반응 프로토콜
한 단계의 반응으로 DNA 단편을 목표 벡터로 복제할 수 있어 시간과 예산을 절약할 수 있습니다.
  • 발현 클론을 얻는 데 필요한 시간을 3일에서 1일로 단축
  • 더 적은 BP 클론네이즈(Clonase) 효소를 사용하여 비용 절감
이 프로토콜은 BioTechniques에 발표되었습니다. PDF 다운로드. 보충 자료프로토콜 다운로드.
개발자 영상 시리즈 보기
여러 연구 분야에서 널리 채택된 Gateway 클로닝 기술은 연구 학제간의 협력을 쉽고 편리하게 만들어 줍니다.
—Dr. Jon Chesnut
Gateway 클로닝 기술