Search Thermo Fisher Scientific
![]() | CRISPR 기반 게놈 편집을 위한 All-in-one 벡터 시스템 두 가지 형태를 이용할 수 있게 되었습니다. |
GeneArt® CRISPR Nuclease Vector Kit를 사용하면 transfection, 농축, 스크리닝, 게시가 가능합니다. CRISPR(clustered regulatory interspaced short palindromic repeat) 핵산분해효소 시스템은 간편하면서도 즉시 사용 가능한 All-in-one 발현 시스템으로, Cas9 핵산분해효소 발현 카세트와 guide RNA 클로닝 카세트로 구성되어 있어 표적 특이적 crRNA를 빠르고 효율적으로 클로닝할 수 있습니다. 이 시스템을 통해 단일 플라스미드에서 서열 특이적 방식으로 선택한 게놈 locus를 편집하고 가공할 수 있습니다. GeneArt® CRISPR로 관련 표적을 확인한 후에는 GeneArt® Precision TALs로 생물학적 원리에 기반한 돌연변이를 밸리데이션하여 잠재적인 off-target 효과를 줄여 줍니다.
All in-one 벡터 시스템 제품 세부 정보
CRISPR 설계 및 클로닝 workflow용 기술 가이드
으로 문의하십시오. CRISPR@lifetech.com. 이 설계 서비스를 통해 transfection 품질의 DNA 100μg을 제공합니다.
표적 돌연변이를 확보하기 위해 CRISPR, TAL, ZFN(zinc finger nuclease)와 같은
유전체 교정 도구를 사용할 때에는 인력과 비용이 많이 드는 실험을 진행하기 전에 이 핵산분해효소가 표적 염기서열을 절단하는 효율성을 확인해야 합니다. The GeneArt® Genomic Cleavage Detection Kit 를 사용하면 지정된 locus에서 핵산분해효소 절단 효율을 간편하고 빠르게 확인할 수 있습니다.
연구용으로만 사용해야 합니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다.