Search Thermo Fisher Scientific
전문가에 의한 벡터 구성: GeneArt Seamless 클로닝과 어셈블리 키트는 수회에 걸쳐 수행되는 제한효소 분석 및 분해, DNA 말단 복원, 탈인산화, 접합(ligation), 효소 불활성화, 클린업 과정을 없애고 귀중한 DNA가 손실되지 않도록 합니다. 당사의 전문가는 이러한 방식으로 벡터를 구성하여 기존 RE 클로닝 방식보다 3~4주를 절약합니다.
지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | |
최대 4개의 단편 조립 | 최대 4개의 단편 조립 | 최대 4개의 단편 조립 | 최대 8개의 단편 조립 | 최대 10개의 단편 조립 | |
---|---|---|---|---|---|
GeneArt Seamless 클로닝 엔자임 믹스 | GeneArt Seamless 클로닝 및 어셈블리 키트 | GeneArt Seamless PLUS 클로닝 및 어셈블리 키트 | GeneArt Type IIs 어셈블리 키트 | GeneArt High-Order 유전자 어셈블리 시스템 | |
클로닝 효율 | >90% |
| >90% |
| >90% |
올인원 효소/버퍼 믹스 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
동시 복제 단편 개수 | 최대 4개 | 최대 4개 | 최대 4개 | 최대 8개 | 최대 10개 |
조립 산물 최대 크기 | 최대 13kb(벡터 포함) | 최대 13kb(벡터 포함) | 최대 40kb(벡터 포함) |
| 최대 110kb(벡터 포함) |
복수의 단편 복제 소요 시간 | 대체로 반일 | 1일 | 대체로 반일 | 대체로 반일 | 3일 |
복제 숙주 | E. coli | E. coli | E. coli | E. coli | S. cerevisae MaV203 |
PCR 없이 말단 염기서열 상동성이 없는 단편 조립 | ✓ | ✓ |
단편 조립에 대한 정보를 얻고, 잠재적인 문제를 해결하고, DNA 올리고뉴클레오티드를 설계하고, 주석을 단 염기서열을 표시하고, 최종 조립된 분자를 그래픽으로 표현할 수 있습니다.
클로닝 지원 센터
클로닝 애플리케이션을 위한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스를 제공합니다.