Powered by KingFisher Purification Systems
KingFisher 정제 시스템으로 구동
Thermo Scientific KingFisher 시스템으로 핵산 및 단백질 정제를 최적화하고 자동화할 수 있습니다. 당사의 시스템은 마그네틱 비드(magnetic bead) 기반 기술과 KingFisher 기기를 사용하여 다양한 용도로 사용할 수 있도록 DNA, RNA, 단백질 및 세포를 결합, 세척 및 용리합니다. 마그네틱 비드 추출물을 자동화 공정과 결합함으로써 높은 수율과 탁월한 재현성을 유지하면서 수작업 시간을 단축합니다.
귀하에게 적합한 KingFisher 기기를 찾으십시오.
 KingFisher Duo PrimeKingFisher FlexKingFisher Presto
크기소형 실험대용실험대용액체 취급 장치 결합
처리량낮음-중간 수준 처리량(한 회당 6/12/24개 시료)중간-높은 수준 처리량(한 회당 24-96개 시료)높은 수준 처리량(한 회당 96개 시료)
용량 범위30-5000 µl20-5000 µl50-5000 µl
 데모 요청
자세히 알아보기
데모 요청
자세히 알아보기
데모 요청
자세히 알아보기
 모든 기기 비교
KingFisher 기기에 최적화되고 자동화된 마그네틱 비드 기반 키트.
핵산면역침전단백질
  • 일관된 고품질 핵산 회수
  • 광범위한 샘플 유형
  • 수작업 시간이 최소화된 빠른 프로토콜
  • 낮은 백그라운드 - 비특이적 결합이 없거나 최소이며 사전 제거가 불필요하고 신호 대 잡음비가 높음
  • 높은 재현성
  • 유연성
  • 항체 절약
  • 고감도
  • 친화성 정제에 기반한 다양한 어세이 및 절차
  • 신속한 시료 처리
  • 다운스트림 응용 분야에 적합
키트 쇼핑하기
자세히 알아보기
키트 쇼핑하기
자세히 알아보기
키트 쇼핑하기
자세히 알아보기
당사의 모든 키트 및 시약에 대한 새로운 프로토콜을 다운로하거나 BindIT 소프트웨어를 사용하여 직접 설계, 편집 및 저장하십시오.
자동화 프로토콜 다운로드자체 프로토콜 설계 또는 맞춤화
핵산 프로토콜IP/단백질 프로토콜BindIT 소프트웨어
  • 핵산 정제 절차 및 시약 키트용으로 설계된 프로토콜
  • 면역침전, 단백질 A, G, 양 항생쥐, 양 항토끼, 스트렙타비딘 프로토콜
  • 프로토콜 생성 및 PC 데이터베이스에 저장
  • 모든 KingFisher 기기와 호환됨
  • 간편한 사용
  • 보고서 생성
프로토콜 검색자세히 알아보기
프로토콜 검색
자세히 보기
적합한 플라스틱 소모품으로 KingFisher 기기를 최적화하십시오.
KingFisher Duo PrimeKingFisher FlexKingFisher Presto
  • 12팁 콤
  • 6팁 콤
  • 용리 스트립
  • 콤비 팩
  • 딥 웰 플레이트 24개
  • 딥 웰 팁 콤 및 플레이트 24개
  • 딥 웰 플레이트 96개 또는 24개
  • 딥 웰 팁 콤 및 플레이트 96개 또는 24개
자세히 알아보기자세히 알아보기자세히 알아보기
귀하에게 적합한 KingFisher 기기를 찾으십시오.
 KingFisher Duo PrimeKingFisher FlexKingFisher Presto
크기소형 실험대용실험대용액체 취급 장치 결합
처리량낮음-중간 수준 처리량(한 회당 6/12/24개 시료)중간-높은 수준 처리량(한 회당 24-96개 시료)높은 수준 처리량(한 회당 96개 시료)
용량 범위30-5000 µl20-5000 µl50-5000 µl
 데모 요청
자세히 알아보기
데모 요청
자세히 알아보기
데모 요청
자세히 알아보기
 모든 기기 비교
KingFisher 기기에 최적화되고 자동화된 마그네틱 비드 기반 키트.
핵산면역침전단백질
  • 일관된 고품질 핵산 회수
  • 광범위한 샘플 유형
  • 수작업 시간이 최소화된 빠른 프로토콜
  • 낮은 백그라운드 - 비특이적 결합이 없거나 최소이며 사전 제거가 불필요하고 신호 대 잡음비가 높음
  • 높은 재현성
  • 유연성
  • 항체 절약
  • 고감도
  • 친화성 정제에 기반한 다양한 어세이 및 절차
  • 신속한 시료 처리
  • 다운스트림 응용 분야에 적합
키트 쇼핑하기
자세히 알아보기
키트 쇼핑하기
자세히 알아보기
키트 쇼핑하기
자세히 알아보기
당사의 모든 키트 및 시약에 대한 새로운 프로토콜을 다운로하거나 BindIT 소프트웨어를 사용하여 직접 설계, 편집 및 저장하십시오.
자동화 프로토콜 다운로드자체 프로토콜 설계 또는 맞춤화
핵산 프로토콜IP/단백질 프로토콜BindIT 소프트웨어
  • 핵산 정제 절차 및 시약 키트용으로 설계된 프로토콜
  • 면역침전, 단백질 A, G, 양 항생쥐, 양 항토끼, 스트렙타비딘 프로토콜
  • 프로토콜 생성 및 PC 데이터베이스에 저장
  • 모든 KingFisher 기기와 호환됨
  • 간편한 사용
  • 보고서 생성
프로토콜 검색자세히 알아보기
프로토콜 검색
자세히 보기
적합한 플라스틱 소모품으로 KingFisher 기기를 최적화하십시오.
KingFisher Duo PrimeKingFisher FlexKingFisher Presto
  • 12팁 콤
  • 6팁 콤
  • 용리 스트립
  • 콤비 팩
  • 딥 웰 플레이트 24개
  • 딥 웰 팁 콤 및 플레이트 24개
  • 딥 웰 플레이트 96개 또는 24개
  • 딥 웰 팁 콤 및 플레이트 96개 또는 24개
자세히 알아보기자세히 알아보기자세히 알아보기
KingFisher 기술의 작동 방식
Thermo Scientific KingFisher 정제 시스템은 영구자석봉과 일회용 팁 콤을 활용합니다. 자석봉(팁 콤 내부에 장착)이 솔루션 내로 들어가면 마그네틱 비드가 팁 콤 바닥에 모입니다. 그런 다음 팁 콤을 다른 열이나 플레이트에 두고 자석봉을 팁 콤 밖에서 움직여 비드를 방출합니다. 또한 팁 콤을 위아래로 움직이면 시약과 비드가 잘 섞이게 할 수 있습니다.
워크플로우를 자세히 볼 수 있는 동영상 보기