Search Thermo Fisher Scientific
DNA, RNA 또는 단백질을 다루는 과학자들에게 시료 품질은 실험의 성공 또는 실패를 결정하는 데 중요한 역할을 하는 경우가 많습니다.
Thermo Scientific™ NanoDrop™ One UV-Vis Spectrophotometer 및 Invitrogen™ Qubit™ 3 Fluorometer를 함께 사용하면 DNA, RNA 또는 단백질 시료의 농도 및 품질에 대해 가장 완벽한 정보를 얻을 수 있습니다. 초기에 시료의 농도 및 순도를 정확하게 알고 있으면 비용이 많이 드는 문제 및 재작업을 예방하는 데 도움이 됩니다.
매우 빠르게 완벽한 시료 인텔리전스를 얻을 수 있습니다.
1-20개 시료 | 20-2,000개 시료 | >2,000개 시료 |
---|---|---|
Qubit® 3.0 Fluorometer와 함께 사용할 수 있는 Qubit® 분석 키트 | 마이크로플레이트 판독기*와 함께 사용할 수 있는 Quant-iT™ 분석 키트 및 시약 | Quant-iT™ 대용량 시약 및 키트 |
Qubit® 3.0 Fluorometer 와 함께 사용할 수 있는 Qubit® 분석 키트는 소량의 시료(~1-20개 시료, 0.2mL 튜브에서 판독)를 정량화하기 위한 것입니다. 2분의 분석 배양과 5초 내의 시료 판독 시간으로 빠른 결과를 얻을 수 있습니다. 타겟 특이적 형광 염료에 기반을 둔 Qubit® 분석은 시료에 일반 오염물질이 함유된 경우에도 정확한 정량화 데이터를 제공합니다.
![]() |
Qubit® dsDNA HS Assay 실행. Qubit® dsDNA HS Assay의 선형 검출 범위는 0.2–100ng이며, 동일 질량의 RNA가 있는 경우에도 dsDNA를 선별합니다. |
Quant-iT™ 분석 키트는 DNA, RNA 또는 단백질과 결합하여 형광성을 띠는 고급 형광단을 활용합니다. 그 결과 생성되는 복합체의 형광 강도는 시료의 타겟 분자량에 따라 다릅니다.
1,000개 분석 크기의 Quant-iT™ 키트는 마이크로플레이트의 DNA, RNA 또는 단백질 정량화에 궁극적인 편의를 제공합니다. 이 키트는 20–2,000개 시료를 한 번에 정량화하기에 가장 좋습니다.
Quant-iT™ Assay Kit를 이용한 정량화. (왼쪽) Quant-iT™ dsDNA Assay Kit, High Sensitivity의 선형 검출 범위는 0.2–100ng이며, 동일 질량의 RNA가 있는 경우에도 dsDNA를 선별합니다. DNA 또는 RNA를 단독으로 분석할 때, x축은 핵산 질량을 나타냅니다. 1:1 혼합 시, 핵산의 총량은 제시된 양의 두 배입니다. 삽화는 DNA 분석의 감도를 나타냅니다. (중앙) Quant-iT™ RNA Assay Kit의 선형 검출 범위는 5–100ng이며, 동일 질량의 DNA가 있는 경우에도 RNA를 선별합니다. DNA 또는 RNA를 단독으로 분석할 때, x축은 핵산 질량을 나타냅니다. 1:1 혼합 시, 핵산의 총량은 해당 형태의 두 배입니다. (오른쪽) Quant-iT™ Protein Assay Kit의 검출 범위는 0.25–5μg입니다. 이 그래프는 언급된 검출 범위 이상의 다른 9개 단백질에서 생성된 신호를 나타냅니다. 분석한 9개 단백질 모두 3μg 포인트에서 단백질-단백질 변동성은 12%입니다.
이 Quant-iT™ 제품은 패키지 안에 최대 염료량을 제공하며, 고도로 자동화된 정량화 환경에 사용할 수 있습니다. 이 키트는 2,000개 이상의 시료를 한 번에 정량화하기에 가장 좋습니다.
이 제품은 농축 Quant-iT™ 염료 또는 Quant-iT™ 키트에서 포함된 버퍼 및 표준 물질과 함께 이용할 수 있습니다.
그림 2. Quant-iT™ 시약을 이용한 핵산 정량화. (왼쪽) Quant-iT™ PicoGreen® dsDNA Reagent와 dsDNA의 결합에 의한 형광 신호는 최소 4제곱 이상의 선형입니다. 삽화는 0–750pg/mL의 송아지 흉선 DNA를 이용해 얻은 결과를 나타냅니다. (중앙) Quant-iT™ RiboGreen® RNA Assay는 400배 희석 염료를 이용해 20ng/mL ~ 1μg/mL RNA의 선형 정량화를 제공합니다. 삽화는 4,000배 희석 염료를 이용해 얻은 1.0ng/mL ~ 50ng/mL RNA 결과를 나타냅니다. (오른쪽) Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Reagent를 이용한 합성 24-mer의 정량화는 최소 4제곱 이상의 선형입니다. 삽화는 0–2.0ng/mL의 올리고를 이용해 얻은 결과를 나타냅니다.