플라스미드 분리
모든 응용분야를 위한 플라스미드 DNA 정제
Invitrogen 플라스미드(plasmid) 분리 키트는 복수 샘플 처리로 인해 발생하는 문제를 해결할 수 있는 옵션을 제공합니다. 당사는 고객이 필요로 하는 순도와 규모로 플라스미드 DNA를 분리하기 위해 플라스미드 DNA 추출 제품을 설계하였습니다. 낮은 회수율, 불순물의 존재와 같은 일반적인 플라스미드 전처리 문제를 극복하도록 설계된 당사의 광범위, 고성능, 비용 효율적인 플라스미드 정제 기술을 사용해 보십시오.
관심있는 다운스트림 애플리케이션에 필요한 양과 순도로 플라스미드 DNA를 강력하게 정제하는 것은 단백질 발현 워크플로우의 핵심 단계입니다. Gibco ExpiCHO 및 Expi293 Transient Mammalian Expression 시스템을 통해 트랜스펙션 등급 플라스미드를 얻고 이를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
DNA 가이드 다운로드애플리케이션 노트 다운로드선택 가이드 다운로드
나에게 적합한 플라스미드 DNA 분리 및 정제 키트 알아보기
 분자 생물학 품질의 신속한 분리고순도,
고품질을 위한 최적 표준
민감한 애플리케이션을 위한 향상된 순도
순도 등급분자트랜스펙션고급 트랜스펙션
엔도톡신표준(>10 EU/µg)낮은 엔도톡신(0.1–1 EU/µg)엔도톡신 없음
(< 0.1 EU/µg)
Plasmid DNA purification kitGeneJETPureLink HiPurePureLink FastPureLinkExpi
엔도톡신 없음
총 프로토콜 시간15–60분30–120분30분90–120분
Prep sizeMini–MaxiMini–GigaMidi, MaxiMaxi, Mega, Giga
최대 수율20 µg–1 mg20 µg–15 mg0.4 mg (midi prep) 또는 1.5 mg (maxi prep)1.5–15 mg
기술실리카막음이온 교환고급 실리카음이온 교환막
애플리케이션민감하지 않음
  • PCR
  • 클로닝(분해, 접합)
  • 서열분석
감도 
  • 강력한 표준 세포주의 트랜스펙션
  • 모든 분자 생물학 응용 분야
매우 민감함
  • 1차 및 줄기세포 트랜스펙션
  • 유전자 치료 및 백신(in vivo) 연구
  • 모든 표준 트랜스펙션 응용 분야
  • 모든 분자 생물학 응용 분야
 지금 주문하기지금 주문하기지금 주문하기지금 주문하기
플라스미드 DNA Prep 크기
 MiniprepMidiprepMaxiprepMegaprepGigaprep
하룻밤 세균 배양 부피1–5 mL25–100 mL100–500 mL500 mL–2.5 L2.5–5 L
대략적인 수율최대 40 µg최대 400 µg최대 1.5 mg최대 5 mg최대 15 mg
PureLink 및 GeneJet를 사용하여 플라스미드 DNA 정제
엔도톡신-프리 플라스미드 DNA 정제 방법
다음 동영상은 PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid Purification Kit를 사용하여 플라스미드 DNA를 정제하는 방법을 설명합니다. 이 동영상은 일차 세포 트랜스펙션과 같은 민감한 응용 분야를 위해 고품질의 엔도톡신이 없는 플라스미드 DNA를 분리 및 정제하는 방법을 보여줍니다.
분자 등급 플라스미드 DNA를 정제하는 방법
이 동영상은 GeneJET Plasmid Miniprep Kit를 사용하여 분자 등급 플라스미드 DNA를 15분 안에 정제하는 방법을 보여줍니다. 분자 등급 플라스미드 DNA는 클로닝, 핵산 라벨링, PCR, DNA 염기서열분석 및 형질전환에 적합합니다.
당사의 megaprep 키트를 사용한 플라스미드 DNA 정제 방법
Invitrogen PureLink HiPure Expi Plasmid Megaprep Kit를 사용하여 단 90분 만에 트랜스펙션 등급의 플라스미드 DNA를 분리합니다. 해당 키트에 포함된 이 혁신적인 음이온 교환 수지는 큰 용량과 빠른 속도, 고분해능, 효율성을 결합하였습니다.
트랜스펙션 등급 플라스미드 DNA 정제 방법
Invitrogen PureLink HiPure Plasmid Filter Maxipprep Kit를 사용하여 트랜스펙션 등급 플라스미드 DNA를 정제하는 방법에 대해 알아보십시오. 트랜스펙션 등급 플라스미드 DNA는 모든 분자-등급 응용 분야 및 시험관내(in vitro) 전사 및 트랜스펙션에 적합합니다.
Resources
  • Protocol Videos—Videos to help you isolate nucleic acids using a variety of techniques.
  • DNA & RNA Selection Guide—Find the right purification products.
  • Videos—View our library of DNA & RNA purification and analysis videos.
  • Application Notes—Explore our application notes from scientists sharing data for isolation products