Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 의 과학용 냉장고 포트폴리오는 특정 응용 분야의 요구 사항을 지원하는 세심하게 적용된 기능과 성능을 통해 모든 실험실에 적합한 신뢰할 수 있고 안전한 보관 환경을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 일상적인 기본 실험실 사용에서부터 중요한 생물학적 샘플의 까다로운 요구 사항에 이르기까지, 당사의 냉장고는 고객이 필요한 성능과 신뢰성에 맞게 정확하게 구성되어 있습니다.
Thermo Scientific 실험실 냉장고는 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 당사의 냉장고는 시간 경과에 따른 캐비닛 온도 변화(피크 변동성), 캐비닛 전체의 측정값 변화(균일성) 및 캐비닛 내부 특정 위치의 온도 변화(안정성)와 같은 주요 지표에 대해 일관된 우수한 성능을 제공합니다. 당사는 엄격한 실제 테스트 환경에서 캐비닛 전체에 센서를 사용하여 냉장고를 테스트하므로 샘플을 일관되고, 안전하며 안정적으로 보관할 수 있습니다.
냉장고 도어를 자주 열거나 냉장고에 샘플을 추가하게 되면 열부하에 따른 상당한 부담이 발생하여 이를 빠르게 회복할 수 있는 냉각 용량은 성능에 매우 중요합니다. 팬을 사용한 강제 공기 순환 및 우수한 냉장 냉각 용량으로 온도 균일성을 증진하고 범위를 벗어난 온도로부터 온도의 회복을 더 빠르게 촉진합니다. 이러한 성능은 바쁜 실험실과 온도 변동에 민감한 생물학적 샘플에 특히 중요합니다.
Thermo Fisher Scientific은 당사의 실험실 냉장고를 지원하며, V-드라이브 압축기에 대해 최대 10년 간 종합적인 보증을 제공합니다. V-Drive 압축기에 대해 10년 보증을 제공합니다. 당사의 냉장고는 오래 사용할 수 있도록 제작 되었습니다.
실험실 냉장고의 모든 세부 사항은 냉장 보관 성능 및 장기적 내구성에 대한 엄격한 기준을 충족하기 위해 최고 품질의 소재로 설계 및 고려되었습니다. 여기에는 긁힘 방지, 대용량 게이지, 냉간 압연 강 내외부, 부드러운 파우더 코팅 및 물리적/환경적 마모에 저항하는 에폭시 마감재 등이 포함됩니다. 일체형의 매끄러운 폴리프로필렌 라이너 내부 또는 갈바닐 옵션으로 내벽 강도 및 청소가 용이합니다. 클로즈드 셀(closed-cell) 개스킷으로 파지티브(positive) 도어 밀봉이 가능합니다. 겉보기에는 사소한 이 요소들을 통해 UL, CE, FDA, NFPA, AABB, NSF 456, DIN 및 OSHA에 따른 품질, 안전 및 규제 표준을 충족하는 정밀한 냉장고를 제작할 수 있습니다.
Thermo Scientific의 고객은 빠른 응답 시간, 원격 서비스 및 문제 해결, 그리고 50년 이상 지속된 최고의 서비스 기록을 통해 전 세계 최대 규모의 실험실 장비 서비스 전문가 네트워크에 액세스할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 규정 준수 및 예방적 유지보수 프로그램은 장비를 소유한 고객이 걱정 없이 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 냉장고에 문제가 있는 경우, 가동 중지 시간을 최소화하면서 빠르게 해결할 수 있습니다.
당사의 냉장고는 성능 저하 없이 환경적 지속가능성을 고려하여 설계되었습니다. 에너지 효율, 냉각 기술의 발전, 친환경적 제조 기술 및 자재 사용에 초점을 맞춰 지속 가능성을 해결하고 있습니다.
Thermo Scientific TSX 냉장고는 실험실 제품의 환경 영향에 대한 분명한 제3자의 검증 정보를 위해 과학자와 조달 전문가 모두의 요구를 해결하도록 설계된 ACT 환경 영향 지수 라벨링 프로세스를 완료하였습니다. ACT 라벨의 기준은 업계 전문가 및 외부 이해 관계자의 의견을 바탕으로 개발되었습니다. ACT 라벨 프로세스는 제품의 지속 가능한 영향, 작동 및 수명 만료에 대한 제3자의 검증이 요구됩니다.
Thermo Scientific의 환경 친화적인 냉장고는 성능 저하 없이 에너지 사용을 줄이기 위한 에너지 스타(ENERGY STAR) 인증을 받았습니다. 예를 들어, 고급 압축기 및 냉각 시스템을 사용하는 당사의 고성능 냉장고의 일일 전력소비량은 4.6 kW-hr로 일반적인 고성능 냉장고에 비해 32%의 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 열 출력을 줄이면 실험실 또는 임상 환경에서 HVAC 부하를 줄여 에너지를 더욱 절약할 수 있습니다. 모든 TSX 및 TSG 시리즈 제품은 미국 EPA ENERGY STAR® 인증을 받았습니다.
Thermo Scientific TSX 시리즈 고성능 냉장고는 미국 환경보호청의 Significant New Alternatives Policy (SNAP), 유럽 연합의 F-Gas 규정 준수 및 기타 세계 표준의 지속가능성 목표를 지원하기 위해 설계되었습니다. 이러한 기능에는 CFC 비함유 및 환경 친화적인 HFC 혼합 방식의 천연 R290 냉매와 고밀도, 2인치(5.1cm) 두께의 물 분사 방식의 CFC 비함유 우레탄 폼 단열재 사용이 포함됩니다. Thermo Scientific 냉장고는 기대했던 대로 높은 수준의 성능을 제공하면서도 환경 친화적인 선택이라고 자신할 수 있습니다.
TSX 시리즈 냉장고에 제공되는 V-드라이브(V-Drive) 압축기는 성능과 에너지 효율성의 도약을 보여줍니다. 표준 압축기가 바이너리(binary), 전출력(full-power) 또는 오프 사이클로 작동하는 혁신적인 V-드라이브는 최적의 냉각 용량과 에너지 효율을 모두 달성하는 데 필요한 다양한 속도로 실행됩니다. 자동 튜닝 제어장치와 결합된 V-드라이브 압축기는 냉각 전력을 조정하여 장치 내부와 외부의 온도 조건에 필요한 요구 사항을 정확하게 충족합니다. 그 결과 온도 균일성이 향상되고 장치의 수명이 연장되며 에너지 효율이 탁월합니다.
의료 환경 및 실험실에서 냉장고를 얼마나 자주, 얼마나 오래 사용할 것인지 고려할 때 겉보기에는 사소한 세부 사항이 큰 차이를 만들 수 있습니다. 70년 이상의 냉장/냉동 보관 장치 제조 경험과 고객과의 협업을 통해, 당사는 고객의 시설에 높은 가치를 더하여 장비를 차별화할 수 있도록 설계 및 제작 기능을 구현했습니다.
직관적인 작동, 편리한 액세스 및 쉽게 읽을 수 있는 사용자 인터페이스 덕분에 추측에 의존하지 않고 작동상 경미한 사고를 방지할 수 있습니다. 적응 제어 시스템은 다중 감지 센서를 통해 CDC, WHO, NSF 및 기타 글로벌 기관에서 통용되는 기준 및 상용에 임박한 표준을 충족하기 위해 정확한 온도 제어를 제공합니다.
Thermo Scientific TSX 시리즈 고성능 냉장고는 저소음 작동으로 조용하고 편안한 작업 환경을 지원합니다. 이 모델들은 이전 세대의 냉장고보다 최대 10배 더 조용합니다. 혁신적인 V-드라이브 기술은 소리 출력을 35dBA 이하로 제한하여 가정용 냉장고와 비슷한 수준으로 지원합니다.
당사의 냉장고는 샘플 뿐만 아니라 사용자를 고려하여 설계되어 있습니다. 진공 릴리프 포트를 통해 도어가 쉽게 열리고 마그네틱 도어 개스킷으로 안전하게 닫을 수 있으며, 90° 정지 기능이 있는 자동 닫힘 도어로 대량 재고 보관 공간을 지원합니다. 인체공학적으로 설계된 매끄러운 전장(full-length) 및 역으로 전환가능한(reversible) 도어 손잡이는 부드러운 터치로 그립감을 제공합니다. 적절한 선반 배치는 사용자 효율성을 높이고 물리적 변형을 줄이는 동시에, 랙은 바닥에 적재할 필요가 없습니다. 밝은 LED 내부 조명은 샘플에 쉽게 접근하여 식별할 수 있도록 도와줍니다.
출고 시 사전 설정된 키-작동식 설정값 보안 기능을 통해 온도와 알람 설정점에 잠금을 설정하여 오류를 최소화하고 작동 실수를 방지할 수 있습니다. 온도 범위를 벗어날 경우, 온도 초과/미만, 도어 열림 또는 전원 고장 등을 작업자에게 청각 및 시각적으로 경고를 알리는 알람 시스템이 내장되어 있습니다. 알람 설정에는 호출, 자동 재설정, 알람 음소거, 버튼식 테스트 옵션 및 원격 알람 연락처가 포함되어 있어 안심할 수 있습니다. 도어 잠금 장치는 귀중한 샘플 보관을 위한 추가적인 보안 수준을 제공합니다.
TSX 모델에 포함되어 당사의 모든 냉장 보관 제품과 함께 제공되는 무선 모니터링 솔루션은 네트워크 또는 클라우드를 통해 저온 유통 규정을 준수하고 샘플 안전성을 제공합니다. 스마트폰으로 언제 어디서나 보관된 온도 측정값을 확인하고, 원격 알람을 수신하여, 샘플 뿐만 아니라 장비를 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다.
샘플 유형 및 응용 분야에 필요한 요구 사항을 지원하는 세심한 구성으로 과학용 냉장고의 광범위한 포트폴리오를 정의합니다. 당사의 냉장고는 실험실의 필요에 따라 기능 및 기술 범위를 만족하는 세 가지 일반적인 제품 라인으로 제공됩니다.
TSX 시리즈 | TSG 시리즈 | TSV 시리즈 |
온도에 민감한 주요 실험실 샘플을 위한 고성능 냉장 기능과 함께 가장 향상된 수준의 샘플 보안, 에너지 효율성 및 애플리케이션별 특성을 제공합니다. | 중요한 샘플과 중간 중요도의 샘플 보관, 좁은 온도 제어 매개변수 및 뛰어난 작동 기능이 요구되는 바쁜 실험실 환경을 위해 정밀한 냉장 기능을 지원합니다. | 비교적 중요도가 낮은 샘플과 일반적인 실험실 요구에 맞게 신뢰할 수 있고 경제적이며 간편한 플러그 앤 플레이 방식의 냉장 기능을 제공합니다. 제한된 예산 요구 사항 내에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. |
온도 성능 | ||
우수성 - 출고 시 설정값에서 2 ~ 8°C 이내 | 정밀성 - 출고 시 설정값에서 2 ~ 10°C 이내 | 신뢰성 - 출고 시 설정값에서 1 ~ 12°C 이내 |
일반적인 응용 분야 | ||
핵산, 고부가가치 시약, 효소 등 정밀하게 제어된 보관 환경이 요구되는 분야에 적합합니다.
| 세포 배양 배지, 전기영동 버퍼, 항체 희석제, 시약, 크로마토그래피, 임상 검사 키트, 모유 등이 해당됩니다. 바쁜 실험실을 위한 정확한 샘플 보관 | 일상적인 세포 배양 배지, 염색 용액, 멤브레인 및 기초 생의학 응용 분야의 샘플을 정확하게 보관합니다. |
당사의 각 제품 라인(TSX, TSG 및 TSV)에는 작업 중인 샘플 유형에 정확하게 맞는 주요 기능과 인증을 제공하는 응용 분야별 구성이 포함됩니다. 이러한 모델은 고객의 성능 요구 사항에 매우 적합합니다.
냉장고/냉동고 결합 제품은 실험실용 냉장 보관 환경에 간결함과 다목적 기능을 제공합니다. 실험실용 내구성을 갖추었으며 플러그 앤 플레이 방식으로 편리하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
Thermo Scientific 인화성 물질 및 방폭 냉장고는 휘발성 물질의 저온 보관 및 위험 환경에서의 보관에 관한 안전 요건을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. NFPA 및 OSHA 표준을 비롯한 온도 성능, 신뢰성 및 규정 준수 요구를 만족합니다. 이 실험실 냉장고는 일반적으로 점화성 물질이 존재하며 스파크가 발생하지 않는 내부 캐비닛 환경이 필요한 Class 1, Groups C, D 및 Class 1, Zone 1, Group IIB 지역에서 사용하도록 설계되었습니다.
크로마토그래피 응용 분야는 당사의 크로마토그래피 냉장고의 고유한 기능과 고급 냉각 기술을 통해 완벽하게 지원됩니다. 이러한 장치는 요구되는 추가 냉각 용량, 온도 균일성 및 제한된 온도 매개변수를 수용하도록 설계되어 있으며 워크플로우를 지원하는 고급 기능도 포함되어 있습니다. 내부 전기 콘센트, 챔버 내부 크로마토그래피 장비에 대한 완벽한 액세스, LED 조명, 열쇠형 도어 잠금 장치 및 성에 제거 기능은 작업에 매우 적합합니다.
당사의 실험실용 냉장고는 마이크로 프로세서 제어 설정값, 알람, 시간 및 온도에 민감한 자동 서리 제거 시스템, 온도 모니터링 및 기록, 전기 출력 신호 등 실험실 환경의 문제를 해결하기 위해 설계되었으며, 이러한 기능으로 설계되지 않은 냉장고와는 큰 차이가 있습니다. 이 기본적인 차이는 시작에 불과합니다. Thermo Scientific 실험실용 냉장고는 시약, 배지, 단백질, 기타 바이오 의료용 샘플 등의 제품을 보관할 때 연구, 임상 및 산업용 실험실에서 요구되는 까다로운 일상적 용도에 필요한 고급 냉각 기술과 온도 균일성, 안정성 및 복구 표준을 사용합니다. 또한, 당사의 실험실용 냉장고 제품군은 신뢰성, 내구성, 인체공학적 및 환경적 지속가능성 측면에서 뛰어난 품질을 제공합니다.