Search Thermo Fisher Scientific
어떤 모델을 선택하든 당사의 다양한 냉장 제품은 특정 실험실 요구에 안전하고, 효율적이며, 사용자 친화적이자 환경 친화적이며, 에너지 효율적인 혁신적인 기술로 설계되었습니다.
실험실의 요구 사항에 적합한 실험실 냉장고를 선택하세요.
표준 실험실
|
크로마토그래피 |
인화성 물질
|
냉장고/ 냉동고 결합
|
설명 |
|||
신뢰성 및 다목적 기능으로 연구, 임상 및 산업용 실험실에서 사용됩니다. 강력한 성능으로 일상적인 제품 보관을 지원합니다. |
고성능 냉각 시스템으로 정밀한 온도 제어 기능을 갖추었으며 크로마토그래피 장비와 샘플의 챔버 내 사용을 지원합니다. |
휘발성 물질, 화합물 및 용매에 대해 스파크가 발생하지 않는 환경이 필요한 경우 NFPA 및 OSHA 규정을 준수하여 안전하게 보관할 수 있습니다. |
다양한 샘플 보관 및 실험실 환경을 위해 설계된 강력하고 다양한 용도를 가진 냉장 보관 장치입니다.
|
일반적인 응용 분야 |
|||
일상적인 세포 배양 배지, 염색 용액, 시약, 단백질 및 멤브레인
|
크로마토그래피 물질, 샘플, 장비 및 소모품 |
스파크가 발생하지 않는 환경이 요구되는 휘발성 믈질, 화합물 및 용매, 인화성 또는 폭발성 화합물
|
다양한 일상적인 실험실 샘플, 소모품 및 재료 보관
|
보관 용량 |
|||
1.8 ~ 72 cu. ft. (155.7 ~ 2,038L)
|
23 ~ 72 cu. ft.(650 ~ 2,038L) |
5.5 ~ 50 cu. ft.(155.7 ~ 1,415.8L) |
5 ~ 18 cu. ft. 566.2L
|
크기 구성 | |||
언더카운터
단일 도어 업라이트
이중 도어 업라이트
삼중 도어 업라이트 |
언더카운터
단일 도어 업라이트
이중 도어 업라이트
|
언더카운터 단일 도어 업라이트
이중 도어 업라이트
|
단일 도어 업라이트
이중 도어 업라이트
|