Search Thermo Fisher Scientific
선택하신 제품과 원활하게 작동하도록 설계된 다양한 액세서리 및 옵션으로 이미 강력한 초저온 냉동고의 기능을 더욱 강화해 보십시오.
시스템 경고 및 알람 코드를 시각적으로 표시하는 외부 조명으로, TSX 냉동고에 보관하는 샘플에 대한 모니터링 및 보안을 향상시킬 수 있습니다. 냉동고 하단에 녹색, 주황색 또는 적색 불이 켜져 지속적인 시스템 작동 상태를 한눈에 볼 수 있습니다. 이 옵션은 특히 바쁜 실험실과 여러 냉동고가 있는 실험실에 유용합니다.
범용 전압(100-230V, 50/60Hz)으로 작동하는 TSX Universal 시리즈 초저온 냉동고는 연구 및 개발에서 글로벌 시험까지 조달 및 적격성 평가 전략을 간소화하고, 지역 간의 호환성을 보장하고 비용을 최소화하며 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
전원 코드 | 공장 설치 | 현장 설치 |
Argentina 230V/16A | AR230V16A | AR230V16ACS |
Australia 230V/16A | AU230V16A | AU230V16ACS |
Brazil 230V/16A | BR230V16A | BR230V16ACS |
China 230V/16A | CH230V16A | CH230V16ACS |
Continental EU 230V/16A | EU230V16A | EU230V16ACS |
Denmark 230V/16A | DK230V16A | DK230V16ACS |
India 230V/16A | IN230V16A | IN230V16ACS |
Israel 230V/16A | IS230V16A | IS230V16ACS |
Italy 230V/16A | IT230V16A | IT230V16ACS |
Standard US Plug; NEMA 5-20 | US125V20A | US125V20ACS |
Standard US Plug; NEMA 6-15 | US230V15A | US230V15ACS |
Switzerland 230V/16A | SW230V16A | SW230V16ACS |
United Kingdom 230V/16A | UK230V13A | UK230V13ACS |
United States Twist Lock 115V/60Hz | US125V20ATL | TL125V20A |
United States Twist Lock 208-230V/60Hz | US230V15ATL | TL230V15A |
초저온 냉동고와 Thermo Scientific CO₂ 및 LN₂ 백업 시스템을 사용하여 중요한 샘플에 대한 안전을 강화하여 안심하십시오. 이러한 시스템은 캐비닛 온도가 사전 설정된 수준으로 상승할 때 캐비닛에 액체 CO₂ 또는 LN₂를 주입합니다. LN₂백업 시스템은 액체 질소로 온도를 -80˚C까지 유지합니다. CO₂백업은 CO₂를 사용하여 온도를 -67˚C까지 유지합니다.
Thermo Scientific 초저온 냉동고용 차트 기록계를 사용하여 -150°C까지의 온도에서 7일 간의 온도 성능을 기록할 수 있습니다. 기록계는 15cm(6") 차트 용지를 사용하고 공장 또는 현장 설치에서 설치하여 이용 가능합니다. 이 차트 기록계는 잉크 및 잉크 없는 옵션으로 제공됩니다. 순환 온도 차트 기록계 용지 리필도 가능합니다.
Thermo Scientific 초저온 냉동고용 액세스 키 옵션으로 샘플에 대한 접근을 제한하고 냉동고에 접근한 사람, 도어를 연 사람, 도어 열림 날짜 및 시간, 기간 등의 데이터 기록을 얻을 수 있습니다. 액세스 키 팩에는 5개의 키 카드가 포함되어 있습니다.
구성 가능한 내부 선반이 보관 필요에 맞게 제공됩니다. 이러한 선반 장치는 까다로운 온도 균일성 요구 사항을 갖춘 최고의 구성과 보관 기능을 제공하여 안심하고 사용할 수 있습니다. 공간 낭비없이 안정적이며 신뢰할 수 있습니다.
보관 공간이 부족하다면, 보유한 공간의 활용성을 최대화하는 것이 중요합니다. 초저온 냉동고 랙, 슬라이딩 드로어 랙(튜브 옵션 포함), 조절 가능한 측면 액세스 박스 랙 및 표준형 또는 deepwell의 마이크로플레이트 랙을 이용하여 평방피트 규모의 보관 공간을 구성하고 늘릴 수 있습니다. 당사는 냉동고 모델과 응용 분야에 적합한 옵션을 제공합니다.
당사의 초저온 냉동고는 Thermo Scientific 연결성 솔루션 포트폴리오와 완벽하게 호환됩니다. 맞춤형 알람 및 알림을 통해 초저온 냉동고의 내용물을 보호하고 모니터링하고, 21 CFR 11 보고를 통한 감사 추적을 생성하거나 고급 분석을 통해 장비 에너지 사용 및 성능을 관리하는 목표를 달성할 수 있습니다.
초저온 샘플 보관으로 생물학적 표본 및 그 파생 물질, 게놈 물질, 화합물을 장기간 안전하게 보관할 수 있습니다. Thermo Scientific은 냉동고 내부 공간을 최적화하는 형식과 크기로 샘플을 장기간 보호하고 안전하게 보관할 수 있도록 설계된 보관 용기 및 소모품의 다양한 포트폴리오를 제공합니다.
보관 중이지만 확인되지 않은 샘플은 사용할 수 없고 아무런 목적이 없으므로, 보관된 샘플에 관련된 정보를 보존하는 것은 보관 프로세스의 핵심적인 부분 중 하나입니다. Thermo Scientific은 보관 용기 밀봉 및 바코드 시스템을 포함하여 샘플을 정리, 추적 및 보존할 수 있는 검증된 솔루션을 제공합니다.