Search Thermo Fisher Scientific
아래 표에서 TSX 및 TDE 시리즈 초저온 냉동고 플랫폼의 차이를 알아보고 실험실에 가장 적합한 초저온 솔루션을 찾아보세요.
초저온 냉동고 제품군
| TSX Universal 시리즈 초저온 냉동고 | TDE 시리즈 초저온 냉동고 | ||
설명 | TSX Universal 초저온 냉동고는 더 엄격한 제어와 더 신속한 복구 시간을 제공하는 Universal V-Drive 기술을 사용하여 성능의 새로운 시대를 예고합니다. 확대된 설정점 범위, 범용 전압, 저소음 작동, 간소화된 소프트웨어 업데이트 등과 결합되어 TSX Universal은 워크플로우에 원활하게 적용됩니다. TSX Universal은 신뢰할 수 있고, 지속 가능하며, 당사의 가장 혁신적인 초저온 냉동고입니다. | 바쁜 실험실을 위한 이 직립형 모델은 -80 또는 -40 기능 중 어느 것이 필요하든, 사용량이 많은 환경에서 성능 표준 및 신뢰할 수 있는 고용량 샘플 보관을 제공합니다. | H-Drive 시스템으로 구동되는 TDE 시리즈 -80°C 체스트형 초저온 냉동고는 직립형 초저온 냉동고와 동일한 우수한 경험을 제공하며, 향상된 성능의 추가적인 이점을 제공합니다. 빠른 도어 열림 복구와 최소화된 피크 변동으로 빈번하고 장기적인 보관 요건 모두에 이상적입니다. | |
제품명 | ||||
온도 범위 | -40°C ~ -86°C | -50°C ~ -80°C | -10°C ~ -40°C | -50°C ~ -80°C |
2” 박스 보관 용량 | 400-700 | 300-600 | 300-600 | 63-396 |
보관 용량 부피 | 19.4 (549) – 33.5 (949)
| 14.9 (422) – 28.8 (816) | 14.9 (422) – 28.8 (816) | 3 (85) – 20 (566) |
규정준수 | 범용/의료기기 II 510(K) 면제 | 범용/의료기기 II 510(K) 면제 | 범용/의료기기 II 510(K) 면제 | 범용/의료기기 II 510(K) 면제 |
소음 수준 | 극도로 조용함 | 조용함 | 조용함 | 조용함 |
전압 용량 | 100-230V, 50/60Hz, | 115V/60Hz 208~230V/60Hz 230V/50Hz | 115V/60Hz 208~230V/60Hz 230V/50Hz | 115V/60Hz 208~230V/60Hz 230V/50Hz |
ENERGY STAR 등급°C | 예 | 600 2" 박스 모델 선택 | 600 2" 박스 모델 선택 | 해당 없음 |
에너지 소비량 | 최저 5.7 kWh/일 | 최저 10.5kWh/일 | 최저 8kWh/일 | 최저 4.4 kWh/일 |
시스템 냉매 | 천연 냉매, 환경친화적 | 천연 냉매, 환경친화적 | 천연 냉매, 환경친화적 | 천연 냉매, 환경친화적 |
사용자 인터페이스 | 완전 7" 정전식 터치 스크린 | HIC 터치 버튼 | HIC 터치 버튼 | HIC 터치 버튼 |
원격 모니터링 시스템 | DeviceLink Smart-Vue Pro InSight | DeviceLink Connect Smart-Vue Pro InSight | DeviceLink Connect Smart-Vue Pro InSight | DeviceLink Connect Smart-Vue Pro InSight |
이용 가능한 옵션 | 스테인리스 스틸 내부 독립형 차트 Revco 5 내부 도어 구성 선반 키트: 한 개의 선반 및 선반 지지 클립 포함 전원 코드 | CO2/LN2 백업 차트 기록계 | CO2/LN2 백업 차트 기록계
| CO2/LN2 백업 |