TSX Universal, 80년 이상의 혁신이 집약된 차세대 초저온 냉동고
Thermo Scientific TSX Universal 시리즈 초저온 냉동고에 냉장/냉장 보관용 실험실 장비 엔지니어링 분야에서 축적한 80년 이상의 전문성을 구현하였습니다. 차세대 V-드라이브 냉각 기술을 구현한 TSX Universal 초저온 냉동고는 고객의 워크플로우에 원활하게 통합되고 보다 엄격한 성능, 보다 신속한 냉각 시간과 복구 시간, 에너지 소비 개선을 제공합니다. 
향상된 사용자 인터페이스, 범용 전압, 확장된 설정값 범위(-40°C), 간소화된 소프트웨어 업데이트, 내장형 보조 전원 등을 특징으로 하는 새로운 TSX Universal 초저온 냉동고는 신뢰성, 성능, 에너지 효율성에 대한 벤치마크 기준을 제시합니다.
과학을 염두에 두고 설계된 주요 특징
품질 및 신뢰성에 대한 자신감
TSX Universal은 지금까지 우리의 가장 견고한 디자인을 특징으로 하며, 80년 이상의 경험으로부터 얻은 통찰력을 결합하여 시스템의 모든 측면을 향상시켰습니다. 밀봉 시스템과 캐비닛 제작으로부터 소프트웨어 아키텍처와 전기 부품에 이르기까지 TSX Universal의 각 구성 요소는 상당한 테스트와 개선을 거쳤습니다.
  • 새로운 신뢰성 테스트 프로토콜: 현장과 실험실 환경에서 5400일을 넘는 테스트
  • 품질 보장: 종합적인 최종 라인 테스트는 당사의 고품질 표준 준수 보장
  • 업계를 선도하는 보증: 12년의 압축기 보증
전반적으로 향상된 성능
가변 속도 압축기를 업데이트하고 지능형 알고리즘을 개선하며 새로운 범용 V-드라이브 냉각 기술로 하드웨어를 최적화함으로써, 사용자는 기존 TSX 시리즈 플랫폼과 비교해 다음을 포함한 주요 성능 향상을 경험할 수 있습니다.
  • 에너지 소비량 33% 감소
  • 피크 변동의 최대 38%  개선
  • 냉각(pull-down) 시간 41% 감소
  • 52% 빠른 도어 열림 복구 시간
보다 친환경적인 설계
당사는 친환경 냉매를 사용하고, 에너지 효율을 고려하여 설계하며, 가능한한 재활용 가능한 재료로 제품을 제작함으로써 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 노력하고 고객도 이러한 노력에 동참하도록 지원합니다. 
  • 100% ENERGY STAR 인증: 모든 TSX Universal 초저온 냉동고는 현재의 기준을 충족시키고, 미래의 보다 엄격한 기준과 요건을 충족시킬 수 있는 위치에 있습니다
  • 100% ACT 라벨: 당사 제품이 환경에 미치는 영향에 대한 투명성을 제공하도록 지원합니다.
사용자 중심 설계
향상된 기능과 사용자 경험을 원하는 실험실을 위해 설계되었습니다. 사용자는 향상된 인터페이스, 보다 신속한 재입력, 확장된 설정값, 소음 감소, 연결성 솔루션, 범용 전압의 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 범용 전압: 100~230V, 50/60Hz에서 작동
  • 설정값 확장: 최대 -40°C, TSX 초저온 냉동고 플랫폼 최초
  • 30초 재입력 시간:  이전 TSX 초저온 냉동고보다 57% 빠름
  • 저소음: 44 DbAs 미만, 어느 곳이든 장비 설치 가능
  • 간소화된 업데이트: 최신 업데이트에 보다 쉽게 액세스하고 설치 가능
  • 연결성 활성화*: 5V 및 파워 오브 이더넷(Power over Ethernet) 외부 전원 공급 장치
고객의 애플리케이션 요구에 맞는 설계
TSX Universal 초저온 냉동고는 범용 전압(100~230V, 50/60Hz)에서 작동할 수 있으므로 사용자에게 초기 단계 연구개발부터 글로벌 임상시험에 이르기까지 단일의 글로벌 솔루션을 제공하여 조달과 적격성 평가 전략을 간소화합니다.
세포 및 유전자 치료제
살아있는 세포(live cell), 유전자 물질, 바이러스 벡터를 포함한 세포 및 유전자 치료제 제품은 종종 온도 변동과 오염에 매우 민감합니다. 이러한 물질의 무결성 유지는 유효성과 안전성에 매우 중요합니다. TSX Universal 시리즈 초저온 냉동고는 이러한 물질들을 보호하기 설계되었습니다. 워크플로우에 보다 가까이 배치할 수 있어 제어된 보관 환경을 보장할 수 있고, International Organization for Standardization(ISO) 14644- 14:2016에 따라 Underwriters Laboratories(UL)에서 독립적으로 테스트되어 ISO Class 5.5를 충족하였습니다. 이는 세포 및 유전자 치료제 회사에 보관 환경의 청결함과 통제에 대한 확신을 제공하는 데 도움을 줍니다.
바이오뱅킹
초저온 냉동고는 바이오뱅크와 생체시료 저장소의 중요한 일부로, 귀중한 검체의 보안과 품질 보장을 도와줍니다. 당사의 TSX Universal 시리즈 초저온 냉동고는 업계 표준을 초과 충족하도록 설계되었으며 탁월한 성능과 효율성을 제공합니다. 새로운 TSX Universal 초저온 냉동고는 도어 열림 복구 시간을 최대 52% 개선하고, 에너지 소비를 최대 33% 줄이며*, 44데시벨(dBA)로만 작동합니다. 차세대 초저온 냉동고는 5V와 파워 오버 이더넷(Power over Ethernet) 외부 전원 공급 장치를 특징으로 하며 현대적인 실험실용으로 설계되었습니다. 또한, 실시간 모니터링에 필요한 실험실 연결을 지원하며, 바이오뱅크 내 작업을 간소화하는 귀중한 통찰력을 제공합니다.
*기존 TSX600 용량 제품에 기반한 데이터.
주문 정보
TSX Universal 시리즈 초저온 냉동고(-86°C ~ -40°C) 
제품 유형 모델 번호 용량 입방 피트
(리터)
랙 용량
(2인치 박스)
전기 플러그 선반 도어 유형
일반 용도 TSX40086FA 19.4 (549)
16 (400)
100~230V
50/60 Hz
국가별
(옵션은 표 참조)
4개의 선반
(3개 조절 가능)
외부 (1)
내부 (2)
TSX50086FA 24.1 (682) 20 (500)
TSX60086FA 28.8 (816) 24 (600)
TSX70086FA 33.5 (949) 28 (700)
의료 기기*† TSX40086LA 19.4 (549)
16 (400)
100~230V
50/60 Hz
국가별
(옵션은 표 참조)
4개의 선반
(3개 조절 가능)
외부 (1)
내부 (2)
TSX50086LA 24.1 (682) 20 (500)
TSX60086LA 28.8 (816) 24 (600)
TSX70086LA 33.5 (949) 28 (700)
*면책사항: 초저온(ULT) 냉동고 TSX 시리즈('L'을 포함하는 모델, 예: TSX40086LA)는 -40°C ~ -86°C의 온도에서 혈액과 혈액 제품을 장기간 보관하고 보존하는 용도로 사용됩니다. 이 초저온 냉동고는 전문 실험실 환경에서 교육받은 담당자가 사용해야 합니다.
† 미국에서만 의료기기 Class II 510(K) 면제로 등록되어 있습니다. 미국의 의료 기기 검증을 확인하세요.>
보증 등록
당사는 당사 제품을 확실하게 지원하고 업계 최고의 보증을 제공하는 데 자부심을 가지고 있습니다. 12년의 압축기 보증 기간으로 시장의 다른 초저온 냉동고 공급업체와 차별화됩니다.
기기 보증을 활성화하려면 아래 양식을 작성해주세요. 제품을 수령한 후 시작 마법사에서 찾을 수 있는 QR 코드를 스캔하여 양식에 액세스할 수도 있습니다.
인증 및 검증
ENERGY STAR 인증 - 정부가 인정하는 에너지 효율성 기호.
ACT 라벨 검증: 제품, 제품의 작동 및 제품의 수명 만료가 환경에 미치는 영향에 대한 제3자 검증.
미국 환경보호청(EPA)의 미국 대기오염방지법(US Clean Air Act)의 일부인 Significant New Alternatives Policy(SNAP) 프로그램 준수.
cULus 인증 - Underwriters Laboratories에서 캐나다 및 미국의 안전 표준에 부합하도록 테스트를 거침.