Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific은 R&D부터 생물학적 제제, 재조합 단백질, 백신, 세포 치료제, 동물 의약품 및 바이오 연료의 대규모 생산에 이르는 모든 응용 분야에서 더 깨끗하고 빠르며 더 높은 수율의 생물학적 분리를 위한 강력한 솔루션을 제공합니다. 멸균형 싱글 유즈 원심분리기 솔루션을 비롯한 향상된 수확, 정화, 정제 기술을 통해 시료의 안전성과 더 높은 처리량을 보장하여 새로운 발견에서 상업화까지 프로세스를 가속화할 수 있습니다.
1단계 수확(Harvesting): 배양 배지에서 관심 산물 분리 및 채취 |
2단계 정화(Clarification): 관심 산물에서 액체 제거 |
3단계 관심 산물의 정제 및 농축 |
수확 및 채취(Harvesting and Collection) | ||
원심분리기 모델 | 로터 | 액세서리 및 소모품 |
| ||
수확 및 정화(Harvesting and Clarification) | ||
원심분리기 모델 | 로터 | 액세서리 및 소모품 |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
고용량 로터 | Centri-Touch 인터페이스 | Auto-Door 및 Auto-Lid 기술 | 스케일업을 위한 유연성 |
최첨단 탄소 섬유 로터와 다양한 스윙 버킷 및 고정각 로터를 수용할 수 있는 유연한 고용량 원심분리기를 통해 생산성과 성능을 극대화하고 튜브, 백(bag) 또는 병(bottle)에 담긴 다양한 산물을 처리할 수 있습니다. | Sorvall BIOS 바이오프로세스용 원심분리기의 크고 밝은 Centri-Touch 인터페이스를 통해 일상적인 작업을 쉽게 프로그래밍하고 원심분리기의 모든 핵심 기능에 액세스할 수 있습니다. Centri-Vue 앱과의 실시간 연결을 통해 스마트 기기에서 프로토콜 및 원심분리기 상태를 모니터링할 수 있으므로 안심하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다. | 공간 및 에너지 절약형 디자인 및 개선된 인체공학적 설계. Auto-Door 및 Auto-Lid 기술을 통해 버튼 하나로 원심분리기 도어와 로터 리드를 열고 닫을 수 있습니다. 당사의 바이오프로세스용 원심분리기는 고용량 Thermo Scientific Eco-Spin Windshielded rotor를 통해 성능 저하 없이 탁월한 에너지 절감 효과를 제공합니다. 가볍고 부식에 강한 이 로터는 일상적인 원심분리기 사용을 최적화하는 데 도움을 드립니다. | 바이오프로세스 원심분리를 스케일업(scale up)할 수 있는 유연성을 제공합니다. 고용량 산업용 원심분리기 모델을 통해 실험실 공정을 스케일업할 수 있도록 지원합니다. 이러한 헤비 듀티 옵션은 바이오 제약 연구, 개발 및 소량 생산에 이상적입니다. |
|
|
| ||
Sorvall BIOS 16 | Sorvall BIOS A | Sorvall LYNX Series | Sorvall WX+ Series | Sorvall CC40 Series |
자본 투자 없이 배치(batch) 생산 능력 및 세포 회수를 확장할 수 있습니다. | 더 높은 중력가속도 및 용량으로 배치(batch) 생산 능력을 향상시킵니다. | 높은 중력가속도를 통해 바이오리액터 또는 다른 소스로부터 세포 배양물을 빠르고 효율적으로 분리하는 동시에 생산성, 안전성 및 신뢰성을 간단하게 확보할 수 있습니다. | 작은 설치 공간에서 최대 100,000rpm의 성능을 제공하여 실험실 공간 활용을 최대화합니다. | 백신과 같은 고부가가치 시료를 정제할 수 있습니다. |
용량 | ||||
---|---|---|---|---|
16L (8x2000mL bottles) | 10L (10x1000mL bottles) | 6L (6x1000mL bottles) 최대 1.35L 침전물 | 최대 1.69L 침전물 | 최대 8.0L 침전물 |
바이오프로세스용 최대 속도 | ||||
5,400rpm | 6,250rpm | 20,000rpm | 32,000rpm | 40,000rpm |
바이오프로세스용 최대 RCF | ||||
8,500 x g | 12,000 x g | 42,931 x g | 102,000 x g | 118,000 x g |
애플리케이션 세포 유형 | ||||
포유류, 효모, 박테리아 | 포유류, 효모, 박테리아 | 효모, 박테리아, 단백질 | 바이러스, 단백질 | 바이러스, 단백질 |
실험실용입니다. 제품의 성능이 고객의 특정 용도 또는 응용 분야에 적합한지 확인하는 것은 고객의 책임입니다.