Search Thermo Fisher Scientific
응용분야에 맞는 용량, 소재, 기능
당사의 광범위한 로터 제품군에서 요건에 가장 잘 맞는 로터를 선택할 수 있습니다. 각 로터는 혁신적인 소재로 만들어지며, 에너지 효율이 높은 작동을 달성하고 작업을 쉽고 안전하며 신뢰성 있게 완성할 수 있도록 설계되었습니다.
다음의 도구를 사용하면 귀하의 요건에 가장 잘 맞는 로터를 찾는 데 도움이 됩니다.
1. 먼저, 원심분리기 모델을 선택합니다.
2. 이후, 로터 유형을 선택합니다: 스윙 버킷, 고정각, 연속 흐름 또는 속도침강(zonal)
3. 속도 및 g 힘을 비롯한 필요한 용량과 성능 기준을 선택합니다.
4. 자동 로터 ID 또는 교체, 바람막이형, 생물 격리, 혁신적인 소재 등 필요한 특수 요건과 기능을 선택합니다. 자세한 사항은 주요 로터 특징을 참조하십시오.
원심분리기가 아직 준비되지 않은 경우, 로터를 먼저 선택한 후 어떤 플로어 모델 원심분리기를 이와 함께 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
당사의 플로어 모델 원심분리기 로터는 수 초내로 로터를 교환하는 시스템, 생물 격리를 통한 안전성, 신뢰성있는 성능을 수 년 동안 제공하는 내구성 등 혁신적인 기술로 제조되었습니다.
Auto-Lock™ 로터 교체 기능을 사용하면 로터를 제자리에 안전하고 확실하게 잠글 수 있으며, 이후 버튼을 한 번만 눌러서 제거할 수도 있습니다. 실험실은 어떠한 도구나 복잡한 절차를 사용하지 않아도 로터와 사용환경 프로토콜의 교체 유연성을 즉시 갖추게 됩니다. 시간과 노력을 절약하고 최고의 유연성을 제공하는 원심분리기를 사용해보십시오.
편리한 사용성을 유지하는 동시에 안전을 보장하면서 위험한 오염으로부터 샘플, 원심분리기, 작업자를 보호하기 위해 생물 격리 인증* 플로어 모델 원심분리기 로터를 선택할 수 있습니다. 많은 고정각 로터에는 생물 격리 인증된 뚜껑이 있습니다. 수많은 스윙 버킷 로터는 번거롭게 여러 번 돌려야 하는 나사형 캡과 고압 뚜껑을 제거한 ClickSeal™ 생물 격리 뚜껑이 있는 용기를 사용합니다.
*Public Health England, Porton Down, UK의 인증 획득
Fiberlite 로터는 금속 로터보다 작동 에너지 소비가 적으므로 원심분리기의 수명이 더 길어지게 됩니다. 내부식성 설계로 구조적 무결성을 보장합니다. 또한, Fiberlite 로터는 15년의 보증을 제공하여 고객의 투자를 보호합니다.
Features and benefits
Ultraspeed centrifuges |
Superspeed centrifuges |
Large capacity centrifuges |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
당사의 광범위한 로터 버킷, 뚜껑, 어댑터 제품에 대한 정보를 보시려면, 특징 탭을 참조하십시오.
Check out our Resources for more information about our rotors for floor model centrifuges, including tools, brochures, application notes, and Smart Notes.
RPM vs RCF calculator for Fiberlite rotors
Have you found a few Fiberlite rotors but are not sure which is exactly right for your lab? This convenient calculator displays g forces at various speeds to match a rotor to your applications. Compare rotors and also perform custom calculations for special applications.
도구, 브로셔, 애플리케이션 노트, 스마트 노트를 비롯한 플로어 모델 원심분리기 로터에 대한 자세한 내용은 리소스 탭을 참조하십시오.
Fiberlite 로터를 위한 RPM vs RCF 계산기
Fiberlite 로터를 몇 개 찾았으나 어떤 것이 귀하의 실험실에 잘 맞는지 확실하지 않습니까? 이 편리한 계산기는 다양한 속도에서의 g-force를 보여주므로 애플리케이션에 맞는 로터를 찾을 수 있습니다. 로터를 비교하고 특정 애플리케이션을 위한 맞춤형 계산도 실행합니다.