Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ 플로어(floor) 모델 원심분리기는 대량 혈액 처리, 연구 및 산업 규모의 바이오프로세스에서부터 DNA의 복잡한 밀도 구배 분리에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 플로어 모델 원심분리기에는 네 가지 카테고리가 있으며, 이들 각각은 다양한 로터 포트폴리오를 제공합니다.
전용 애플리케이션을 위한 최적의 모델을 선택하거나, 다수의 사용자가 작업을 수행하는 실험실에서는 유연하게 사용될 수 있는 로터를 선택하십시오. 내장형 소프트웨어를 사용하면 작동 제어와 모니터링이 간편합니다. 용량, 속도, 설비 공간, 로터 자동 인식, 추가 내구성 등을 위해 구성을 선택할 수 있습니다.
|
|
|
|
대표적 애플리케이션 | |||
세포 생물학, 신약 발견, 나노 기술 등을 위한 고성능 애플리케이션 | 다수의 세포 및 세포하위요소 분리, 연구, 다운스트림 바이오프로세싱 | 혈액은행 | 세포수확, 수집, 정화, 정제, 농축, 백신 생산, 밀도 구배 분리 |
최대 용량 | |||
6 x 250mL 병 |
6 x 1,000mL 병 | 16 x 500mL (혈액 백) 12 x 500mL (혈액 백) |
8 x 2,000mL 병 |
성능(최대 속도, 최대 RCF) | |||
150,000rpm 1,048,680 x g |
29,000rpm 100,605 x g |
300~4,700rpm 29~7,187 x g |
6,250rpm 12,000 x g
5,400rpm 8,500 x g |
호환 로터 | |||
스윙 버킷, 고정각, 수직 및 네오 앵글, 연속 흐름/속도침강(zonal) 등 35개 이상의 선택 사양 | 스윙 버킷, 대용량을 위한 고정각, 고속, 높은 RCF, 연속 흐름/속도침강(zonal) | 대용량 스윙 버킷, 고정각, 애플리케이션 특정 | 대용량 스윙 버킷, 고정각 |
벤치탑 구성 | |||
--- | --- | --- | |
자동 로터 ID | |||
--- | 호환 로터 사용 | 호환 로터 사용 | |
디스플레이 유형 | |||
터치스크린 | Centri-Touch™ 터치스크린 | ||
헤비 듀티 버전 | |||
--- | --- |
||
수냉 버전 | |||
--- |
--- |
--- |
최대 용량: 각각의 실행 동안 스핀할 수 있는 전체 부피를 의미합니다.
성능: 원심분리기와 로터의 조합으로 결정됩니다. 애플리케이션에 필요한 rpm 단위의 최대 속도와 상대 원심력(RCF 또는 g force)의 함수입니다.
필요한 요건을 충족시키는 플로어 모델 원심분리기 카테고리가 확인되면, 다양한 모델을 살펴보고 실험실에 완벽하게 맞는 제품을 선택할 수 있습니다.