Search Thermo Fisher Scientific
플로어(floor) 모델 원심분리기용 소프트웨어는 간단하고 편리한 제어와 데이터 로깅을 위해 온보드에 상주하는 표준 내장형 기능으로 시작하여 작업을 손쉽게 해줍니다. 선택 사양인 소프트웨어 애플리케이션은 높은 수준의 모니터링, 데이터 관리, 규정준수 활동을 위한 고급 기능을 제공하며, 복수의 기기와 사용자가 있는 실험실의 경우에 특히 유용합니다.
이름 | 기능 | 사용 분야 |
Centri-Track™ | 사용자, 실행, 오류 메시지를 기록합니다. (온보드 및 내보내기 기능) | 대용량, 바이오프로세스 |
Cycle-Log™ | 안전을 위해 로터 버킷 수명을 모니터링합니다. | 대용량, 바이오프로세스 |
Centri-Cross™ | 새로운 기기에서 사용하기 위해 기존의 프로토콜을 변환합니다. | 대용량, 바이오프로세스 |
Compass | PC에서 프로토콜을 개발 및 시뮬레이션합니다. | WX+ 시리즈 초원심분리기 |
CCManager | QC 및 규정준수를 위해 데이터를 수집합니다 | 바이오프로세스용 CC40NX 시리즈 |
이름 | 기능 | 사용 분야 |
Centri-Log™ Plus | 다수의 원심분리기에서 데이터를 수집 및 관리합니다. | 대용량, 바이오프로세스, 고속 |
Centri-Vue™ | 스마트 장치에서 실시간으로 원심분리기를 모니터링 및 제어합니다 | 대용량, 바이오프로세스, 고속 |
Log Manager | 실행 이력을 모니터링, 저장, 검색합니다. | 초원심분리기 |
Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus 데이터 관리 소프트웨어는 정확하고 신뢰성 있는 데이터 수집, 보고, 저장 기능을 제공합니다. 본 솔루션은 혈액은행 및 바이오프로세스 등의 규제 환경 하에 있는 실험실에서 큰 중점을 두는 GMP와 21 CFR Part 11 규정준수를 위한 규제 및 감사 활동을 지원합니다.
Centri-Log Plus 애플리케이션을 사용하면 동일한 네트워크에서 다수의 원심분리기를 연결 및 추적하고 PC 또는 네트워크 드라이브에 데이터를 저장할 수 있습니다. 본 소프트웨어는 완전한 감사 내역 자료를 제공하기 위해 모든 조치를 기록합니다. 또한, Centri-Log Plus 소프트웨어를 사용하면 사용자 액세스 및 권한 제어를 통해 사용자가 권한을 부여받은 작업만 수행하도록 하므로 보안을 강화할 수 있습니다.
Centri-Log Plus 소프트웨어는 속도, 시간, 온도의 지속적인 모니터링을 위해 PC에서 작동 매개변수를 위한 실시간 데이터를 표시하고, 프로토콜 미준수에 대한 알림을 발생시켜 실험실 관리자가 프로세스 관리를 최적화할 수 있도록 합니다. 본 소프트웨어는 그래픽 표시 등의 모든 작동에 대해 전자 기록을 생성하여 추적성 강화를 위한 광범위한 데이터를 만듭니다.
Thermo Scientific™ Centri-Vue™ 애플리케이션을 사용하면 대용량 또는 초고속 원심분리기를 간편하게 실시간으로 제어할 수 있습니다. iOS™ 또는 Android™ 스마트 장치에 Centri-Vue 앱을 다운로드하고 원심분리기 제어 패널 또는 스마트 장치 옵션을 통해 시작부터 종료까지 원심분리기를 작동시킵니다.
Centri-Vue 앱은 손쉬운 작동을 지원하므로 원심분리기를 검색 및 선택하고, 작동을 시작 및 정지하며, 오류와 작동 상태를 확인하고, 작동 완료 시점을 파악할 수 있습니다. 이 모든 것을 사무실 또는 실험실 공간 내에서 수행할 수 있습니다.
Centri-Vue 앱을 사용하면 가장 편리한 장소에서 원심분리기를 관리 및 작동하여 소중한 시간을 절약할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 원심분리기의 메인 화면을 스마트 장치에 복사하여 손쉽게 모니터링할 수 있습니다.
Log Manager 소프트웨어는 최대 16대의 네트워크 연결된 초원심분리기를 실시간으로 모니터링하여 21 CFR Part 11 규정준수가 필요한 실험실에 감사 내역 자료를 제공합니다. 이 소프트웨어는 암호화 데이터 파일을 만들고 작동 상태를 실시간 그래픽으로 표시하여 추가 편의성을 제공합니다. Log Manager는 WX+ 및 MTX/MX+ 시리즈 초원심분리기 모두에 사용될 수 있습니다.
Log Manager를 사용하면 모든 연결된 초원심분리기의 상세한 작동 상태를 볼 수 있습니다. 사용자는 스크롤하고, 창에서 추가 매개변수를 표시하고, 주석을 추가할 수도 있습니다.