Search Thermo Fisher Scientific
중력식 대류 오븐에서 온도 분포는 따뜻한 공기가 위로 이동한다는 것에 기반합니다. 챔버 내부에 공기를 적극적으로 분배하는 팬은 없습니다. 이 기술의 이점은 공기의 난기류가 매우 낮아 부드럽게 건조 및 가열을 수행합니다.
기계식 대류 또는 강제 순환 공기 오븐에서는 설치된 팬이 챔버 내부의 공기를 능동적으로 움직입니다. 이를 통해 챔버 전체에 온도가 고르게 분포할 수 있습니다. 한 가지 이점은 재현가능한 결과를 위한 최적의 온도 균일성입니다. 예를 들어, 이러한 유형의 대류는 재료 테스트 및 매우 엄격한 온도 요구 사항을 가진 건조 프로토콜에 적합합니다. 또 다른 장점은 중력식에 비해 건조 공정이 더 빠르다는 것입니다. 도어를 열었을 때 기계식 대류 오븐에서는 온도가 설정된 온도 수준까지 빠르게 회복됩니다.
Thermo Scientific 가열 및 건조 오븐은 최대 330°C, 최저 주변 온도 +10°C에서 작동할 수 있습니다. 아래 차트를 참조하여 온도 및 응용 분야에 따라 적합한 가열 및 건조 오븐 모델을 선택해보세요.
응용분야 | 물질/시료 | 시료 요구사항 | 권장되는 Heratherm 가열 & 건조 오븐 |
건조 | 유리 기구 | 빠른 건조 | 부드러운 건조를 위한 중력식 대류 오븐, 빠른 건조를 위한 기계식 대류 오븐. 최고의 온도 정확도 및 팬 속도 선택을 위한 고급 프로토콜 오븐. 추가적인 시료 안전을 위한 고급 프로토콜 안전 오븐. 낮은 온도에서 빠른 건조를 위해 Thermo Scientific 진공 오븐을 사용할 수도 있습니다. |
분말 | 37°C ~ 70°C 사이의 온도 | ||
종이, 섬유 | 약 37°C 온도 | ||
토양, 모래 | 약 37°C 온도 | ||
전자제품 | 약 37°C ~ 약 50°C 온도 | ||
의약품 제제 | 약 37°C 온도 | ||
물질 테스트 | 케이블 | 최고의 온도 정확도, 안전한 공정 | 프로그래밍 기능을 갖춘 고급 프로토콜 오븐. 최고의 온도 정확도를 위해 기계식 대류 모델을 선택하세요. 고급 프로토콜 안전 오븐은 추가적인 시료 안전성을 제공합니다. |
플라스틱류 | 최고의 온도 정확도, 안전한 공정 | ||
경화 | 페인트 | 부드러운 가열 | 부드러운 가열을 위한 중력식 대류 오븐, 높은 온도 정확도를 위한 고급 프로토콜 오븐 – 낮은 팬 속도는 부드러운 가열 요구사항에 적합합니다. 추가 시료 보안을 위한 고급 프로토콜 안전 오븐 |
접착제 | 부드러운 가열 | ||
플라스틱류 | 부드러운 가열 | ||
금속 | 부드러운 가열 | ||
가열식 저장 | 알약, 약물 | 부드러운 가열, 안전한 공정 | |
가황(vulcanization) | 고무 | 부드러운 가열 |
진공 상태에서 열 전달
진공 상태에서 시료로 열을 전달하는 것은 주로 선반을 통해 이루어집니다. 일반 가열 및 건조 오븐과는 달리, 대류를 통한 열 전달이 없습니다. 따라서, 효과적인 가열 및 건조를 위해 시료와 선반의 적절한 접촉이 매우 중요합니다. 만일 시료가 용기에 담겨 있는 경우, 용기의 온도 전도성이 우수한 것이 중요합니다.
진공 오븐에서 온도를 측정하는 방법
챔버 온도를 측정하려면 프로브가 선반과 완전히 접촉해야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 고온 전도성이 있는 금속 조각에 프로브를 연결하는 것이 좋습니다.
불활성 가스 응용 분야를 위한 팁
산소의 존재로 인한 산화 과정을 피하기 위해 불활성 가스 대기를 사용해야 하는 경우도 있습니다. 진공 상태를 불활성 가스로 대체해야 하는 응용 분야의 경우, 질소 또는 아르곤과 같이 비연소성, 비가연성, 비부식성 가스만 사용하세요. 챔버를 여러 번 퍼징(purging)하면 산소량을 최소로 줄일 수 있습니다.
진공 오븐 챔버는 양압용으로 제작된 것이 아닙니다. 따라서, 가스 유입을 통제하고 낮은 압력으로 수행해야 합니다.
불활성 가스 연결부에 정밀 밸브가 설치되어 있어 가스를 정확하게 분배하여 건조 시간을 줄이고 응축을 줄이거나 방지합니다. 또한, 정밀 밸브는 진공 챔버의 환기 시 분말이 날리는 것을 방지할 수 있습니다.
건조를 위해 진공을 사용하는 경우 표준 건조 오븐에 비해 더 낮은 온도가 요구됩니다. 진공 하에서는 액체의 일반적인 비등점보다 낮은 온도에서 수분이 증발하므로 민감한 시료에 부드러운 건조 공정을 제공합니다. 공정 시간은 기존 건조 오븐에 비해 최대 6배 빠릅니다.
이 그래프는 물이 100°C보다 훨씬 낮은 온도에서 증발하고 진공 오븐 내부의 압력은 더 낮다는 것을 보여줍니다.
다양한 온도 범위와 크기로 제공되는 Thermo Scientific 진공 오븐은 안전성, 신뢰성, 효율성을 고려하여 설계되었으며, 특정 응용 분야에 맞게 진공 오븐을 맞춤화할 수 있는 기능을 제공합니다.
Thermo Scientific 진공 오븐은 다음의 제약, 식품, 전자, 의료 기기 및 항공우주 분야에서 온도 균일성과 재현가능한 건조 및 가열 처리를 제공합니다.
Smart Vue Pro 모니터링을 Thermo Scientific 가열 및 건조 오븐, 진공 오븐과 함께 구성할 수 있으며, Thermo Fisher Cloud에서 데이터를 모니터링할 수 있습니다.