Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Heratherm 가열 및 건조 오븐, Thermo Scientific Vacuherm 및 Lindberg Blue/M 진공 오븐의 특징과 사양을 자세히 살펴보세요.
Heratherm 고급 프로토콜 안전 오븐 가장 귀중한 시료를 보호하는 안전 기능 제공 |
Heratherm 고급 프로토콜 오븐 최고의 정확도와 향상된 가열 |
Heratherm 일반 프로토콜 오븐 일상적인 가열 및 건조 응용 분야용 |
정밀 소형 오븐 건조 및 소성 응용 분야를 위한 소형 오븐 |
온도 범위 | |||
50 ~ 330°C | 50 ~ 330°C | 50 ~ 250°C | +5 ~ 210°C |
용량 | |||
61 ~ 170L 모델 | 61 ~ 731L 모델 | 65 ~ 744L 모델 | 48L 모델 |
가열 옵션 | |||
기계식 대류 및 중력식 대류 | |||
프로그래밍 가능성 | |||
---|---|---|---|
10개의 자동 반복 가능한 프로그램, 각 프로그램은 최대 10개의 개별 단계로 구성. 원격 모니터링을 위한 액세스 포트. |
10개의 자동 반복 가능한 프로그램, 각 프로그램은 최대 10개의 개별 단계로 구성 | 없음 | |
주문 정보 | |||
모든 지역: 모델 | 미주: 120V 60Hz 모델 유럽, 아프리카, 아시아 : 230V 60Hz 모델 일본: 208-240V 60Hz |
미주: 120V 60Hz 유럽, 아프리카, 아시아 : 230V 50/60Hz |
미주 전용: 120V |
Vacutherm 진공 오븐 열에 민감한 물질을 비롯해 단순하거나 복잡한 건조 공정을 위해 정확한 온도를 달성합니다. |
Lindberg/Blue M 진공 오븐 더 높은 성능 표준이 요구되는 생명과학, 산업 및 일반 실험실 응용 분야를 위해 설계되었습니다. |
Thermo Scientific 진공 오븐 건조, 경화, 진공 임베딩 및 플레이팅 응용 분야 등의 일상적인 용도에 사용됩니다. |
온도 범위 | ||
최대 400 °C | 6 ~ 260°C | 주변 온도 +10 ~ 220°C |
용량 | ||
25 ~ 128L | 18.6 ~ 42.5L | 12.5 ~ 65L 옵션 |
가열 옵션 | ||
재킷 가열 또는 선반 전도(conduction) | 재킷 가열 | 재킷 가열 |
안전 설비 | ||
---|---|---|
과열 센서로 오븐과 시료 보호 이중창 안전 유리 도어 원격 모니터링을 위한 후면 벽의 액세스 포트 |
재설정 푸시 버튼으로 독립적인 과열 안전 시스템 초기화 | 폴리카보네이트 안전 쉴드로 도어 유리 보호 |
주문 정보 | ||
모델 보기 | 모델 보기 | 모델 보기 |
Heratherm 가열 및 건조 오븐 | Vacutherm 진공 오븐 | Lindberg Blue/M 진공 오븐 액세서리 |
사용 가능한 액세서리 | ||
|
|
|
모든 Heratherm 오븐 선반 옵션 | 모든 Vacutherm 진공 액세서리 | 모든 Linderberg/Blue M 진공 오븐 액세서리 |