Search Thermo Fisher Scientific
Fluoroskan, Fluoroskan FL 및 Luminoskan 기기는 모두 강력한 Thermo Scientific SkanIt 소프트웨어를 갖추고 있어, 프로토콜 설정 및 데이터 분석에 대해 향상된 활용성을 제공합니다. 발전하고 있는 SkanIt 클라우드 라이브러리에서 검증된 프로토콜을 사용하여 시간을 절약하고 워크플로우를 더 효율적으로 만들어보세요. Thermo Scientific Fluoroskan Microplate Fluorometer는 탁월한 성능으로 다양한 형광 및 FRET 어세이를 실행하도록 제작된 작고 강력한 형광 플레이트 리더입니다. Thermo Scientific Luminoskan Microplate Luminometer는 플래시(flash), 글로우(glow) 및 BRET 어세이를 포함하여 다양한 발광 애플리케이션에서 탁월한 성능을 내기 위해 제작된 높은 감도의 DLReady 인증 발광 플레이트 리더입니다. DLReady 인증 Thermo Scientific Fluoroskan FL Microplate Fluorometer 및 Luminometer는 형광 및 발광 검사를 위한 다용도의 이중 모드 기기입니다.
Fluoroskan FL, Fluoroskan Fluorometric, Luminoskan Microplate Readers는 모든 마이크로플레이트 리더 기기의 일반적인 기능 외에도 다음을 제공합니다.
시약 디스펜서: 동시 분주 및 판독
기기가 판독과 동시에 시약을 쉽고 정확하게 추가할 수 있는 기능으로 플래시 타입의 반응에 중요한 기능입니다. 모든 Fluoroskan 및 Luminoskan 모델은 3가지의 디스펜서 옵션을 제공합니다. : 디스펜서 2개, 디스펜서 1개 또는 디스펜서 없음
6-부터 384-웰 플레이트까지 판독하는 유연성
당신만의 연구 및 처리량 니즈에 따라 샘플 형식을 선택할 수 있습니다.
자동 보정 및 자가 진단
모든 실행에서 정확한 형광 데이터를 제공합니다. 신뢰할 수 있는 세 가지의 모든 형광, 발광 플레이트 리더는 무언가 잘못되었을 경우, 작동 전에 사용자에게 이를 알려줍니다.
상부 및 하부 판독이 모두 가능한 우수한 감도
파이버리스(fiberless) 직접 조명 광학으로 상부 판독 및 하부 판독이 가능합니다. 상부 판독(top reading)은 균일한, BRET 및 FRET 어세이에 뛰어난 반면 하부 판독(bottom reading)은 불균일한 그리고 세포 기반의 어세이에 매우 중요합니다. 하부 판독은 웰 바닥의 세포 층과 검출기 사이의 거리를 단축하고, 세포 배양 배지의 영향을 최소화합니다.
동적 범위 >6 decades
동일한 실행에서 감도와 넓은 동적 범위를 모두 제공하는 Fluoroskan 및 Luminoskan 리더로 고신호 및 저신호 샘플을 신뢰성 있게 측정할 수 있습니다.
인큐베이션 및 진탕(shaking)
회전식 진탕(orbital shaking)과 함께 최고 45°C에서 인큐베이션 할 수 있습니다.
멀티 포인트 웰 판독
하나의 웰에서 판독하고자 하는 곳을 SkanIt 소프트웨어에서 규정하고, 해당 웰에서 여러 위치를 판독할 수 있습니다. Thermo Scientific 형광 플레이트 리더의 멀티 포인트 측정은 이미징 FluoroSpot 검사의 대체 또는 정량적 보완 수단으로도 사용할 수 있습니다.
기술 | 사양 | Fluoroskan | Luminoskan | Fluoroskan FL |
|
| |||
형광측정 | Excitation 파장 범위 | 320-700nm |
| 320-700nm |
| Emission 파장 범위 | 360-800nm |
| 360-670nm |
| Excitation 필터 | Excitation 필터 휠에는 최대 8개의 필터가 있으며, 355nm 및 485nm 필터가 표준으로 제공됩니다. 요청에 따라 다른 종류의 필터는 구매 가능합니다. |
| Excitation 필터 휠에는 최대 8개의 필터가 있으며, 355nm 및 485nm 필터가 표준으로 제공됩니다. 요청에 따라 다른 종류의 필터는 구매 가능합니다. |
| Emission 필터 | Emission 필터 휠에는 최대 8개의 필터가 있으며, 460nm 및 538nm 필터가 표준으로 제공됩니다. 요청에 따라 다른 종류의 필터는 구매 가능합니다. |
| Emission 필터 휠에는 최대 6개의 필터가 있습니다. 460nm 및 538nm 필터가 표준으로 제공됩니다. 요청에 따라 다른 종류의 필터는 구매 가능합니다. |
| 감도 | 검은색 96-웰 플레이트에서 2 fmol fluorescein/well |
| 검은색 96-웰 플레이트에서 2 fmol fluorescein/well |
| 동적 범위 | >6 decades |
| >6 decades |
발광측정 | 스펙트럼 범위 |
| 270-670nm | 270-670nm |
| 감도 |
| 플래시 반응을 사용하여 10 amol ATP/well, 흰색 384-웰 플레이트 | 플래시 반응을 사용하여 40 amol ATP/well, 흰색 384-웰 플레이트 |
| 동적 범위 |
| >6 decades | >6 decades |
| 발광 측정 필터 |
| 필터 휠에는 최대 6개의 발광 측정 필터가 있습니다. 요청에 따라 모든 종류의 필터는 구매 가능합니다. |
|
일반적인 특징 | 디스펜서 수 | 최대 3개* | 최대 3개* | 최대 3개* |
| 분주 부피 | 4–995 μL in 1 μL increments | 4–995 μL in 1 μL increments | 4–995 μL in 1 μL increments |
| 분주 속도 | 30 s, 96-well plate, 5 μl/well | 30 s, 96-well plate, 5 μl/well | 30 s, 96-well plate, 5 μl/well |
| 플레이트 종류 | 6- to 384-well plates | 6- to 384-well plates | 6- to 384-well plates |
| 측정 속도 | 18 s, 96-well plate 60 s, 384-well plate | 18 s, 96-well plate 60 s, 384-well plate | 18 s, 96-well plate 60 s, 384-well plate |
| 파장 선택 | 필터 | 필터 | 필터 |
| 광원 | Quartz-halogen lamp |
| Quartz-halogen lamp |
| 검출기 | Photomultiplier tube | Photomultiplier tube | Photomultiplier tube |
| 인큐베이터 | 상온 + 3°C부터 45°C까지, 상온 25°C에서 | 상온 + 3°C부터 45°C까지, 상온 25°C에서 | 상온 + 3°C부터 45°C까지, 상온 25°C에서 |
| 플레이트 진탕(shaking) | 회전식(orbital) | 회전식(orbital) | 회전식(orbital) |
| 사용자 인터페이스 | PC 소프트웨어(SkanIt 소프트웨어) | PC 소프트웨어(SkanIt 소프트웨어) | PC 소프트웨어(SkanIt 소프트웨어) |
| 컴퓨터 인터페이스 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| 크기(높이 x 폭 x 깊이) | 340 x 420 x 420mm 13.4 x 16.5 x 16.5인치 | 340 x 420 x 420mm 13.4 x 16.5 x 16.5인치 | 340 x 420 x 420mm 13.4 x 16.5 x 16.5인치 |
| 중량 | 기본 단위 21kg(46lb) 옵션형 디스펜서 2개에 대해 2.4kg 추가 | 기본 단위 20.5kg(45lb) 옵션형 디스펜서 2개에 대해 2.4kg 추가 | 기본 단위 21kg(46lb) 옵션형 디스펜서 2개에 대해 2.4kg 추가 |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.