Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 마이크로플레이트 리더는 다양한 마이크로플레이트 검사를 위한 유연성, 성능, 사용 편의성을 제공합니다. 형광, 흡광, 발광, 시간 분해 형광(time-resolved fluorescence) 및 AlphaScreen과 같은 모드가 제공됩니다. 적절한 마이크로플레이트 리더를 선택하는 것은 응용분야, 샘플 크기 및 전반적인 실험실 요구 사항에 따라 결정됩니다. 아래에서 카테고리와 사양을 훑어보고 원하는 모델을 클릭하여 자세한 정보를 확인하십시오.
개요 | |||
---|---|---|---|
유명한 Multiskan 제품 브랜드의 40년 이상의 경험을 바탕으로 설계되어 사용하기 쉬운 마이크로플레이트 광도계. 이 기기는 ELISA 어세이 또는 다양한 다른 연구 분야와 일상적인 어플리케이션에서 입증된 퍼포먼스와 신뢰할 수 있는 결과를 제공하며 혁신적인 검출 설계와 내장된 자가 진단 기능을 갖추고 있습니다. | UV/VIS 마이크로플레이트 분광광도계는 다양한 endpoint, kinetic 및 스펙트럼 어세이에 이상적입니다. 대형 터치스크린이 독립 실행을 위해 장착되었으며, 가장 일반적으로 사용하는 DNA, RNA 및 단백질 어세이를 위해 준비된 프로토콜이 제공됩니다. 안전한 원격 데이터 관리를 위해 Thermo Fisher Connect 및 Microsoft OneDrive 클라우드 기반 도구에 대한 액세스를 제공합니다. | 다양한 UV-vis 흡광도, 형광 및 발광 마이크로플레이트 어세이를 위한 다용도의 입문 수준 다중 모드 마이크로플레이트 리더. 검증된 프로토콜과 시각적 워크플로우를 갖춘 SkanIt PC 소프트웨어는 사용이 간편하고 간편한 데이터 분석을 보장합니다. | 흡광, 형광 강도, 발광, 시간 분해 형광(time-resolved fluorescence) 및 Alpha를 포함한 최대 5가지 측정 기술을 제공하는 최첨단 다중 모드 마이크로플레이트 리더. 모든 응용분야에서 탁월한 성능을 제공하는 것 외에도 이 제품은 시간을 절약하고 실험실에서의 일반적인 오류를 줄일 수 있는 다양한 자동 기능을 제공합니다. |
검출 기술 | |||
흡광도, 탁도 | 흡광도, 탁도 | 흡광도, 탁도, 형광, 발광 | 흡광도, 탁도, 형광 옵션: 시간 분해 형광(TRF) , 발광, Alpha Screen |
흡광도, 필터 기반 | |||
![]() | |||
흡광도, 모노크로메이터 기반 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
형광 강도, 필터 기반 | |||
![]() | |||
형광 강도, 모노크로메이터 기반 | |||
![]() | |||
형광 강도, 상부 판독값 | |||
![]() | ![]() | ||
형광 강도, 하부 판독값 | |||
![]() | |||
시간 분해 형광(TRF), 필터 기반 | |||
![]() | |||
발광, 필터 기반 | |||
![]() | ![]() | ||
발광, 모노크로메이터 기반 | |||
![]() | |||
발광, 글로우(glow) 어세이 | |||
![]() | ![]() | ||
발광, 플래시(flash) 어세이 | |||
![]() | |||
Alpha 스크린, 필터 기반 | |||
![]() | |||
시약 디스펜서 | |||
![]() | |||
CO2/O2 제어 | |||
![]() | |||
인큐베이션, 주변온도 +4°C ~ 45°C | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
쉐이킹(shaking) | |||
선형(Linear) | 선형(Linear) | 선형(Linear), 오비탈(orbital), 이중 오비탈(double-orbital) | 오비탈(Orbital) |
마이크로플레이트 유형 | |||
96, 384 | 6-48 *, 96, 384 | 6-48, 96, 384 | 6-48, 96, 384, 1536 |
큐벳 포트(Cuvette port) | |||
![]() | |||
µDrop 플레이트 호환성 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
사용자 인터페이스 | |||
컬러 LCD 또는 PC | 터치 스크린 또는 PC | PC | PC |
SkanIt 소프트웨어 호환성 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
자동화 호환성 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
업그레이드 가능 | |||
![]() | |||
21 CFR Part 11 규정준수 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
개요 | 유명한 Multiskan 제품 브랜드의 40년 이상의 경험을 바탕으로 설계되어 사용하기 쉬운 마이크로플레이트 광도계. 이 기기는 ELISA 어세이 또는 다양한 다른 연구 분야와 일상적인 어플리케이션에서 입증된 퍼포먼스와 신뢰할 수 있는 결과를 제공하며 혁신적인 검출 설계와 내장된 자가 진단 기능을 갖추고 있습니다. | UV/VIS 마이크로플레이트 분광광도계는 다양한 endpoint, kinetic 및 스펙트럼 어세이에 이상적입니다. 대형 터치스크린이 독립 실행을 위해 장착되었으며, 가장 일반적으로 사용하는 DNA, RNA 및 단백질 어세이를 위해 준비된 프로토콜이 제공됩니다. 안전한 원격 데이터 관리를 위해 Thermo Fisher Connect 및 Microsoft OneDrive 클라우드 기반 도구에 대한 액세스를 제공합니다. | 다양한 UV-vis 흡광도, 형광 및 발광 마이크로플레이트 어세이를 위한 다용도의 입문 수준 다중 모드 마이크로플레이트 리더. 검증된 프로토콜과 시각적 워크플로우를 갖춘 SkanIt PC 소프트웨어는 사용이 간편하고 간편한 데이터 분석을 보장합니다. | 흡광, 형광 강도, 발광, 시간 분해 형광(time-resolved fluorescence) 및 Alpha를 포함한 최대 5가지 측정 기술을 제공하는 최첨단 다중 모드 마이크로플레이트 리더. 모든 응용분야에서 탁월한 성능을 제공하는 것 외에도 이 제품은 시간을 절약하고 실험실에서의 일반적인 오류를 줄일 수 있는 다양한 자동 기능을 제공합니다. |
검출 기술 | 흡광도, 탁도 | 흡광도, 탁도 | 흡광도, 탁도, 형광, 발광 | 흡광도, 탁도, 형광 옵션: 시간 분해 형광(TRF), , 발광, Alpha 스크린 |
흡광도, 필터 기반 | ![]() | |||
흡광도, 모노크로메이터 기반 | ![]() | ![]() | ![]() | |
형광 강도, 필터 기반 | ![]() | |||
형광 강도, 모노크로메이터 기반 | ![]() | |||
형광 강도, 최고 판독값 | ![]() | ![]() | ||
형광 강도, 최저 판독값 | ![]() | |||
시간 분해 형광(TRF), 필터 기반 | ![]() | |||
발광, 필터 기반 | ![]() | ![]() | ||
발광, 모노크로메이터 기반 | ![]() | |||
발광, 글로우(glow) 어세이 | ![]() | ![]() | ||
발광, 플래시(flash) 어세이 | ![]() | |||
Alpha 스크린, 필터 기반 | ![]() | |||
시약 디스펜서 | ![]() | |||
CO2/O2 제어 | ![]() | |||
인큐베이션, 주변온도 +4°C ~ 45°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
진탕(shaking) | 선형(Linear) | 선형(Linear) | 선형(Linear), 오비탈(orbital), 이중-오비탈(double-orbital) | 오비탈(Orbital) |
마이크로플레이트 유형 | 96, 384 | 6-48*, 96, 384 | 6-48, 96 , 384 | 6-48, 96, 384, 1536 |
큐벳 포트(Cuvette port) | ![]() | |||
µDrop plate 호환성 | ![]() | ![]() | ![]() | |
사용자 인터페이스 | 컬러 LCD 또는 PC | 터치 스크린 또는 PC | PC | PC |
SkanIt 소프트웨어 호환성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
자동화 호환성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
업그레이드 가능 | ![]() | |||
21 CFR Part 11 규정준수 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* 뚜껑을 포함한 플레이트의 최대 높이는 19.5mm입니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.