Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer는 UV/Vis 마이크로플레이트 분광광도계로, 특히 DNA, RNA 및 단백질 분석 등 거의 모든 측광 연구와 탁도 측정에서 편리하고 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Multiskan SkyHigh 시스템은 다양한 구성으로 제공되므로 매우 다양한 요구 사항에 맞춰 유연하게 선택할 수 있습니다. 터치스크린 모델은 독립형 기기로 사용하거나 Thermo Scientific SkanIt PC 소프트웨어와 함께 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. SkanIt 소프트웨어로만 작동하는 Multiskan SkyHigh 모델은 모든 작업에서 PC를 사용하는 사용자에게 이상적입니다. 큐벳 판독 기능도 일부 모델에서 제공됩니다. 선택할 수 있는 옵션과 응용 분야가 다양한 Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Microplate Reader는 실험실에서 최대의 결과를 얻을 수 있도록 지원합니다.
Multiskan SkyHigh Spectrophotometer는 모든 마이크로플레이트 리더 시스템의 일반적인 기능 외에도 다음을 제공합니다.
소량 샘플의 빠른 측정
µDrop 및 µDrop Duo Plate는 소량의 샘플을 신속하게 측정할 수 있도록 설계되었습니다. 최대 32개의 샘플을 동시에 분석하고, 연속 측정을 위해 샘플을 쉽고 빠르게 닦아낼 수 있습니다.
Thermo Fisher Connect 및 Microsoft OneDrive
사용자는 Thermo Fisher Connect 및 Microsoft OneDrive 클라우드 기반 기능을 통해 데이터를 원격으로 액세스, 관리 및 공유할 수 있으며 이는 터치스크린 모델에서 가능합니다.
SkanIt 소프트웨어
SkanIt 소프트웨어는 Multiskan SkyHigh Spectrophotometer를 제어하는 데 사용할 수 있으며, 시각적 워크플로우, 간편한 데이터 분석 및 내보내기 기능을 통해 기기의 기능을 최적으로 사용할 수 있도록 지원합니다.
유연성
3가지 구성으로 제공됩니다: 1) 터치스크린, 2) 큐벳 및 터치스크린, 3) SkanIt PC 소프트웨어로만 작동.
빠른 작동
웰의 전체 스펙트럼(200-1,000nm)을 10초 이내에 획득하며, 96-웰 마이크로플레이트 전체를 6초 내에 판독할 수 있습니다.
|
| ||||
| Multiskan SkyHigh | Multiskan SkyHigh with Touch Screen | Multiskan SkyHigh with Touch Screen and µDrop Duo Plate | Multiskan SkyHigh with Touch Screen and Cuvette | Multiskan SkyHigh with Touch Screen, Cuvette, and µDrop Duo Plate |
SkanIt software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Touch screen* |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuvette reading capability |
|
|
| ✓ | ✓ |
µDrop Duo Plate |
|
| ✓ |
| ✓ |
* Thermo Fisher Connect 및 Microsoft OneDrive 클라우드 기반 기능에 액세스할 수 있습니다. 근거리 통신망(LAN)에 연결할 수 있습니다.
General Specifications for Multiskan SkyHigh Microplate readers
Technical specifications | Description |
Wavelength selection | Monochromator |
Light source | Xenon flash lamp |
Wavelength range | 200–1,000 nm with 1 nm steps |
Readout range | Up to 4 absorbance units |
Bandwidth | <2.5 nm |
Linearity at 450 nm* | 0–2.5 Abs, 2% |
Accuracy at 450 nm* | 1.0% + 0.003 Abs (0–2.0 Abs), 2.0% (2.0–2.5 Abs) |
Precision at 450 nm* | SD <0.003 Abs or CV <1.0% |
Plates | 6- to 48-, 96-, and 6-384-well plates***, Thermo Scientific µDrop Plates |
Cuvette | Dimensions (H x W x D): 40–58 x 12.5 x 12.5 mm Beam center height: 8.5 mm Beam window: ≥2 mm |
Measurement speed (starting from A1 back to A1) | 6 sec with 96-well plate 10 sec with 384-well plate |
Plate shaking | Linear |
Spectral scanning speed | 10 sec from 200–1,000 nm with 1 nm steps |
Incubation range | From ambient temperature +2C to 45˚C”. |
General specifications | |
---|---|
User interfaces | Stand-alone use: 7 in. touchscreen display PC control: Thermo Scientific SkanIt Software |
Connections | 1 USB B port for PC 1 Ethernet port 3 USB A ports for devices (USB memory device and Wi-Fi dongle) |
Main input | 100–240 V (50/60 Hz) |
Max power consumption | <110 W |
Power save consumption** | 7 W |
Dimensions (H x W x D) | 265 x 295 x 445 mm (10.4 x 11.6 x 17.5 in.) |
Weight | True weight: 모델에 따라 10.6-11.5kg(23.4-25.3lb) |
* 사양은 96-well flat-bottom microplate 및 quartz semimicro cuvette에서 4mm 빔 윈도우를 사용할 때 유효합니다.
** 터치스크린이 있는 모델에 해당합니다.
*** 뚜껑을 포함한 플레이트의 최대 높이는 19.5mm 입니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.