Search Thermo Fisher Scientific
Multiskan FC는 유명한 Multiskan 제품 브랜드의 40년 이상의 경험을 통해 향상된 사용 편의성을 제공합니다. Multiskan FC는 파장 범위가 340-850nm이며, 효소 카이네틱 연구에서 Lowry 어세이에 이르기까지 다양한 활용이 가능합니다. 이 기기는 측정이 빠르고 정확하여 7초 이내에 96-웰 플레이트를 완벽하게 판독합니다. 이 기기는 또한 선형적 진탕(shaking) 기능을 기본으로 갖추고 있습니다. 인큐베이터가 있는 모델은 최고 50°C의 인큐베이션 온도와 384-웰 플레이트를 판독할 수 있는 처리량을 제공합니다. SkanIt 소프트웨어는 시각적 워크플로우, 간편한 데이터 분석 및 내보내기 기능을 통해 최적의 기기 사용을 지원합니다.
Multiskan FC는 모든 마이크로플레이트 리더 기기의 일반적인 기능 외에도 다음을 제공합니다.
SkanIt 소프트웨어
SkanIt 소프트웨어는 Multiskan FC를 제어하는 데 사용할 수 있으며, 시각적 워크플로우, 간편한 데이터 분석 및 내보내기 기능을 통해 기기의 기능을 최적으로 사용할 수 있도록 지원합니다.
넓은 파장 범위
ELISA 면역 분석, 단백질 정량, 엔도톡신, 세포 독성 및 증식 어세이, 효소 어세이 및 성장 곡선 등 매우 다양한 애플리케이션을 위해 340-850nm의 파장 범위를 제공합니다.
사전 설치된 필터
8개의 필터 휠을 장착할 수 있으며 표준 필터 3개(405nm, 450nm 및 620nm)가 포함되어 있습니다. 필터를 추가 구매할 수 있으며 쉽게 설치할 수 있습니다.
검증된 성능과 신뢰성 있는 결과
자가 진단, IQ/OQ 및 검증 도구가 내장되어 있어 신뢰할 수 있습니다.
속성 | 설명 |
기술 | 흡광도 |
파장 범위(nm) | 340-850 |
파장 선택 | 필터 |
플레이트 형식 | 96 웰 (384 웰 선택 가능) |
인큐베이션 | 선택 사항 |
진탕(shaking) | 예 |
사용자 인터페이스 | 컬러 LCD 또는 PC |
로봇 호환성 | 예 |
21 CFR Part 11 | 예, 마이크로플레이트 리더용 SkanIt™ 소프트웨어, 신약 개발 에디션 포함. |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.