Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer
거의 모든 광도 측정 연구 분야에 편리하고 쉽게 사용할 수 있습니다.
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer는 UV/Vis 마이크로플레이트 분광광도계로, 특히 DNA, RNA 및 단백질 분석 등 거의 모든 측광 연구와 탁도 측정에서 편리하고 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Multiskan SkyHigh 시스템은 다양한 구성으로 제공되므로 매우 다양한 요구 사항에 맞춰 유연하게 선택할 수 있습니다. 터치스크린 모델은 독립형 기기로 사용하거나 Thermo Scientific SkanIt PC 소프트웨어와 함께 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. SkanIt 소프트웨어로만 작동하는 Multiskan SkyHigh 모델은 모든 작업에서 PC를 사용하는 사용자에게 이상적입니다. 큐벳 판독 기능도 일부 모델에서 제공됩니다. 선택할 수 있는 옵션과 응용 분야가 다양한 Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Microplate Reader는 실험실에서 최대의 결과를 얻을 수 있도록 지원합니다.
특징
Multiskan SkyHigh Spectrophotometer는 모든 마이크로플레이트 리더 시스템의 일반적인 기능 외에도 다음을 제공합니다.
소량 샘플의 빠른 측정
µDrop 및 µDrop Duo Plate는 소량의 샘플을 신속하게 측정할 수 있도록 설계되었습니다. 최대 32개의 샘플을 동시에 분석하고, 연속 측정을 위해 샘플을 쉽고 빠르게 닦아낼 수 있습니다.
Thermo Fisher Connect 및 Microsoft OneDrive
사용자는 Thermo Fisher Connect 및 Microsoft OneDrive 클라우드 기반 기능을 통해 데이터를 원격으로 액세스, 관리 및 공유할 수 있으며 이는 터치스크린 모델에서 가능합니다.
SkanIt 소프트웨어
SkanIt 소프트웨어는 Multiskan SkyHigh Spectrophotometer를 제어하는 데 사용할 수 있으며, 시각적 워크플로우, 간편한 데이터 분석 및 내보내기 기능을 통해 기기의 기능을 최적으로 사용할 수 있도록 지원합니다.
유연성
3가지 구성으로 제공됩니다: 1) 터치스크린, 2) 큐벳 및 터치스크린, 3) SkanIt PC 소프트웨어로만 작동.
빠른 작동
웰의 전체 스펙트럼(200-1,000nm)을 10초 이내에 획득하며, 96-웰 마이크로플레이트 전체를 6초 내에 판독할 수 있습니다.
Available options
Multiskan SkyHigh  Multiskan SkyHigh  with Touch Screen Multiskan SkyHigh with Touch Screen and µDrop Duo Plate Multiskan SkyHigh  with Touch Screen and Cuvette Multiskan SkyHigh  with Touch Screen, Cuvette, and µDrop Duo Plate
SkanIt software
Touch screen*
Cuvette reading capability
µDrop Duo Plate
* Thermo Fisher Connect 및 Microsoft OneDrive 클라우드 기반 기능에 액세스할 수 있습니다. 근거리 통신망(LAN)에 연결할 수 있습니다.
동영상 및 데모
Specifications
주문 정보
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.