Search Thermo Fisher Scientific
현재 북미, 유럽, 중동, 아프리카 및 중국에서 이용가능합니다. 다른 지역은 곧 출시됩니다.
당사의 최신 다중모드 마이크로플레이트 리더는 대부분의 일반적인 흡광도, 탁도, 형광 및 발광 마이크로플레이트 어세이 분석을 위한 다목적 입문 수준 다중모드 마이크로플레이트 리더입니다. 광측정을 위한 광학부 설계는 자외선(UV)에서 가시광선, 최대 1,000 nm에 이르는 범위까지 연속 파장 선택을 가능하게 하는 제논 플래시 램프 및 모노크로메이터(monochromator)를 기반으로 합니다. 광범위한 파장 범위를 통해 핵산 및 단백질 정량, 박테리아 성장 곡선, ELISA 및 세포 생존율을 포함한 다양한 일반적인 어세이 분석을 할 수 있습니다
Varioskan ALF는 최적의 특이성과 감도를 위해 필터-기반 광학부를 사용하여 형광 및 발광 측정을 수행합니다. 이 시스템은 Thermo Scientific Quant-iT DNA 정량 어세이, PrestoBlue 및 AlamarBlue 세포 생존율 어세이 등 다양한 일반적인 형광 응용 분야에 적합한 세 개의 사전-설치 여기(excitation) 및 방출(emission) 필터 세트와 함께 제공됩니다. 또한 맞춤형 형광 및 발광 측정을 위한 다섯 개의 개방형 필터 위치를 제공합니다. 필터 슬롯은 기기의 측면에서 쉽게 접근 가능하며, 필터 교환을 위해 추가 도구가 필요하지 않습니다. 또한 Varioskan ALF의 고유한 필터-기반 광학 설계 덕분에 흔히 사용되는 FRET 및 BRET 어세이를 쉽게 설정하고 수행할 수 있습니다.
자동 게인(gain) 조정 기능은 웰의 신호 강도를 기반으로 기기의 이상적인 형광 또는 발광 측정 판독 범위를 선택함으로써 측정 파라미터를 수동으로 조정할 필요가 없습니다. 어떤 신호가 측정되든 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.
Varioskan ALF multimode reader는 빠르고 유연하며 사용하기 쉬울 뿐만 아니라 다음과 같은 기능도 제공합니다.
카테고리 | 속성 | 설명 |
흡광도 | 플레이트 유형 | 6-384 웰 플레이트, Thermo Scientific µDrop Plate |
파장 선택 | 모노크로메이터(Monochromator) | |
파장 범위 | 200–1,000 nm | |
광원 | 제논 플래시 램프 | |
판독 범위 | 0-4 Abs | |
450nm에서의 선형성 | 0 ~ 2.5 Abs, 2% | |
450nm에서의 정확도 | 1.0% + 0.003 Abs (0–2.0 Abs), 2.0% (2.0–2.5 Abs) | |
450nm의 정밀도 | SD <0.003 Abs 또는 CV <1.0% | |
측정 속도(A1부터 시작하여 다시 A1까지) | 96-웰 마이크로플레이트: 고속 모드에서 ≤10초 | |
스펙트럼 스캔 속도(흡광도) | 1 nm 스텝을 가진 200 - 1000 nm, 고속 모드에서 ≤16초 | |
형광 강도 | 플레이트 유형 | 6–384-웰 플레이트 |
파장 선택 | 필터 | |
여기 파장 범위 | 200–750 nm | |
방출 파장 범위 | 210–760 nm | |
광원 | 제논 플래시 램프 | |
동적 범위 | >60년 | |
측정 속도(A1부터 시작하여 다시 A1까지) | 96-웰 마이크로플레이트: 20초 이하 | |
발광 | 플레이트 유형 | 6-384 웰 플레이트 |
파장 선택 | 직접 또는 필터 | |
파장 범위 | 210–760 nm | |
동적 범위 | >6 decades | |
측정 속도(A1부터 시작하여 다시 A1까지) | 96-웰 마이크로플레이트: 20초 이하 | |
인큐베이터 및 쉐이커 | 온도 범위 | 주변온도 +4°C ~ 45°C |
쉐이킹 유형 | 선형(Linear), 오비탈(orbital), 이중 오바탈(double orbital) | |
일반적 특징 | 측정 모드 | 엔드-포인트, 키네틱, 스펙트럼, 멀티포인트 및 키네틱 스펙트럼 |
인터페이스 | PC 소프트웨어 (SkanIt 소프트웨어) | |
크기 (D x W x H) | 43 mm (W) × 610 mm (D) × 402 mm (H) | |
무게 | 25 kg |