적정기
수동 적정을 사용하고 있다면 이제 기기를 바꿀 때입니다.
수동 적정은 시간이 오래 걸리고 사람의 실수로 인해 부정확할 수 있습니다. 말할 것도 없이 부적절한 추적 방법으로 인해 중요한 데이터가 손실될 수도 있습니다. Thermo Scientific Orion Star T900 시리즈 자동 적정기는 수동 적정보다 간편하고 신뢰할 수 있으며 재현성이 높은 적정을 위해 설계되었습니다. 이 자동 적정기는 직접 전극 분석을 넘어 측정할 수 있는 이온 및 화합물의 수를 늘리고, 분석 결과를 최적화하기 위해 적정을 조정하는 동적 공정 제어 기능을 제공합니다.
자동 적정기 사용 모범 사례. 실험실에서의 속도 및 정확성 달성
ebook 다운로드  Orion Star 적정기 브로셔
빠른 링크:
사용 가능한 Orion Star T900 시리즈 적정기
어떻게 작동하는지 보고 싶으십니까? 지금 무료 데모를 요청하고 실험실에서 자동 적정기를 사용하면 얼마나 효율을 높일 수 있는지 확인하십시오.
T910 pH
적정기
T920 산화환원(Redox)
적정기
T930 이온
적정기
T940 올인원(All-in-One) 적정기
직접 측정 모드pH산화환원이온 선택적 전극(ISE)
pH, 산화환원, ISE
보정 모드1 ~ 5포인트 pH1 포인트 상대 mV1 ~ 5포인트 ISE1 ~ 5 포인트 pH, 1 포인트 상대 mV, 1 ~ 5 포인트 ISE
MKA(Multiple known addition) 포인트_최대 5최대 5
적정 기법당량점(1 또는 2) 또는 프리셋 종말점(1, 2 또는 3)
적정 유형직접(direct) 적정 또는 역(back) 적정
블랭크(blank) 옵션고정값 또는 적정을 이용한 가변값
적정 실행당 사이클최대 5사이클(평균 및 RSD 계산 결과를 제외하는 옵션)
적정제 측정표준화 적정 또는 수동 농도 입력
적정 프로세스 제어일반(routine), 신속(quick), 주의(careful) 또는 사용자 정의
적정 정밀성±0.5% RSD, 환경 및 취급 상태에 따라 다름
시료 로딩
  • 주스와 와인의 산도
  • 식품의 산도
  • 물의 알칼리도
  • 일반 소비재의 산도 및 알칼리도
  • 전산가(TAN) 및 전알칼리가(TBN)
  • 아황산염/SO2 및 주스와 와인의 환원당
  • 식품의 아스코르브산(비타민 C) 및 과산화물
  • 폐수 내 용존 산소(Winkler 값) 토양 내 적정 및 유기물
  • 식품의 염
  • 주스와 우유의 칼슘
  • 음용수와 폐수의 총 경도
  • 음용수와 폐수의 클로라이드
  • 폐수의 암모니아 및 TKN(Total Kjeldahl Nitrogen)
  • 일반 소비재의 계면활성제
pH, 산화환원 및 이온 농도의 유연한 적정을 위한 올인원 적정기.
사용 가능한 전극pH 전극산화환원 전극ISE 전극pH 전극, 산화환원 전극, ISE 전극
자동 및 수동 적정 보기
견고한 디자인의 내구성 강한 적정기
   Orion Star T900 시리즈 적정기 액세서리
  • Orion 적정기 액세서리를 사용하여 적정기의 생산성을 향상시키십시오.
  • 적정기 기능을 확장하고 유지보수를 최소화하도록 설계되었습니다!
액세서리 찾아보기
Orion Star T900 Titrator Accessories
Support
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, and AquaSensors products.
Orion Meters Software and Upgrades
Thermo Scientific Orion benchtop and portable meters are designed to help deliver accurate, consistent results, day after day. Boost productivity by upgrading your software today.
Find your software
Style Sheet for Global Design System