Search Thermo Fisher Scientific
수동 적정은 시간이 오래 걸리고 사람의 실수로 인해 부정확할 수 있습니다. 말할 것도 없이 부적절한 추적 방법으로 인해 중요한 데이터가 손실될 수도 있습니다. Thermo Scientific Orion Star T900 시리즈 자동 적정기는 수동 적정보다 간편하고 신뢰할 수 있으며 재현성이 높은 적정을 위해 설계되었습니다. 이 자동 적정기는 직접 전극 분석을 넘어 측정할 수 있는 이온 및 화합물의 수를 늘리고, 분석 결과를 최적화하기 위해 적정을 조정하는 동적 공정 제어 기능을 제공합니다.
자동 적정기 사용 모범 사례. 실험실에서의 속도 및 정확성 달성
어떻게 작동하는지 보고 싶으십니까? 지금 무료 데모를 요청하고 실험실에서 자동 적정기를 사용하면 얼마나 효율을 높일 수 있는지 확인하십시오.
T910 pH | T920 산화환원(Redox) | T930 이온 | T940 올인원(All-in-One) 적정기 | |
---|---|---|---|---|
직접 측정 모드 | pH | 산화환원 | 이온 선택적 전극(ISE) | pH, 산화환원, ISE |
보정 모드 | 1 ~ 5포인트 pH | 1 포인트 상대 mV | 1 ~ 5포인트 ISE | 1 ~ 5 포인트 pH, 1 포인트 상대 mV, 1 ~ 5 포인트 ISE |
MKA(Multiple known addition) 포인트 | _ | 최대 5 | 최대 5 | |
적정 기법 | 당량점(1 또는 2) 또는 프리셋 종말점(1, 2 또는 3) | |||
적정 유형 | 직접(direct) 적정 또는 역(back) 적정 | |||
블랭크(blank) 옵션 | 고정값 또는 적정을 이용한 가변값 | |||
적정 실행당 사이클 | 최대 5사이클(평균 및 RSD 계산 결과를 제외하는 옵션) | |||
적정제 측정 | 표준화 적정 또는 수동 농도 입력 | |||
적정 프로세스 제어 | 일반(routine), 신속(quick), 주의(careful) 또는 사용자 정의 | |||
적정 정밀성 | ±0.5% RSD, 환경 및 취급 상태에 따라 다름 | |||
시료 로딩 |
|
|
| pH, 산화환원 및 이온 농도의 유연한 적정을 위한 올인원 적정기. |
사용 가능한 전극 | pH 전극 | 산화환원 전극 | ISE 전극 | pH 전극, 산화환원 전극, ISE 전극 |
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, and AquaSensors products.
Orion Meters Software and Upgrades
Thermo Scientific Orion benchtop and portable meters are designed to help deliver accurate, consistent results, day after day. Boost productivity by upgrading your software today.