Search Thermo Fisher Scientific
실험실 벤치탑 규모에서부터 대규모 제조 공정에 이르기까지 Thermo Scientific 온도 조절 제품은 필요한 정밀한 온도를 위한 확장가능한 솔루션을 제공합니다. 뛰어난 성능과 혁신적인 기술로 냉각 및 가열 작업을 최적화하십시오.
실험실용 수조(water bath), 냉장 및 가열식 수조 순환장치(refrigerated and heated bath circulator), 냉각기(chiller), 액침 냉각장치(immersion cooler) 등 원하는 제품을 선택해 보십시오.
마이크로프로세서-제어 수조(water bath)는 탁월한 온도 균일성을 보장합니다. 이음새 없는 스테인리스 스틸 내부 챔버 및 에폭시 코팅된 외장은 부식과 화학적 손상에 대한 저항성을 나타냅니다.
수조 순환장치(Bath Circulator)는 구성 가능한 고급 온도 제어 솔루션과 함께 다수의 비이커, 시험관 랙 또는 인큐베이션 용기를 사용할 수 있도록 넓은 공간을 제공합니다.
액침 순환장치(Immersion Circulator)는 향상된 펌프 성능, 램프 프로그래밍(ramp programming), 애플리케이션 알람(application alarm) 및 넓은 온도 범위가 요구되는 작업에 우수한 온도 안정성을 제공합니다.
수돗물 냉각 장치에 대한 신뢰성 있고 유연한 대안을 제공하는 당사의 액침 냉각장치(Immersion Cooler)는 광범위한 온도 범위와 액세서리 냉각을 위한 통합된 제어를 제공하여 작은 샘플을 냉각시키거나, 드라이아이스 또는 액체 질소 같은 소모품을 대체하기 위한 가장 쉬운 방법을 제공합니다.
다양한 용도로 사용할 수 있는 냉각기는 유연한 구성과 함께 사용이 편리한 인터페이스를 갖추고 있으며 고품질의 결과를 제공합니다. 또한 대규모 냉각이 필요한 핵심 애플리케이션을 위해 수년간 믿을 수 있는 서비스를 제공합니다.
여러 등급, 기능, 성능을 가진 Thermo Scientific Horizon 포그(Fog) 검사 시스템은 자동차, 해상, 운송, 항공 산업에서 가죽, 비닐, 플라스틱, 직물 제품의 VOC를 측정하는데 사용됩니다. 이 시스템은 DIN, ISO, SAE 표준에서 정의된 값들을 측정할 수 있도록 설계되었습니다.
당사의 리소스 라이브러리를 방문하여 정밀 온도 제어용 첨단 제품 및 서비스에 대해 확인해 보십시오.
이 동영상을 통해 수조 순환장치(bath circulator)와 수조(water bath)를 보정 장비로 사용하는 방법에 대해 알아 보십시오.
Unity Lab Service: 전문 서비스 팀, 지원 계획 정보, 부품 및 소모품 리소스, 기타 기기 서비스를 이용할 수 있습니다.