전체검색
Thermo Scientific Barnstead 정수 시스템을 사용하여 순수 또는 초순수를 간편하게 공급하십시오. Barnstead 시스템은 편리한 작동과 유지보수를 제공합니다. 최고 품질의 자재와 신뢰성 있는 기술을 사용하여, 130년 동안 지속된 유수의 경험을 보유하고 있습니다. 당사의 유연한 시스템 구성은 다양한 실험실의 요구를 충족합니다.
현재와 미래의 응용 분야 및 관심 분야에 가장 적합한 시스템 종류를 손쉽게 결정할 수 있습니다.
응용 분야에 따른 제품 선택 및 유지보수 방법부터, 실험에 필요한 다양한 유형의 용수에 이르기까지의 전문적 상담 및 자료를 제공합니다.
Thermo Scientific Barnstead 시스템은 탈이온화, 증류, 역삼투, 여과, 한외여과, UV 산화 등 가장 다양한 실험실 정수 기술을 제공합니다.
UV 강도에 대한 실시간 모니터링을 제공하여, 전도도/저항력 값을 디스플레이에 표시합니다. 연속 모니터링 기능은 UV 강도 감소로 인한 TOC 값 오류 발생의 위험성을 제거합니다.
모든 실험실은 다르고, 필요한 물도 다릅니다. 당사는 선택적인 시스템과 옵션으로, 고객의 필요에 맞는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
당사의 시스템은 가동 중단 시간을 최소화하고, 쉽고 빠른 카트리지 교체와 같은 일상적인 유지보수에 대한 관리를 간소화합니다.