Search Thermo Fisher Scientific
각 모델에 맞는 다양한 액세서리를 선택하여 이상적인 실험실 정수 시스템을 구성할 수 있습니다.
교체용 카트리지, 필터, UV 램프 및 세척/멸균 용액의 주기적인 관리는 실험실 물의 순도 및 성능을 보장하기 위해 매우 중요합니다. 카트리지 수명을 모니터링하고, 소모품을 교체함으로써, 최적의 정제 상태를 유지하십시오.
실험실에서 정제수를 여러 응용 분야에서 사용하기 위해서는 물 가용성이 중요합니다. 30L, 60L 및 100L의 Thermo Scientific Water Purification Systems Storage Reservoirs로 정제수를 안전하게 보관하십시오. Barnstead Mega-Pure 보관 병은 플라스틱이나 유리를 사용하여 증류수를 안전하게 보관합니다. 해당 병은 Barnstead Mega-Pure Glass Still과 호환되며, 다양한 용량으로 사용할 수 있습니다. Barnstead MegaPure ACS(자동 집수 시스템)는 최대 45L의 물을 수집합니다.