Search Thermo Fisher Scientific
사용 중인 시스템에 맞는 교체용 소모품을 찾아보십시오.
실험실 정수 시스템은 사용과 유지가 용이하도록 설계되었습니다. 시스템을 최상의 상태로 유지하려면 정기적으로 특정 구성 요소를 교체해야 합니다.
아래에서 시스템을 선택하여 사용 가능한 소모품, 권장되는 교체 일정, 기능 및 사양을 확인하십시오.
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기 | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
초순수 카트리지 | 09.2005 | 급수의 수질에 따라 최대 6-12개월 | 이온 | *물에서 낮은 저항률/높은 전도율 |
0.2um 최종 필터 | 09.1003 | 최대 3-12개월 | 박테리아 | *분석 방법시 영향 *물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 |
UV 램프 UV 또는 UV/UF 장치만 해당 | 09.2002 | 최대 2년 | 유기물 박테리아 | * TOC 증가로 분석 방법과 생물학적 방법시 영향 *시스템 내 박테리아 |
50133980 | 최대 2년 | 엔도톡신 | *세포 배양 성장 지연 또는 세포 사멸 *DNA 및 RNA의 분해 | |
CMX25 | 해당 없음 | 박테리아 | *시스템 내 박테리아 *느린 분주 유속 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기 * | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
Smart2Pure Pro RO membrane | 50157608 | 최대 12개월 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 |
* 물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *초순수 카트리지의 빠른 소모 |
초순수 카트리지 | 09.1020 | 최대 12개월 | 이온 | *물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *분석 방법, 분자 생물학 및 세포 배양시 영향 |
0.1 um 필터 | 50157375 | 최대 3-12개월 | 박테리아 미립자 |
*물 속의 박테리아 및 입자 *마이코플라즈마 오염 *느린 분주 유속 |
시스템 및 원격 디스펜서용 0.2 um 필터 | 09.1003 | 최대 12개월 | 박테리아 미립자 |
*분석 방법시 영향 *물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 |
UV 램프 | 09.1002 | 해당되는 경우 - 최대 2년 | 유기물 박테리아 |
* TOC 증가로 분석 방법과 생물학적 방법시 영향 *시스템 내 박테리아 |
초미세필터 | 50133980 | 최대 2년 |
엔도톡신 뉴클레아제 박테리아 |
*세포 배양 성장 지연 또는 세포 사멸 *DNA 및 RNA의 분해 |
저장 탱크 CO2 배기 필터 | 06.5002 | 최대 12개월 | 부유 미립자 CO2 및 증기 |
*저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기* | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
Smart2Pure 3 LPH 전처리 카트리지용 RO membrane | 09.2003 | 최대 12개월 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *초순수 카트리지의 빠른 소모 |
Smart2Pure 6 LPH 전처리 카트리지용 RO membrane | 09.2006 | 최대 12개월 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *초순수 카트리지의 빠른 소모 |
초순수 카트리지 | 09.1020 | 최대 12개월 | 이온 | *물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *분석 방법, 분자 생물학 및 세포 배양시 영향 |
시스템 및 원격 디스펜서용 0.2 um 필터 | 09.1003 | 최대 3-12개월 | 박테리아 미립자 | *분석 방법시 영향 *물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 |
시스템용 UV 램프 UV 또는 UV/UF 장치만 해당 | 09.1002 | 최대 2년 | 유기물 박테리아 | * TOC 증가로 분석 방법과 생물학적 방법시 영향 *시스템 내 박테리아 |
초미세필터 (UF 또는 UV/UF 장치만 해당) | 50133981 | 최대 2년 | 엔도톡신 뉴클레아제 박테리아 | *세포 배양 성장 지연 또는 세포 사멸 *DNA 및 RNA의 분해 |
저장 탱크 배기 필터 | 22.0091 | 부유 미립자 | *저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기* | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
---|---|---|---|---|
Smart2Pure 12 LPH 전처리 카트리지(RO membrane) | 09.2012 | 최대 12개월 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물 및 세균 불순물 증가 *초순수 카트리지의 빠른 소모 |
초순수 카트리지 | 09.1020 | 최대 12개월 | 이온 | *물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *분석 방법, 분자 생물학 및 세포 배양시 영향 |
시스템 및 원격 디스펜서용 0.2 um 필터 | 09.1003 | 최대 3-12개월 | 박테리아 미립자 | *분석 방법시 영향 *물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 |
Type I 시스템용 UV 램프 UV 또는 UV/UF 장치만 해당 | 09.1002 | 최대 2년 | 유기물 박테리아 | * TOC 증가로 분석 방법과 생물학적 방법시 영향 *시스템 내 박테리아 |
UF 또는 UV/UF 장치용 초미세필터 | 50133981 | 최대 2년 | 엔도톡신 뉴클레아제 박테리아 | *세포 배양 성장 지연 또는 세포 사멸 *DNA 및 RNA의 분해 |
저장 탱크 CO2 배기 필터 | 06.5002 | 최대 12개월 | 부유 미립자 CO2 및 증기 | *저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기 | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
LabTower EDI 15 RO membrane (2개 필요) | 22.0046 | 최대 2년 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 |
LabTower EDI 30 RO membrane (2개 필요) | 22.0087 | 최대 2년 | 불순물 제거: | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *초순수 카트리지의 빠른 소모 |
초순수 카트리지 | 09.2005 | 급수의 수질에 따라 최대 6-12개월 | 이온 | *물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *분석 방법, 분자 생물학 및 세포 배양시 영향 |
09.1003 | 3-6개월 | 박테리아 미립자 | *분석 방법시 영향 *물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 | |
09.2002 | 해당되는 경우 - 최대 2년 | 유기물 박테리아 | * TOC 증가로 분석 방법과 생물학적 방법시 영향 *시스템 내 박테리아 | |
CO2 배기 필터 | 09.1003 | 최대 12개월 | 부유 미립자 CO2 및 증기 | *저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기* | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
---|---|---|---|---|
초순수 카트리지 | 09.1006 | 급수의 수질에 따라 최대 6-12개월 | 이온 | *물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *분석 방법, 분자 생물학 및 세포 배양시 영향 |
0.2um 최종 필터 | 09.1003 | 최대 3-12개월 | 박테리아 미립자 | *분석 방법시 영향 *물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 |
UV 램프 UV 또는 UV/UF 장치만 해당 | 09.1002 | 해당되는 경우 - 최대 2년 | 유기물 박테리아 | * TOC 증가로 분석 방법과 생물학적 방법시 영향 *시스템 내 박테리아 |
초미세필터 (UF 또는 UV/UF 장치만 해당) | 50133981 | 해당되는 경우 - 최대 2년 | 엔도톡신 뉴클레아제 박테리아 | *세포 배양 성장 지연 또는 세포 사멸 *DNA 및 RNA의 분해 |
멸균 배기 필터 - MicroPure ST 장치만 해당 | 22.0091 | 해당되는 경우 - 최대 6-12개월 | 부유 미립자 | *저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
세척액 | CMX25 | 해당 없음 | 박테리아 | *시스템 내 박테리아 *느린 분주 유속 |
설명 | 카탈로그 번호 |
예상 주기 |
불순물 제거 |
교체하지 않을 경우 영향 |
초순수 카트리지 | 09.1006 |
급수의 수질에 따라 최대 6-12개월 |
이온 | *낮은 저항률/높은 전도율의 물 |
0.2um 최종 필터 | 09.1003 | 최대 3-12개월 |
박테리아 |
*분석 방법시 영향 *물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 |
UV 램프 |
09.1002 |
최대 2년 |
유기물 박테리아 |
*높은 TOC로 분석 방법과 생물학적 방법시 영향 |
50133981 | 최대 2년 |
미립자 박테리아 |
*이온 크로마토그래피 장비로 전달되는 물의 입자 | |
멸균 배기 필터 |
22.0091 | 6-12개월 |
부유 미립자 | *저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
세척액 | CMX25 | 해당 없음 | 박테리아 | *시스템 내 박테리아 *느린 분주 유속 |
전처리 RO 카트리지 (수돗물 공급을 위한 옵션) |
09.2012 | 6-12개월 | 이온 유기물 박테리아 미립자 |
*초순수 카트리지 주기 단축 |
경도 조절 필터(수돗물 공급의 선택 사항) | 06.5204 | 6-12개월 | 경도 | *전처리 RO 카트리지의 주기 단축 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기* | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
Pacific TII 3, 7, 12용 RO membrane(1개 필요) | 22.0046 | 최대 2년 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 |
*물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
Pacific TII 20용 RO membrane(2개 필요) | 22.0046 | 최대 2년 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 |
*물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
Pacific TII 40용 RO membrane(2개 필요) | 22.0087 | 최대 2년 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 |
*물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
DI 카트리지 | 09.4011 | 최대 12 개월 | 이온 | *낮은 저항률/높은 전도율의 물 *분석 방법시 영향 |
Pacific TII 시스템 UV 램프 | 50139226 | 해당되는 경우 - 최대 2년 | 박테리아 | *시스템의 박테리아 증가 |
원격 디스펜서 옵션용 0.2 um 필터 | 09.1003 | 3-6개월 | 박테리아 미립자 |
*물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 |
CO2 배기 필터 | 06.5002 | 최대 12개월 | 부유 미립자 CO2 및 증기 |
*저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기 | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
LabTower TII 20 RO membrane (1개 필요) | 22.0046 | 최대 2년 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 |
LabTower TII 40 RO membrane (2개 필요) | 22.0087 | 최대 2년 | 불순물 제거: | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
LabTower TII 60 RO membrane (각각 2개 필요) | 22.0046 22.0087 | 최대 2년 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
DI Canister | 02.2850-LAB | 최대 12개월 | 이온 | *낮은 저항률/높은 전도율의 물 *분석 방법시 영향 |
50139226 | 해당되는 경우 - 최대 2년 | 박테리아 | *시스템의 박테리아 증가 | |
시스템 및 원격 디스펜서 옵션을 위한 멸균 0.2 micron 최종 필터 | 09.1003 | 최대 12개월 | 박테리아 미립자 | *물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 |
멸균 배기 필터 | 50135142 | 최대 12개월 | 부유 미립자 CO2 및 증기 | *저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
0.1 micron 10" 필터(LabTower TII, 후면의 백색 용기에 설치됨) | 06.5557 | 최대 6개월 | 박테리아 미립자 | *물 속의 박테리아 및 입자 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기* | 불순물 제거 | 미교체시 실험 결과에 영향 |
Pacific RO 3, 7, 12용 RO membrane(1개 필요) | 22.0046 | 최대 2년 | 일반 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
Pacific TII 20용 RO membrane(2개 필요) | 22.0046 | 최대 2년 | 일반 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
Pacific RO 40용 RO membrane(2개 필요) | 22.0087 | 최대 2년 | 일반 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
배기 필터 | 50135142 | 최대 12개월 | 부유 미립자 CO2 및 증기 | *저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기 | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
LabTower RO 20 RO membrane (1개 필요) | 22.0046 | 최대 2년 | 불순물 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 |
LabTower RO 40 RO membrane (2개 필요) | 22.0087 | 최대 2년 | 일반 제거: | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
LabTower RO 60 RO membrane (2개 필요) | 22.0046 22.0087 | 최대 2년 | 일반 제거: 이온 유기물 박테리아 미립자 | *물의 이온, 유기물, 세균 불순물 증가 *DI 카트리지의 빠른 소모 |
09.1003 | 3-6개월 | 박테리아 미립자 | *물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 | |
멸균 배기 필터 | 50135142 | 최대 12개월 | 부유 미립자 CO2 및 증기 | *저장된 물의 오염으로 인한 원활한 시스템 작동의 어려움 |
설명 | 카탈로그 번호 |
예상 주기 |
불순물 제거 |
교체하지 않을 경우 영향 |
수돗물 카트리지 키트(4홀더 Epure) | D5028 | 최대 1년 |
이온 | *물에서 낮은 저항률/높은 전도율 |
수돗물 - 유기물질 무함유 카트리지 키트(4개 홀더 Epure) | D5023 | 최대 1년 |
이온 유기물 |
*물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *유기물 증가 *분석 방법시 영향 |
전처리 공급 카트리지 키트(3홀더 EPure) | D5029 | 최대 1년 |
이온 | *물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *분석 방법시 영향 |
D5022 | 최대 1년 |
이온 유기물 |
*물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *유기물 증가 *분석 방법시 영향 |
|
D50227 | 최대 1년 |
이온 | *물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *분석 방법시 영향 |
|
D50228 | 최대 1년 |
이온 유기물 |
*물에서 낮은 저항률/높은 전도율 *유기물 증가 *분석 방법시 영향 |
|
D3750 | 3-6개월 |
박테리아 미립자 |
*물 속의 박테리아 및 입자 *느린 분주 유속 |
|
세척 카트리지(3팩) |
D50223 | 6-12개월 |
박테리아 | *시스템 내 박테리아 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기* | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
1 micron 전처리 필터 | D502113 | 매년 2개 | 녹, 침전물 | *RO membrane 주기 단축 및 다량의 수중 불순물 발생 |
경도 조절 필터 | D502114 | 매년 2개 | 물 경도 | *membrane에 경수가 침전되어 소모품 주기 단축 및 다량의 수중 불순물 발생 |
탄소 카트리지 | D502115 | 매년 2개 | 염소 | *RO membrane을 산화하여 소모품 주기 단축 및 다량의 수중 불순물 발생 |
설명 | 카탈로그 번호 | 예상 주기 | 불순물 제거 | 교체하지 않을 경우 영향 |
경도 조절 필터 | 06.5452 | 6개월 | 물 경도, 녹, 침전물 | *RO membrane에 경수가 침전되어 소모품 주기 단축 및 다량의 수중 불순물 발생 |
5 µm 필터 및 활성 탄소 카트리지 | 06.5201 | 3-4개월 | 염소 | *RO membrane 주기 단축 및 다량의 수중 불순물 발생 |
1 µm 전처리 필터 | 06.5101 | 4-6개월 | 녹, 침전물 | *membrane에 경수가 침전되어 소모품 주기 단축 및 다량의 수중 불순물 발생 |
5 µm 전처리 필터 및 경도 조절 필터 | 06.5204 | 4-6개월 | 물 경도 | *RO membrane을 산화하여 소모품 주기 단축 및 다량의 수중 불순물 발생 |
염분 펠릿 | 해당 없음 | 펠릿 제거시 | 물 경도 | *EDI의 사전 오류 |