애플리케이션에 맞게 설계된 유연한 실험실 정수 시스템
다양한 모델과 구성 중에서 원하는 사항을 선택할 수 있습니다.  아래 5개 카테고리 중 하나를 고르고,  선택 가이드를 실행하여 사용자의 요구에 맞는 시스템을 쉽게 찾을 수 있습니다.
어떤 정수 시스템이 적합할까요?
Thermo Scientific Barnstead 정수 시스템을 사용하여 전극이온화에서 역삼투 및 증류 공정까지의 가장 중요하고 일상적인 작업을 충족할 수 있습니다. 고객의 요구 사항에 따라, 당사는 일반 실험실 용도의 2차수와 1차수, 분석 및 생명 과학 응용 분야를 위한 3차수 또는 통합 유형을 생산하는 시스템을 갖추고 있습니다.  응용분야에 가장 적합한 물의 유형을 기준으로 아래에서 시스템을 찾아보고 모델 정보에 대한 자세한 내용은 모델 선택 도구를 참조하십시오.   
구성에 따라 시스템에 특정 액세서리와 옵션 구성 요소가 필요할 수 있습니다.  견적 요청시, 액세서리를 확인 하십시오(필수 및 옵션 액세서리는 선택 가이드의 각 시스템과 함께 명시되어 있습니다).
Barnstead 정수 시스템 개요
3차수 – 초순수 제조 시스템 
2차수 – 순수 제조 시스템
1차수 –RO수 제조 시스템
증류수 제조 시스템
카트리지 시스템
일반적인 응용 및 실험 분야
분석용
HPLC
기체 크로마토그래피
이온 크로마토그래피
ICP 분광법
질량 분광법
원자 흡수
총 유기 탄소
생명 과학
유전학
단백질체학
면역학
약리학
세포 및 조직 배양
신약 개발
분자 생물학
미생물학
일반적인 실험실 용도
오토클레이브
가습
유리제품 세척/헹굼
일반 실험실 장비
3차수 제조 시스템에 급수
배지 준비
버퍼(buffer) 준비
화학적 및 생화학적 시약 준비
일반적인 실험실 용도
오토클레이브(Autoclave)
가습
유리제품 세척/헹굼
일반 실험실 장비(수조(water bath), 항온항습기, 인큐베이터 등)
생명 과학
미생물학
세포 및 조직 배양 
일반적인 실험실 용도
오토클레이브(Autoclave)
가습
유리제품 세척/헹굼
일반 실험실 장비
 3차수 제조 시스템에 급수
일반적인 실험실 용도
오토클레이브(Autoclave)
가습
유리제품 세척/헹굼
일반 실험실 장비(수조(water bath), 항온항습기, 인큐베이터 등)
설명
3차수 초순수는 최고의 물 순도를 제공하며, 파이로젠, 뉴클레아제, 박테리아 및 미립자가 없습니다. 2차수 순수는 역삼투, 탈이온화 및 증류 공정을 통해 생성됩니다. 3차수 시스템을 위한 우수한 급수 공급원을 제공합니다. 1차수는 주로 역삼투 방식을 사용하여 물을 정수하는 것을 말합니다. 1차수는 주로 항온 수조(water bath), 세척, 오토클레이브(autoclave), 순수/초순수를 얻기 위한 급수 공급원으로 사용됩니다. 실험실 증류 시스템은 모든 형태의 정수 시스템에서 가장 광범위한 제거 기능을 제공합니다. 소모품이 필요하지 않습니다. 카트리지 시스템은 모든 순수 제조 시스템에 필수적인 구성 요소이며 작동 및 정비가 용이합니다.
유속
최대 1L/min ~ 2L/min
최대 0.6L/min ~ 40L/hr
모델별 상이
최대 7L/h ~ 40L/hr
모델별 상이
1 L/hr ~ 38 L/hr
모델별 상이
최대 0.63L/min ~ 4L/min
용량
최대 15L/day ~ 200L/day
모델별 상이
30L ~ 100L
모델별 상이
30 L ~ 100L의 저장 용량
모델별 상이
6 ~ 38L의 저장 용량
모델별 상이
급수에 따라 1 ~ 30 L/day
급수
전처리된 물 또는 수돗물 수돗물 수돗물
수돗물
Megapure를 위한 전처리 옵션 
전처리된 물 또는 수돗물
모니터링
저항값/전도값
총 유기 탄소 (TOC)
RO 투과율 및 시스템 저항값/전도값 급수 및 RO 전도값   저항값/전도값
모델
GenPure
MicroPure
E-Pure
Smart2Pure
LabTower EDI
Smart2Pure
LabTower EDI
Pacific TII
LabTower TII
Mega-Pure 유리 증류기
기본형 증류기
Pacific RO
LabTower RO
기본형 증류기
Mega-Pure 증류기
B-Pure
Bantam 탈이온화 장치 (Deionizer)
Hose nipple 카트리지
B-Pure ½ 크기 필터