Search Thermo Fisher Scientific
Barnstead Lab Water Purification System은 각각 사용하기 쉽고 믿을 수 있는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 맞춤 구성이 가능하도록 설계된 시스템은 필요한 요소 및 요구를 정확하게 충족합니다.
실험실 환경은 제한된 공간을 가지고 있습니다. Thermo Scientific Barnstead 실험실 정수 시스템 포트폴리오는 설치 공간이 크게 필요하지 않아 다양한 설치 옵션 및 유연한 분주 옵션을 제공하므로 순수 및 초순수를 항상 사용할 수 있으며, 작업 공간을 최적화할 수 있습니다.
설치 옵션으로는 캐비닛 하단, 벽 장착형, 벤치 또는 바퀴가 있는 독립형 장치가 포함되어 있어 이동성이 더욱 편리합니다.
물이 아닌, 실험에 집중할 수 있는 환경을 제공합니다. 핸즈프리 원격 분주 기능은 완전한 제어 기능을 제공하며, 필요시 기본 시스템으로 돌아가 설정값을 조정하는 번거로움을 없애줍니다. xCAD Plus 원격 디스펜서 또는 유연한 조작을 겸비한 원격 디스펜서는 모든 시스템에 대한 조작을 편리하게 사용할 수 있으며, 사용시 유연성을 높여줍니다. 82cm의 작동 반경은 하나의 시스템에서 최대 2개의 디스펜서를 추가로 사용할 수 있고, 시스템에서 최대 2.4m의 거리까지 물을 공급합니다. 3 종류의 분주 방법을 동시에 모두 분사할 수 있습니다. 탁상형 또는 벽 장착형으로 이용 가능합니다.
전자식 정량 주입 기능을 통해 용량 및 유속을 포함한 급수 사양을 설정할 수 있습니다. 전자 제어식 디스펜서는 자동식으로, 정확한 충전 및 작동을 제공합니다.
다양한 저장소 및 탱크 크기를 사용하여 실험실에서 필요한 최적의 양의 물을 충족할 수 있습니다. 해당 기능은 실험실에서 전처리, 순수 또는 초순수를 일상 업무에 즉시 사용할 수 있도록 보장합니다.
2 종류의 물이 필요하십니까? 당사의 시스템은 필요에 따라 다양한 유형의 물을 생산하도록 구성할 수 있습니다. 실험실에 적합한 구성으로는 사용하는 물의 종류, 저장 용량 및 실험실 요구 사항에 맞는 유량을 고려합니다. 또한 시스템 구성에는 특정 필수 액세서리와 선택가능한 옵션이 포함됩니다. 당사의 모델 선택 가이드를 사용하여 용도에 적합한 시스템을 찾아보십시오.
정수는 기술의 조합을 필요로 하는 단계별 과정이며, 각 기술은 특정 오염물질을 제거하는 능력에 따라 차이가 납니다. Barnstead 실험실 정수 시스템은 불순물을 제거하여, 지속적으로 순수한 물을 제공하기 위해 다양한 고유의 기술을 사용합니다. 아래 표는 각 공정에 의해 어떠한 불순물이 제거되는지를 설명합니다.
시약수는 물의 순도를 나타내는 정량적 규격을 갖습니다. 해당 규격은 ASTM(American Society for Testing and Materials) D1193에 명시됩니다. ISO(국제표준화기구) 3696.
시약수 측정(단위) | 3 차수 | 2 차수 | 1 차수 |
25°C에서 저항값(MΩ cm) | >18 | >1 | >4 |
총 유기 탄소(ppb) | <50 | <50 | <200 |
나트륨(ppb) | <1 | <5 | <10 |
염화물(ppb) | <1 | <5 | <10 |
총 실리카(ppb) | <3 | <3 | <500 |
Barnstead 시스템과 액세서리를 사용하여, 실험의 비중을 최대화하고, 시스템의 부품 및 서비스를 위한 대기시간을 최소화할 수 있습니다. 당사는 간편한 매체, 카트리지 재보급 및 간단한 자체 유지보수 절차를 제공하는 시스템을 설계하여, 사용자가 셀프 서비스를 유연하게 수행하고, 특정 요구에 맞는 서비스에 활용할 수 있도록 보장합니다.
편리성은 시스템의 핵심입니다. quick-connect 설계로 카트리지를 신속하게 변경하여, 유지보수를 간편하게 시행합니다. 또한 모든 필수 부품 및 액세서리가 하나의 부품 번호에 따라 배송되므로 재입고 시 편리함을 경험할 수 있습니다.
UV 램프를 교체하면 미생물로부터 시스템을 보호하고 급수의 유기 화합물을 산화시켜 적절한 TOC 수준을 얻을 수 있습니다. 이 램프를 교체하는 것은 전구 교체만큼 간단합니다.
간단한 시스템 설정과 사용이 간편한 실험실 정수 기능을 통해 버튼 한 번으로, 순수 및 초순수를 실험실로 전달할 수 있습니다.
첨단 급수 모니터링은 급수 전도도를 모니터링하는 추가 측정 cell을 활용합니다. 수질의 설정값이 미달되거나, 급수 수질 변동이 있을 경우, 사용자에게 오류 메시지가 표시됩니다. 급수의 수질이 낮을 경우, 카트리지 수명이 감소하므로, 해당 기술은 유지관리 주기를 연장하고, 비용을 절감할 수 있습니다.
높은 가시성을 제공하는 디스플레이로서, 중요한 매개변수의 지속적인 모니터링을 포함한 스마트 기능이 내장되어 있어, 매개변수가 설정 범위를 벗어나면 즉시 경고가 표시됩니다. 직관적인 인터페이스를 통해 순도, 누수, 자동 차단 및 소모품 모니터링에 대한 센서, 타이머 및 경고를 사용하여 간단한 조작이 가능합니다.
이 기술은 총 유기 탄소(TOC) 측정을 지속적으로 모니터링하고 기록하여 민감한 응용 분야에서 가장 엄격한 요구 사항을 충족하거나 그 이상을 초과하는 물 순도를 보장합니다. 광센서는 UV 램프의 강도를 지속적으로 확인하여, 올바른 TOC 측정이 가능하도록 설계되었습니다.
전체 시스템에서 지속적으로 물을 재순환하여 순도를 유지하고 장시간 동안 맞춤형 유량을 지원합니다.
최고의 품질을 지향합니다. 실험실 물을 정제하는 필터를 포함한 Barnstead 정수 시스템은 순수 폴리프로필렌으로 제조되어 유기물의 방출 가능성을 줄여줍니다. 당사의 기기는 접착제가 아닌 용접을 사용하여 제조됩니다. 열처리 스탬핑은 lot 및 제품 번호에 사용되는 잉크 또는 염료를 제거합니다. 새로운 레진을 사용하고 재생하지 않으므로 입자량이 정확합니다. 이러한 품질 구축에 대한 노력은 강력한 보증 및 글로벌 서비스 조항에 의해 뒷받침됩니다.
순수 폴리프로필렌 및 초음파 기술로 용접된 접합부와 이음매를 사용하여 유기물과 화학 접착제의 오염을 방지합니다.
카트리지의 고품질 수지를 통해 애플리케이션 필터링 기능을 최대화하고 카트리지의 수명을 연장합니다.