Applied Biosystems의 QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR (dPCR) Suite는 간편하게 정확한 핵산 정량이 가능한 통합 시스템 솔루션입니다. 유연한 기기 구성과 최대 72시간동안 사람 없이 분석 진행이 가능한 지능적인 자동화 솔루션인 AutoRun Suite는 간편한 워크플로우로 대량의 dPCR 샘플을 분석하는데 도움이 됩니다.
다음 기능을 사용하여 소중한 시간과 자원을 절약하고 샘플 분석양을 최대화하는 데 도움이 됩니다:
강력하면서도 단순한 기술 - AutoRun Suite는 QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템의 효율적인 작업 흐름과 짧은 응답 시간을 중심으로 구축되었습니다. 미세유체역학 어레이 플레이트 (MAP) 기술을 특징으로 하는 Absolute Q MAP16 dPCR 플레이트는 일관된 샘플 구획화를 가능하게 하면서도 샘플 준비 시간을 줄여 생산성을 향상시킵니다.
떠나서 작업하기 - 최대 60개의 dPCR 샘플 플레이트를 준비하고 시스템에 로드하여 dPCR 분석을 사람의 개입 없이 최대 3일 동안 진행할 수 있습니다. Thermo Scientific Spinnaker 마이크로플레이트 로봇은 플레이트의 로딩과 언로딩을 원활하게 관리하여 더 중요한 작업에 직원들이 집중할 수 있도록 도와줍니다. MAP16 dPCR 플레이트에서 DNA dPCR 반응물은 72시간 이상 안정적이어서 안심하고 자동화된 데이터 일관성을 향상시킬 수 있습니다.
확장 가능한 처리량 – 1대 또는 2대의 QuantStudio Absolute Q dPCR 기기 구성을 사용하여 자동화 솔루션을 통합하는 유연성을 가지고 있어 필요에 따라 처리량을 확장할 수 있습니다 (배치 당 960개 이상의 샘플 분석 가능). 소프트웨어 혁신을 통해 여러 플레이트 및 여러 배치 분석 결과를 통합하여 분석 가능하기 때문에 처리량 요구에 맞는 사용자 경험을 제공합니다. 이미 QuantStudio Absolute Q dPCR 시스템을 보유하고 계신가요? 기존의 Absolute Q dPCR 시스템을 AutoRun Suite로 업그레이드할 수 있습니다.
QuantStudio Absolute Q AutoRun dPCR Suite가 어떻게 간단하고 확장 가능한 자동화 디지털 PCR 솔루션을 제공하여 dPCR 대량 샘플 분석을 가능하게 하는지 알아보세요.
Applications and use cases
디지털 PCR을 사용한 핵산 분석은 세포 및 유전자 치료 개발, 암 연구와 같은 분야에서 점점 중요한 역할을 하고 있습니다. 표준 곡선 없이 매우 정밀한 절대 정량 분석을 위해 자동화 디지털 PCR 솔루션은 샘플 처리 중 변동성을 최소화하고 처리량을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
주요 응용 분야 및 사용법은 다음과 같지만 이외의 응용 분야에도 활용 가능합니다:
Adeno-associated virus (AAV)를 포함한 바이러스 벡터 타이터의 정밀한 정량화, 세균 오염 및 기타 우발적인 요인에 대한 정기적인 테스트
QualTrak cell and gene therapy development workflows
The QualTrak cell and gene therapy development workflow includes dPCR as well as qPCR use cases across all steps of the development pipeline from discovery to manufacturing.
여러분이 알고 있는 강력하면서도 간단한 디지털 PCR 실험과정이 더욱 쉬워졌습니다. 작업일의 시작에 준비된 Absolute Q MAP16 디지털 PCR 플레이트를 플레이트 저장 랙에 넣습니다. 시스템을 로드, 언로드, 그리고 모든 dPCR 실험을 처리하도록 최신 소프트웨어로 "시작"을 누릅니다. 당신은 더 중요한 작업에 집중하기 위해 떠날 수 있습니다. 책상에 앉아 다음 실험을 계획하고 기기 작동이 완료되면 분석된 디지털 PCR 데이터를 검토하십시오.
처리량과 자동화 필요에 부합하는 유연한 구성
QuantStudio Absolute Q AutoRun dPCR Suite는 최대 두 개의 QuantStudio Absolute Q dPCR 기기를 통합하여 구성할 수 있습니다. 기존 시스템이 있으신가요? 모든 Quantstudio Absolute Q dPCR 시스템은 AutoRun Suite로 업그레이드 가능합니다.
당사는 고객의 특정 요구에 따라 대면 및 원격 문제 해결을 위한 24시간 연중무휴로 신속한 대응을 제공합니다. 당사의 서비스 파트너십에는 가동 중지 시간을 최소화하고 실험실이 계속 가동되도록 하기 위해 문제가 발생하기 전에 문제를 해결하기 위해 계획된 유지보수 방문과 피할 수 없는 수리를 위한 현지 보유 재고 부품이 포함됩니다. 지리적 제약이 적용될 수 있습니다.