Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems AmpliTaq DNA Polymerase는 Taq DNA Polymerase의 재조합 제제입니다. AmpliTaq DNA Polymerase는 일상적인 PCR, 유전형 분석(genotyping) 및 콜로니 PCR과 같은 표준 연구 응용 분야에 사용됩니다.
AmpliTaq DNA Polymerase는 아래 표에 요약된 것처럼 다양한 제제로 제공됩니다. AmpliTaq 360 DNA Polymerase와 AmpliTaq LD DNA Polymerase는 false positive 결과의 감소가 중요한 실험에 사용되는 초순도의 제제입니다.
AmpliTaq DNA polymerase | AmpliTaq 360 DNA polymerase | |
---|---|---|
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 5 kb | 최대 5 kb |
산물 돌출부(overhang) | 3′ A | 3′ A |
엑소뉴클레아제(Exonuclease) 활성 | 5′→ 3′ | 5′→ 3′ |
GC-rich 증폭 | 아니요 | 예 |
독립형 효소 | ||
낮은 농도의 DNA(LD) 전처리1를 통한 독립형 효소 |
1 Applied Biosystems AmpliTaq DNA Polymerase, LD(Low DNA)는 AmpliTaq DNA Polymerase와 동일한 효소지만, 잔류 박테리아 DNA 염기 서열을 대폭 감소시키기 위해 당사 고유의 분리 공정을 통해 추가로 정제되었습니다. 이 효소는 표준 2.5 단위의 분액에 박테리아 16S 리보솜 RNA 유전자 염기 서열의 복제 수가 10개 미만으로 존재함을 확인하기 위해 품질 관리 테스트를 거쳤습니다.
참고: AmpliTaq DNA Polymerase의 hot-start 버전이 필요한 경우 AmpliTaq Gold DNA Polymerase를 참조하십시오.
그림 1. 광범위한 표적을 증폭하는 AmpliTaq 360 DNA Polymerase. gel 이미지는 AmpliTaq 360 DNA Polymerase를 사용하여 생성된 데이터를 보여줍니다. 각 50 μL 반응액에 템플릿 DNA 1ng와 1.25 단위의 효소로 PCR 반응을 실시했습니다. 어닐링은 선택한 전체 표적에서 균일하게 유지되었습니다. 앰플리콘의 길이는 300 ~ 1,400 염기쌍(bp) 범위 내에 있습니다(평균 553 bp). 각 반응은 2회씩 실시하였습니다. 앰플리콘은 High AT, Easy Amplification, Primer Dimer, Homopolymer, Sequencing Challenge, Long 및 High GC로 라벨링됩니다. High GC 표적 반응은 사용된 표적에 따라 2–10 µL의 360 GC Enhancer를 포함합니다.
그림 2. 소량의 복제 표적 검출을 위한 AmpliTaq 360 DNA Polymerase의 감도. gel 이미지는 2.0 mM MgCl2 및 30초의 연장 시간이 포함된 표준 열 순환 조건을 사용하여 0 ~ 80 복제 수의 입력 DNA로 수행된 베타-액틴 유전자의 증폭 산물을 보여줍니다.
그림 1. 광범위한 표적을 증폭하는 AmpliTaq 360 DNA Polymerase. gel 이미지는 AmpliTaq 360 DNA Polymerase를 사용하여 생성된 데이터를 보여줍니다. 각 50 μL 반응액에 템플릿 DNA 1ng와 1.25 단위의 효소로 PCR 반응을 실시했습니다. 어닐링은 선택한 전체 표적에서 균일하게 유지되었습니다. 앰플리콘의 길이는 300 ~ 1,400 염기쌍(bp) 범위 내에 있습니다(평균 553 bp). 각 반응은 2회씩 실시하였습니다. 앰플리콘은 High AT, Easy Amplification, Primer Dimer, Homopolymer, Sequencing Challenge, Long 및 High GC로 라벨링됩니다. High GC 표적 반응은 사용된 표적에 따라 2–10 µL의 360 GC Enhancer를 포함합니다.
그림 2. 소량의 복제 표적 검출을 위한 AmpliTaq 360 DNA Polymerase의 감도. gel 이미지는 2.0 mM MgCl2 및 30초의 연장 시간이 포함된 표준 열 순환 조건을 사용하여 0 ~ 80 복제 수의 입력 DNA로 수행된 베타-액틴 유전자의 증폭 산물을 보여줍니다.
PCR의 역사, 설정 시 고려사항, DNA 중합효소 선택의 중요성, 자주 사용되는 방법 및 애플리케이션, 문제해결 등에 대한 정보를 제공합니다.
웨비나 시리즈를 시청하여 역전사, PCR, 클로닝 등의 분자생물학 주제에 대해 자세히 알아보십시오.
PCR 및 cDNA 합성 지원 센터
end-point PCR 및 cDNA 애플리케이션에 대한 팁, 문제 해결 도움 및 리소스를 확인해 보십시오.
OEM 및 맞춤형 PCR 솔루션
특정 요구 사항별 맞춤형 제조 솔루션, 제품 라벨링 및 포장 옵션에 대해 알아보십시오.
문의하기
PCR 효소 및 마스터 믹스와 관련된 추가 질문은 기술 애플리케이션 담당 과학자에게 이메일이나 전화로 문의하십시오.