Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems MicroAmp 플라스틱 소모품은 사용자의 실험 요구사항을 충족할 수 있는 형태로 개발되었으며 우수한 PCR 또는 qPCR 성능을 제공합니다. 당사의 모든 플라스틱 소모품은 최적화된 적합성과 성능을 위해 Applied Biosystems 기기에서 검증을 완료하였습니다.
Applied Biosystems EnduraPlate 플라스틱 플레이트는 특별한 취급(처리량이 많은 자동화된 워크플로우)을 요하는 동시에 여러 기기를 사용한 실험에 함께 사용할 수 있도록 높은 수준의 내구성을 요하는 실험에 해결책을 제시합니다.
제공되는 제품에는 96-웰 플레이트, 384-웰 플레이트, 스트립 튜브, 캡과 밀봉 마개, 단일 튜브, 접착 필름 등이 있습니다. 플라스틱 제품 선택 가이드를 통해 기기에 적합한 제품을 찾을 수 있습니다.
현재 실험실에 Applied Biosystems 기기가 없더라도 MicroAmp 플라스틱 제품 라인은 대부분의 애플리케이션에 맞도록 개발되었습니다. 아래 표를 참고하여 실험에 적합한 플라스틱 제품을 찾아보십시오.
PCR/qPCR 플라스틱 제품 및 액세서리 선택 및 사용 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | 지금 주문하기 | |
소량의 샘플을 사용하는 소규모 실험 | 매일 실험 필요 | 전체 워크플로우 실험 필요, 자동화에 이상적 | 실험실용 | |
단일 튜브, 스트립, 캡, 접착 필름 및 액세서리 | MicroAmp 광학 마이크로플레이트 | MicroAmp EnduraPlate 광학 마이크로플레이트 | MicroAmp EnduraPlate 광학 마이크로플레이트 GPLE | |
|
|
|
| |
DNA/RNase/PCR inhibitor-free | 예 | 예 | 예 | 예 |
SBS 표준 치수 색상 | 투명 또는 빨간색, 주황색, 파란색, 녹색을 포함한 혼합 팩 | 투명 | 단일 색상 팩(빨간색, 파란색, 녹색, 노란색 또는 투명) 및 5-플레이트 샘플러(각각 하나의 색상) | 투명 |
기기 호환성 | 당사의 플라스틱 제품 선택 도구 참조 | 당사의 플라스틱 제품 선택 도구 참조 | 당사의 플라스틱 제품 선택 도구 참조 | 당사의 플라스틱 제품 선택 도구 참조 |
바코드 | 아니오 | 예(1개 또는 2개 면) | 예(3개 면) | 예(3개 면) |
다용도 애플리케이션 | 아니요 | 아니오 | 예 | 예 |
광학 호환성 | 예 (광학 버전에 해당) | 예 | 예 | 예 |
용도 | 연구용으로만 사용 | 연구용으로만 사용 | 연구용으로만 사용 | 실험실용* |
*시험성적서(COA)와 함께 로트-기반 오염 검사 포함
추가 도움이 필요한 경우
연구용으로만 사용 가능합니다. 치료 또는 진단 목적으로 동물이나 사람에게 사용할 수 없습니다.