Search Thermo Fisher Scientific
유연하게 실험을 실시할 수 있도록 응용 분야에 적합한 다양한 PCR 효소 및 시약 중에서 선택하십시오. 잘 알려진 Applied Biosystems AmpliTaq 및 AmpliTaq Gold, 그리고 Invitrogen Platinum Taq 및 Platinum SuperFi DNA 중합효소 등의 PCR 효소와 함께 성공적인 PCR을 위한 모든 제품이 구비되어 있습니다.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase | AmpliTaq Gold DNA Polymerase | AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase | |
---|---|---|---|
Hot-start 기술 | 항체 | 화학물질 | 화학물질 |
범용 어닐링 프로토콜 | 예 | 아니오 | 아니요 |
속도 | 15 sec/kb | 60 sec/kb | 60 sec/kb |
유연한 확장(extension) 단계* | 예 | 아니오 | 아니요 |
억제제 저항성 | 예 | 아니오 | 아니요 |
개선된 특이성 | 예 | 예 | 예 |
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 5 kb | 최대 5kb | 최대 5 kb |
GC-rich 형태 | 예 | 아니요 | 예 |
활성화 시간 | 30초 ~ 2분 | 10분 | 5–10분 |
Master mix/Super mix 형태 | 무색 녹색** | 무색 | |
독립형 효소 | 무색 녹색*** | 무색 | 무색 |
* 확장(extension) 단계는 특이성 효과 없이 최대 60 sec/kb까지 확장할 수 있습니다. ** PCR 산물을 직접 gel에 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)가 포함된 녹색 완충액이 포함되어 있습니다. *** 녹색 완충액은 독립형 효소와 함께 사용할 수 있도록 별도의 제품으로 제공됩니다. |
Platinum SuperFi DNA Polymerase | AccuPrime Taq DNA Polymerase High Fidelity | Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity | |
---|---|---|---|
Fidelity(Taq 대비) | >100x | 9x | 6x |
특이성 개선을 위한 Hot-start | 예 | 예 | 예 |
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 20 kb* | 최대 20 kb | 최대 20kb |
overhang | 평활(Blunt) | 3′ A/평활(Blunt) | 3′ A/평활(Blunt) |
GC-rich 형태 | 예 | ||
Master mix/super mix 형태 | 무색 녹색** | 무색 | |
독립형 효소 | 무색 녹색** | 무색 | 무색 |
* 20kb 이상의 단편 크기 증폭이 가능하지만(최대 40kb) 반응 조건 및 프라이머 설계의 추가적인 최적화가 필요합니다. ** PCR 제품을 겔(gel)에 직접 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)가 포함된 녹색 버퍼를 함유합니다. |
Platinum SuperFi DNA Polymerase | |
---|---|
앰플리콘(Amplicon)크기 | 최대 20 kb* |
Fidelity(Taq 대비) | >100x |
특이성 개선을 위한 Hot-start | 예 |
Master mix/SuperMix | 무색 녹색** |
독립형 효소 | 무색 녹색** |
* 20kb 이상의 단편 크기 증폭이 가능하지만(최대 40kb) 반응 조건 및 프라이머 설계의 추가적인 최적화가 필요합니다. ** PCR 제품을 젤(gel)에 직접 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)가 포함된 녹색 버퍼를 함유합니다. |
Platinum SuperFi DNA Polymerase | Platinum Multiplex PCR Master Mix | |
---|---|---|
한 번의 반응 시 앰플리콘 수 | 최대 15-plex | 최대 20-plex |
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 2.5 kb | 최대 2.5 kb |
특이성 개선을 위한 Hot-start | 예 | 예 |
Fidelity(Taq 대비) | >100x | 1x |
Master mix/super mix 형태 | 무색 녹색* | 무색 |
독립형 효소 | 무색 녹색* | |
** PCR 제품을 젤(gel)에 직접 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)가 포함된 녹색 버퍼를 함유합니다. |
Platinum II Taq DNA Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase, DNA-free | Platinum SuperFi DNA Polymerase | |
---|---|---|---|
효소 단위당 박테리아 gDNA 복제 | ≤1 복제 | ≤0.01 복제 | ≤1 복제 |
효소 단위당 인간 gDNA 복제 | ≤0.2 복제 | ≤0.001 복제 | ≤0.2 복제 |
속도 | 15 sec/kb | 60 sec/kb | 15–30 sec/kb |
억제제 저항성 | 예 | 아니요 | 예 |
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 5 kb | 최대 5 kb | 최대 20 kb |
Fidelity(Taq 대비) | 1x | 1x | >100x |
GC-rich 형태 | 예 | 아니요 | 예 |
특이성 개선을 위한 Hot-start | 예 | 예 | 예 |
범용 프라이머 어닐링 | 예 | 아니오 | 아니요 |
Master mix 형태 | 무색 녹색* | 무색 녹색* | |
독립형 효소 | 무색 녹색* | 무색 | 무색 녹색* |
* PCR 산물을 젤(gel)에 직접 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)를 포함한 녹색 완충액이 들어 있습니다. |
Taq DNA Polymerase | AmpliTaq DNA Polymerase | |
---|---|---|
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 5 kb | 최대 5 kb |
활성화 시간 | 즉시 | 즉시 |
산물 돌출부(overhang) | 3′ A | 3′ A |
엑소뉴클레아제(Exonuclease) 활성 | 5′→ 3′ | 5′→ 3′ |
Master mix/SuperMix 형태 | 무색 | |
독립형 효소 | 무색(recombinant) 무색(native)* | 무색 |
* native Taq 및 recombinant Taq 중합효소는 PCR에서 활성도, 특이성, 열안정성, 성능 면에서 동일합니다. 네이티브 Taq는 숙주에서 정제된 반면 재조합 Taq는 박테리아 시스템에서 발현되어 정제된 것입니다. |
다음 효소들을 일상적인 PCR 증폭에 사용할 수도 있습니다.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase | AmpliTaq Gold DNA Polymerase | AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase | |
---|---|---|---|
Hot-start 기술 | 항체 | 화학물질 | 화학물질 |
범용 어닐링 프로토콜 | 예 | 아니오 | 아니요 |
속도 | 15 sec/kb | 60 sec/kb | 60 sec/kb |
유연한 확장(extension) 단계* | 예 | 아니오 | 아니요 |
억제제 저항성 | 예 | 아니오 | 아니요 |
개선된 특이성 | 예 | 예 | 예 |
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 5 kb | 최대 5kb | 최대 5 kb |
GC-rich 형태 | 예 | 아니요 | 예 |
활성화 시간 | 30초 ~ 2분 | 10분 | 5–10분 |
Master mix/Super mix 형태 | 무색 녹색** | 무색 | |
독립형 효소 | 무색 녹색*** | 무색 | 무색 |
* 확장(extension) 단계는 특이성 효과 없이 최대 60 sec/kb까지 확장할 수 있습니다. ** PCR 산물을 직접 gel에 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)가 포함된 녹색 완충액이 포함되어 있습니다. *** 녹색 완충액은 독립형 효소와 함께 사용할 수 있도록 별도의 제품으로 제공됩니다. |
Platinum SuperFi DNA Polymerase | AccuPrime Taq DNA Polymerase High Fidelity | Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity | |
---|---|---|---|
Fidelity(Taq 대비) | >100x | 9x | 6x |
특이성 개선을 위한 Hot-start | 예 | 예 | 예 |
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 20 kb* | 최대 20 kb | 최대 20kb |
overhang | 평활(Blunt) | 3′ A/평활(Blunt) | 3′ A/평활(Blunt) |
GC-rich 형태 | 예 | ||
Master mix/super mix 형태 | 무색 녹색** | 무색 | |
독립형 효소 | 무색 녹색** | 무색 | 무색 |
* 20kb 이상의 단편 크기 증폭이 가능하지만(최대 40kb) 반응 조건 및 프라이머 설계의 추가적인 최적화가 필요합니다. ** PCR 제품을 겔(gel)에 직접 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)가 포함된 녹색 버퍼를 함유합니다. |
Platinum SuperFi DNA Polymerase | |
---|---|
앰플리콘(Amplicon)크기 | 최대 20 kb* |
Fidelity(Taq 대비) | >100x |
특이성 개선을 위한 Hot-start | 예 |
Master mix/SuperMix | 무색 녹색** |
독립형 효소 | 무색 녹색** |
* 20kb 이상의 단편 크기 증폭이 가능하지만(최대 40kb) 반응 조건 및 프라이머 설계의 추가적인 최적화가 필요합니다. ** PCR 제품을 젤(gel)에 직접 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)가 포함된 녹색 버퍼를 함유합니다. |
Platinum SuperFi DNA Polymerase | Platinum Multiplex PCR Master Mix | |
---|---|---|
한 번의 반응 시 앰플리콘 수 | 최대 15-plex | 최대 20-plex |
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 2.5 kb | 최대 2.5 kb |
특이성 개선을 위한 Hot-start | 예 | 예 |
Fidelity(Taq 대비) | >100x | 1x |
Master mix/super mix 형태 | 무색 녹색* | 무색 |
독립형 효소 | 무색 녹색* | |
** PCR 제품을 젤(gel)에 직접 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)가 포함된 녹색 버퍼를 함유합니다. |
Platinum II Taq DNA Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase, DNA-free | Platinum SuperFi DNA Polymerase | |
---|---|---|---|
효소 단위당 박테리아 gDNA 복제 | ≤1 복제 | ≤0.01 복제 | ≤1 복제 |
효소 단위당 인간 gDNA 복제 | ≤0.2 복제 | ≤0.001 복제 | ≤0.2 복제 |
속도 | 15 sec/kb | 60 sec/kb | 15–30 sec/kb |
억제제 저항성 | 예 | 아니요 | 예 |
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 5 kb | 최대 5 kb | 최대 20 kb |
Fidelity(Taq 대비) | 1x | 1x | >100x |
GC-rich 형태 | 예 | 아니요 | 예 |
특이성 개선을 위한 Hot-start | 예 | 예 | 예 |
범용 프라이머 어닐링 | 예 | 아니오 | 아니요 |
Master mix 형태 | 무색 녹색* | 무색 녹색* | |
독립형 효소 | 무색 녹색* | 무색 | 무색 녹색* |
* PCR 산물을 젤(gel)에 직접 로딩하기 위해 밀도 시약(density reagent) 및 두 개의 추적 염료(tracking dye)를 포함한 녹색 완충액이 들어 있습니다. |
Taq DNA Polymerase | AmpliTaq DNA Polymerase | |
---|---|---|
앰플리콘(Amplicon) 크기 | 최대 5 kb | 최대 5 kb |
활성화 시간 | 즉시 | 즉시 |
산물 돌출부(overhang) | 3′ A | 3′ A |
엑소뉴클레아제(Exonuclease) 활성 | 5′→ 3′ | 5′→ 3′ |
Master mix/SuperMix 형태 | 무색 | |
독립형 효소 | 무색(recombinant) 무색(native)* | 무색 |
* native Taq 및 recombinant Taq 중합효소는 PCR에서 활성도, 특이성, 열안정성, 성능 면에서 동일합니다. 네이티브 Taq는 숙주에서 정제된 반면 재조합 Taq는 박테리아 시스템에서 발현되어 정제된 것입니다. |
다음 효소들을 일상적인 PCR 증폭에 사용할 수도 있습니다.
미생물 연구 또는 높은 감도의 PCR 기반 어세이를 위해 DNA-free DNA 중합효소가 필요하십니까? 자세히 알아보기