Search Thermo Fisher Scientific
호열성 박테리아 Thermus aquaticus에서 분리된 Taq DNA 중합효소는 DNA 표적의 PCR 증폭에 사용되는 가장 잘 알려진 열안정적 DNA 중합효소 중 하나입니다. 네이티브 효소는 Thermus aquaticus YT1에서 정제됩니다. 재조합 효소는 E. coli에서 정제된 클로닝된 버전입니다. 그러므로, 네이티브 Taq DNA 중합효소는 E. coli 염기서열과 상동성을 가진 박테리아 DNA 염기서열의 증폭에 흔히 권장됩니다.
Taq DNA 중합효소를 사용한 PCR에 관한 최초 보고서 이후, 점점 더 까다로워지는 연구 응용 분야의 요구 사항을 충족하기 위해 성능이 더 뛰어난 DNA 중합효소가 계속해서 개발되고 있습니다. 아래 나열된 효소는 감도, 특이도, 정확도 및 억제제 내성 등 다양한 측면에서 PCR 성능을 향상하는 데 도움이 됩니다.
감도(수율) | 특이도(hot start) | 정확도(Taq 대비 fidelity) | 억제제 내성 | GC-rich 템플릿 | 증폭 범위 | 낮은 잔류 박테리아 gDNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(예: 존재비가 낮은 표적) | (예: 유전형 분석) | (예: 클로닝, 돌연변이 유도) | (예: 임상 연구 샘플) | (예: promoter 염기서열) | (예: 긴 DNA 표적) | (예: 미생물군 연구) | |
Platinum II Taq DNA Polymerase | +++ | +++ | 1x | +++ | +++ | 5 kb | ≤1 복제/효소 단위 |
Platinum SuperFi DNA Polymerase | +++ | +++ | >100x | +++ | +++ | 20 kb | ≤1 복제/효소 단위 |
Platinum Taq DNA Polymerase, DNA-free | ++ | +++ | 1x | + | + | 5 kb | ≤0.01 복제/효소 단위 |
Standard Taq DNA polymerase | + | + | 1x | + | + | 5 kb | 테스트되지 않음 |
여기에서 더 많은 정보 및 DNA 중합효소에 대해 알아보십시오.
Applied Biosystems AmpliTaq DNA 중합효소는 여기를 방문하십시오.