Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen AccuPrime DNA Polymerase는 AccuPrime 보조 단백질을 활용하여 PCR fidelity, 수율 및 특이도를 개선합니다. AccuPrime 기술은 Taq,Pfx 및 GC-Rich 제제에 적용됩니다.
열안정성이 높은 AccuPrime 보조 단백질은 모든 PCR 사이클에서 특정 프라이머-템플릿 부합화를 개선하여 프라이밍 오류를 방지하고 PCR 특이도와 수율을 높여 줍니다. 또한 AccuPrime 효소는 실온에서 활성을 억제하고 자동 hot start 기능을 제공하는 등 DNA 중합효소에 특이적인 항체를 사용하여 설계되었습니다.
high-fidelity PCR, hot-start PCR 및 GC-rich PCR에서 사용하는 경우 Platinum DNA polymerase와 AccuPrime DNA polymerase의 특성을 서로 비교하였습니다.
Platinum SuperFi DNA Polymerase | AccuPrime Taq DNA Polymerase, High Fidelity | AccuPrime Pfx DNA Polymerase | |
---|---|---|---|
Fidelity(Taq 대비) | >100x | 9x | 26x |
Hot-start 변형 | |||
증폭 범위 | 20 kb* | ≤20 kb(Buffer II 사용) | ≤12 kb |
Amplicon 돌출부 | Blunt | 3′A 및 Blunt | Blunt |
GC-rich 형태 | 아니요 | 아니오 | |
억제제 내성 | 아니요 | 아니오 | |
DNA 합성 속도 | 15–30 sec/kb | 60 sec/kb | 60 sec/kb |
잔류 박테리아 gDNA | ≤1 복제/효소 단위 | 테스트되지 않음 | 테스트되지 않음 |
완충액 시스템 | 최적화된 하나의 완충액 (별도의 바이알로 제공되는 GC Enhancer) | 두 완충액 (템플릿 유형에 기반) | 하나의 완충액 |
제품 형태 | 독립형: 무색 녹색† 마스터 믹스: 무색 녹색† | 독립형: 무색 | 독립형: 무색 |
* 최대 40kb까지 증폭이 가능하지만 반응 조건과 프라이머 설계에 대한 추가적인 최적화가 필요할 수 있습니다.
† 직접 젤(gel) 로딩을 위해 밀도 시약과 두 개의 추적 염료가 포함된 녹색 완충액이 들어 있습니다.
Platinum II Taq DNA Polymerase | AccuPrime Taq DNA Polymerase System | |
---|---|---|
Hot-start 변형 | ||
Fidelity (Taq 대비) | 1x | 2x |
증폭 범위 | ≤5 kb | ≤5 kb |
억제제 내성 | 아니오 | |
DNA 합성 속도 | 15 sec/kb | 60 sec/kb |
Amplicon 돌출부 | 3′A | 3′A |
범용 프라이머 어닐링 | 아니오 | |
잔류 박테리아 gDNA | ≤1 복제/효소 단위 | 테스트되지 않음 |
GC-rich 형태 | 아니오 | |
복합분석(multiplexing) | 최대 15 | 최대 20 |
완충액 시스템 | 최적화된 하나의 완충액 (별도의 바이알로 제공되는 GC Enhancer) | 두 완충액 (템플릿 유형에 기반) |
제품 형태 | 독립형: 무색 마스터 믹스: 무색 녹색† | 독립형: 무색 |
† 직접 젤(gel) 로딩을 위해 밀도 시약과 두 개의 추적 염료가 포함된 녹색 완충액이 들어 있습니다.
Platinum SuperFi DNA Polymerase | Platinum II Taq DNA Polymerase | AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase | |
---|---|---|---|
GC-rich 증폭 | >65% GC | >65% GC | >65% GC |
Hot-start 변형 | 아니오 | ||
Fidelity (Taq 대비) | >100x | 1x | 2x |
증폭 범위 | 20 kb* | ≤5 kb | ≤5 kb |
Amplicon 돌출부 | Blunt | 3′A | Blunt |
억제제 내성 | 아니오 | ||
DNA 합성 속도 | 15–30 sec/kb | 15 sec/kb | 60 sec/kb |
범용 프라이머 어닐링 | 아니요 | 아니오 | |
잔류 박테리아 gDNA | ≤1 복제/효소 단위 | ≤1 복제/효소 단위 | 테스트되지 않음 |
완충액 시스템 | 최적화된 하나의 완충액 (별도의 바이알로 제공되는 GC Enhancer) | 최적화된 하나의 완충액 (별도의 바이알로 제공되는 GC Enhancer) | 두 완충액 시스템 (GC%에 기반) |
제품 형태 | 독립형: 무색 녹색† 마스터 믹스: 무색 녹색† | 독립형: 무색 마스터 믹스: 무색 녹색† | 독립형: 무색 |
* 최대 40kb까지 증폭이 가능하지만 반응 조건과 프라이머 설계에 대한 추가적인 최적화가 필요할 수 있습니다.
† 직접 젤(gel) 로딩을 위해 밀도 시약과 두 개의 추적 염료가 포함된 녹색 완충액이 들어 있습니다.
Platinum SuperFi DNA Polymerase | AccuPrime Taq DNA Polymerase, High Fidelity | AccuPrime Pfx DNA Polymerase | |
---|---|---|---|
Fidelity(Taq 대비) | >100x | 9x | 26x |
Hot-start 변형 | |||
증폭 범위 | 20 kb* | ≤20 kb(Buffer II 사용) | ≤12 kb |
Amplicon 돌출부 | Blunt | 3′A 및 Blunt | Blunt |
GC-rich 형태 | 아니요 | 아니오 | |
억제제 내성 | 아니요 | 아니오 | |
DNA 합성 속도 | 15–30 sec/kb | 60 sec/kb | 60 sec/kb |
잔류 박테리아 gDNA | ≤1 복제/효소 단위 | 테스트되지 않음 | 테스트되지 않음 |
완충액 시스템 | 최적화된 하나의 완충액 (별도의 바이알로 제공되는 GC Enhancer) | 두 완충액 (템플릿 유형에 기반) | 하나의 완충액 |
제품 형태 | 독립형: 무색 녹색† 마스터 믹스: 무색 녹색† | 독립형: 무색 | 독립형: 무색 |
* 최대 40kb까지 증폭이 가능하지만 반응 조건과 프라이머 설계에 대한 추가적인 최적화가 필요할 수 있습니다.
† 직접 젤(gel) 로딩을 위해 밀도 시약과 두 개의 추적 염료가 포함된 녹색 완충액이 들어 있습니다.
Platinum II Taq DNA Polymerase | AccuPrime Taq DNA Polymerase System | |
---|---|---|
Hot-start 변형 | ||
Fidelity (Taq 대비) | 1x | 2x |
증폭 범위 | ≤5 kb | ≤5 kb |
억제제 내성 | 아니오 | |
DNA 합성 속도 | 15 sec/kb | 60 sec/kb |
Amplicon 돌출부 | 3′A | 3′A |
범용 프라이머 어닐링 | 아니오 | |
잔류 박테리아 gDNA | ≤1 복제/효소 단위 | 테스트되지 않음 |
GC-rich 형태 | 아니오 | |
복합분석(multiplexing) | 최대 15 | 최대 20 |
완충액 시스템 | 최적화된 하나의 완충액 (별도의 바이알로 제공되는 GC Enhancer) | 두 완충액 (템플릿 유형에 기반) |
제품 형태 | 독립형: 무색 마스터 믹스: 무색 녹색† | 독립형: 무색 |
† 직접 젤(gel) 로딩을 위해 밀도 시약과 두 개의 추적 염료가 포함된 녹색 완충액이 들어 있습니다.
Platinum SuperFi DNA Polymerase | Platinum II Taq DNA Polymerase | AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase | |
---|---|---|---|
GC-rich 증폭 | >65% GC | >65% GC | >65% GC |
Hot-start 변형 | 아니오 | ||
Fidelity (Taq 대비) | >100x | 1x | 2x |
증폭 범위 | 20 kb* | ≤5 kb | ≤5 kb |
Amplicon 돌출부 | Blunt | 3′A | Blunt |
억제제 내성 | 아니오 | ||
DNA 합성 속도 | 15–30 sec/kb | 15 sec/kb | 60 sec/kb |
범용 프라이머 어닐링 | 아니요 | 아니오 | |
잔류 박테리아 gDNA | ≤1 복제/효소 단위 | ≤1 복제/효소 단위 | 테스트되지 않음 |
완충액 시스템 | 최적화된 하나의 완충액 (별도의 바이알로 제공되는 GC Enhancer) | 최적화된 하나의 완충액 (별도의 바이알로 제공되는 GC Enhancer) | 두 완충액 시스템 (GC%에 기반) |
제품 형태 | 독립형: 무색 녹색† 마스터 믹스: 무색 녹색† | 독립형: 무색 마스터 믹스: 무색 녹색† | 독립형: 무색 |
* 최대 40kb까지 증폭이 가능하지만 반응 조건과 프라이머 설계에 대한 추가적인 최적화가 필요할 수 있습니다.
† 직접 젤(gel) 로딩을 위해 밀도 시약과 두 개의 추적 염료가 포함된 녹색 완충액이 들어 있습니다.
다음 표에는 PCR에 사용할 수 있는 AccuPrime DNA Polymerase와 종류가 요약되어 있습니다.
AccuPrime Taq DNA Polymerase, High Fidelity | AccuPrime Pfx DNA Polymerase | AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase | AccuPrime Taq DNA Polymerase System | |
---|---|---|---|---|
DNA 중합효소 | Taq DNA 중합효소와 Pyrococcus 종에서 추출한 교정 GB-D 효소의 혼합물 | Thermococcus 종에서 추출한 재조합 KOD 효소 | Pyrolobus fumarius에서 복제된 DNA 중합효소 | AccuPrime Taq DNA Polymerase |
Hot-start 변형 | 아니오 | |||
AccuPrime 보조 단백질을 사용한 특이도 계산 | ||||
Fidelity (Taq 대비) | 9x | 26x | 2x | 2x |
Amplicon 돌출부 | 3′A 및 Blunt | Blunt | Blunt | 3′A |
제품 형태 | 두 완충액 시스템이 포함된 독립형 효소: Buffer I 플라스미드, cDNA 및 λ DNA용; Buffer II gDNA용. | 독립형 효소 | 두 완충액 시스템이 포함된 독립형 효소: Buffer A GC-rich gDNA 표적용; Buffer B 비GC-rich gDNA, cDNA, 플라스미드 및 λ DNA용. | 두 완충액 시스템이 포함된 독립형 효소: Buffer I 소형 gDNA 앰플리콘(≤200 bp), cDNA 및 플라스미드용; Buffer II gDNA(200 bp–4 kb)용. |
PCR 교육: PCR 효소, 열 순환기 및 PCR 플라스틱 제품에 대한 기술적 리소스를 제공합니다.
PCR 지원 센터: endpoint PCR 및 PCR 프라이머 사용에 관한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스를 제공합니다.
문의하기: PCR 효소 및 마스터 믹스와 관련된 추가 질문은 기술 애플리케이션 담당 과학자에게 이메일이나 전화로 문의하십시오.
맞춤형 및 OEM 솔루션: 특정 요구 사항별 맞춤형 제조 솔루션, 제품 라벨링 및 포장 옵션에 대해 알아보십시오.