Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Platinum GenoType Tsp DNA Polymerase는 호열성 박테리아 종에서 추출한 재조합 DNA 중합효소입니다. 이 제품은 다이뉴클레오티드 반복 위치의 유전형 분석(genotyping)을 위한 유전자 변형 열안정 중합효소(Tsp)입니다. 이 효소는 실온에서 중합효소 활성을 억제하기 위해 당사 독점 항체와 혼합되었습니다.
Taq DNA polymerase는 종종 PCR 산물(예: 1개 이상의 아데노신)에 nontemplated nucleotide를 추가하기 때문에 증폭된 다이뉴클레오티드 반복 영역의 크기 측정이 매우 까다로울 수 있습니다. 여분의 뉴클레오티드가 포함된 PCR 앰플리콘의 분획은 이종성이며 사용된 역방향 프라이머의 염기 서열에 따라 달라집니다.
Platinum Genotype Tsp DNA polymerase는 여분의 nontemplated nucleotide를 PCR 산물에 추가할 때 감소된 활성을 보입니다. 이러한 효소의 특성으로 연구자는 PCR을 사용한 다이뉴클레오티드 반복 위치의 유전형 분석(genotyping)에서 대립유전자의 올바른 크기를 측정할 수 있습니다.
5´-GTGTCTT 꼬리로 변형된 역방향 프라이머(또는 PIG-tail 프라이머)는 여분의 뉴클레오티드 추가를 개선하고 대립유전자 추출을 촉진하기 위해 종종 Taq DNA polymerase와 함께 사용됩니다[1]. Platinum GenoType Tsp DNA Polymerase 사용 시 변형된 역방향 프라이머를 사용하여 여분의 뉴클레오티드 추가는 증가하였지만 테스트된 위치에 대한 대립유전자 추출은 영향을 받지 않았습니다. 따라서 Platinum GenoType Tsp DNA Polymerase는 표준 또는 변형된 역방향 프라이머를 사용한 다이뉴클레오티드 반복 현미부수체(microsatellite)의 PCR 유전형 분석(genotyping)에 효과적입니다.
표준 프라이머 세트 | 변형 프라이머 세트 | |||
---|---|---|---|---|
Tsp DNA Polymerase | Taq DNA Polymerase | Tsp DNA Polymerase | Taq DNA Polymerase | |
테스트된 프라이머 세트 | 81 | 62 | 19 | 19 |
n 패턴을 가진 앰플리콘 (여분의 뉴클레오티드 없음) | 97% | 2% | 58% | 0% |
n 및 n+1 패턴을 가진 앰플리콘(혼합) | 3% | 50% | 42% | 16% |
n+1 패턴을 가진 앰플리콘 (여분의 뉴클레오티드) | 0% | 48% | 0% | 79% |
다음 표에서는 Tsp DNA polymerase와 Taq DNA polymerase의 특성을 비교합니다.
특징 | Tsp DNA Polymerase | Taq DNA Polymerase |
---|---|---|
3′ 엑소뉴클레아제 | 아니오 | 아니오 |
5′ 엑소뉴클레아제 | 아니오 | 예 |
익스텐다제(extendase) 활성 | 감소 | 예 |
증폭 범위 | 0.5 kb | 5 kb |
분자량 | 70 kDa | 94 kDa |
5′-GTGTCTT 꼬리가 포함된 유전형 분석(genotyping)용 역방향 프라이머 | 필요 없음 | 권장 |
Tsp DNA polymerase는 500 bp를 초과하는 DNA 단편의 증폭에는 적합하지 않습니다. 5′ 엑소뉴클레아제 활성을 제거하고 익스텐다제(extendase) 활성을 감소시키는 돌연변이는 긴 템플릿을 증폭하는 효소의 기능도 감소시킵니다.
Platinum Tsp DNA polymerase는 약 72°C에서 변성된 항체와 사전 혼합됩니다. PCR의 첫 번째 단계에서 항체의 변성은 효소를 활성화하고 hot-start PCR이 자동으로 시작되도록 보장합니다. Tsp 항체는 Platinum Taq DNA Polymerase와 함께 사용되는 항체와 다름을 유의하십시오.
PCR 효소 및 마스터 믹스 – 다양한 PCR 효소와 시약 중에서 원하는 애플리케이션에 적합한 제품을 선택해 보십시오.
PCR 교육 – PCR 효소, 열 순환기 및 PCR 플라스틱 제품에 대한 기술적 리소스를 제공합니다.
PCR 및 합성 지원 센터 - endpoint PCR 및 cDNA 애플리케이션에 대한 팁, 문제 해결 도움 및 리소스를 확인해 보십시오.
문의하기 - PCR 효소 및 마스터 믹스와 관련된 추가 질문은 기술 애플리케이션 담당 과학자에게 이메일이나 전화로 문의하십시오.