Search Thermo Fisher Scientific
정확한 cDNA 합성용 RT-PCR kit의 선택은RT-PCR 분석의 민감도 향상을 위한cDNA 고수율을 위해매우 중요합니다. Life Technologies는 1단계 및 2단계 RT-PCR용 cDNA 생성에 최적화된 광범위한 역전사효소를 제공하고 있습니다. SuperScript® III, SuperScript® II와 ThermoScript를 포함한 다양한 종류와 형태의 효소로부터 적합한 효소를 선택하세요.
주문하기 | 주문하기 | 주문하기 | 주문하기 | 주문하기 | |
작은 템플릿용 표준 RT-PCR | 긴 템플릿용 표준 RT-PCR | 고성능 RT-PCR | 정확도(fidelity) 높은 고성능 RT-PCR | 정확도(fidelity) 높은 고온 RT-PCR | |
---|---|---|---|---|---|
Invitrogen SuperScript™ One-Step RT-PCR System과 Platinum™ Taq DNA Polymerase | 긴 템플릿용 Invitrogen SuperScript™ One-Step RT-PCR System | Invitrogen SuperScript™ III One-Step RT-PCR System과 Platinum™ Taq | 정확도 (Fidelity) 높은 Invitrogen SuperScript™ III One-Step RT-PCR System과 Platinum™ Taq | 정확도(Fidelity) 높은Invitrogen ThermoScript™ RT-PCR System plus Platinum™ Taq DNA Polymerase | |
RT Enzyme | SuperScript™ II | SuperScript™ II | SuperScript™ III | SuperScript™ III | Invitrogen ThermoScript™ |
인기 제품 | ✓ | ||||
최적 반응 온도 | 45°C | 45°C | 55°C | 55°C | 50°C |
Max cDNA 길이 | 3 kb | 9 kb | 200 bp - 4.5 kb | 300 bp - 10 kb | 100 bp - 12 kb |
Sensitivity | 10 pg - 1 µg Total RNA | 10 pg - 1 µg Total RNA | 0.01 pg - 1 µg Total RNA | 1 pg - 1 µg Total RNA | 10 pg - 5 µg Total RNA |
One Step 또는 Two Step | One Step | One Step | One Step | One Step | Two Step |