실험실 및 처리량 요구사항에 적합한 장비 선택
단일 처리 작업에서든 워크플로우 전반에서든 속도와 효율성을 개선하고자 하는 경우, 당사는 귀하의 요구사항을 충족할 수 있는 다양한 장비를 제공합니다. 바코드 판독, 실링 플레이트(sealing plate), 튜브 및 바이알 캡핑/디캡핑용 장비를 수동 또는 자동 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
바코드 리더
Thermo Scientific VisionMate Barcode Reader는 사용자 친화성, 정확성 및 우수한 성능을 제공합니다. 다용도 데이터 내보내기, 직관적인 소프트웨어 및 고속 스캐닝 기능을 실험실의 샘플 추적 및 관리 프로세스에 간편하게 추가할 수 있습니다.
VisionMate ST
VisionMate HSX
Throughput
Low - Single tubes
High
Racked tubes and racks
Read/Scan Capability
2D barcoded tubes
2D barcoded tubes
24, 48, 96, 384 format racks of tubes
2D rack barcodes
Linear rack barcodes
Data export
CSV
Rotation
XML
COM port
ODBC
TCP
CSV
XLS
XML
Image
ODBC
TCP/IP
Models
3125
312850
샘플 보관용 튜브
견고한 코드가 튜브의 흰색 패치에 직접 인쇄되어 있습니다.
캡퍼/디캡퍼
Thermo Scientific Matrix 및 Nunc 튜브에서 스크류 캡을 쉽고 빠르게 적용 및 제거하고 정밀한 토크를 적용함으로써 샘플 안전성을 향상시킬 수 있습니다.  휴대용, 수동 또는 완전 자동화된 통합 시스템 중에서 선택할 수 있습니다. 
Handheld Capper/Decapper
Capit-All Flex
Description
Manual operation
One row of caps at a time
Manual
Automated
Whole rack at a time
Throughput
Low
3-5 racks per day
High
30+ racks per day
Tube compatibility
Matrix tubes in 96 format racks
or
Nunc tubes in 96 and 48 format racks
Matrix tubes in 96 format racks
or
select Nunc tubes in 48 or 96 format racks
Models
4105MAT
4105NUN
4120-FLEX
플레이트 실러
ALPS 30 Heat Sealer
ALPS 50V Heat Sealer
ALPS3000 Microplate Heat Sealer
ALPS5000 Microplate Heat Sealer
Throughput
Low
Low to medium
10-15 second/plate
High
6 plates/minute
High
3 plates/minute
Plate Compatibility
Microplates
Deep-well plates
Microplates
Deep-well plates
Microplates
Deep-well plates
Microplates
Deep-well plates
Compatible Seal Type
Single heat seal sheets
Single heat seal sheets
Heat seal rolls
Heat seal rolls
Automation Friendly
no
no
yes
yes
Models
AB-0400 AB-1443A AB-3000 AB-5000
일반 실험실용.