스탠다드 및 자동화 적합 튜브에 대한 최상의 솔루션 찾아보기
간편하게 선택할 수 있도록, 당사의 제품은 세 가지 일반 카테고리로 구성됩니다.  일반적인 매뉴얼 cryotube, 자동화 적합형 튜브 및 비 극저온 보관 용도의 자동화 호환 가능한 오픈 탑 튜브로 나누어 집니다. 
*온도 범위는 DuraSeal 및 SepraSeal 캡의 재질을 기반으로 합니다.  DuraSeal 캡 재질의 최저 온도는 -80°C까지 승인되었고 SepraSeal 캡은 -60°C까지 승인되었습니다.
** 튜브는 CryoFlex를 함께 이용하는 경우 액체 질소에서도 사용할 수 있습니다.