Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific의 샘플 보관 튜브는 견고한 설계, 혁신적인 디자인, 광범위한 성능 검사 및 최고 품질의 재료만을 사용하여 개발되었습니다. 우리는 실험자의 샘플이 얼마나 소중한지 인지하고 있으며, 고객의 높은 기대치를 만족하고 이를 뛰어넘는 샘플 보관용 튜브를 개발하기 위해 고객 및 파트너와 협력하고 있습니다.
연구 및 생의학 프로세스의 재현 가능한 결과와 연속성을 보장하기 위해 오늘날의 과학자들은 최적의 생존도(viability)로 살아있는 세포와 미생물을 보존하고 핵산과 단백질 같은 세포 하위 구성 요소가 변화하지 않도록 하는 과제에 직면해 있습니다. Cryotube와 적절한 액세서리를 함께 이용시 액체 질소 온도에서도 보관 가능합니다. 이 튜브는 엄격한 검사를 거친 물질을 사용하여 제조되고, 적절한 캡, 밀봉 및 통합 추적 시스템을 사용하여 극저온 조건을 충족하면서 귀중한 샘플을 보호합니다. 기계적 응력이 극심한 -100°C 미만의 저온을 위해 특별히 설계된 샘플 보관 용기가 필요합니다. 당사의 샘플 보관 튜브 포트폴리오에는 다양한 샘플 보관 필요에 적합한 다양한 제품이 있습니다.
수십 년간 연구자들은 안전한 샘플 보관을 위한 Thermo Scientific 보관 튜브 포트폴리오를 신뢰해 왔습니다. 이는 당사 제품이 품질에 중점을 두고 설계, 개발, 검사 및 제조되기 때문입니다. 귀중한 샘플을 보호하기 위해 고품질 순도 100%의 폴리프로필렌만을 사용하여 샘플 보관 튜브를 제조합니다.
검사 |
Standard Cryotubes |
자동화 적합 극저온 튜브(Automation Friendly Cryotubes) |
|
제품군 |
Nalgene 및 Nunc 극저온 튜브 |
Matrix |
Nunc Universal 및 Cryobank Cryotube |
Sterility level, SAL |
10-6 |
10-3 |
10-6 |
DNase, RNase Free* |
예 |
예 |
예 |
Human DNA Free* |
Not tested |
예 |
Not tested |
발열 물질 없음, 세포독성 없음* |
예 |
예 |
예 |
바코드 중복 없음 |
해당없음 |
예 |
예 |
cGMP 인증 제조 시설 및 품질 관리 시스템 |
cGMP, ISO 9001 및 ISO 13485 |
*검출 한계를 준수합니다. 검출 한계는 제품 인증서를 참조하십시오.
장기간 보관 및 냉동 보존에는 다양한 튜브 설계와 재료 품질이 요구되며, 이 중에서 가장 중요한 고려사항은 스크류 캡(internal 또는 external thread) 유형 및 적절한 밀봉(O-링 또는 일체형 개스킷)입니다. 특히 여러 번의 냉동/해동 및 캡핑/디캡핑 사이클 중에 샘플의 무결성을 성공적으로 유지하기 위해 올바르게 설계된 튜브의 스크류 캡 마개 시스템이 무엇보다 중요합니다. 당사의 튜브는 가장 혹독한 사용 환경에서도 밀봉 무결성을 보장하도록 엄격한 검사를 거쳤습니다.
식별 및 추적은 샘플 보관의 중요한 구성 요소이며, 단기 및 장기적으로 귀중한 샘플의 안전성을 보장합니다. 당사의 샘플 보관 튜브 포트폴리오는 수동(작성된) 라벨, 육안으로 확인가능한 바코드가 있는 선형 1D 그리고 2D 스캔 가능한 바코드 등 다양한 식별 방법을 제공합니다. 튜브 유형에 따라, 이러한 방법은 자동화 또는 수동 처리 혹은 둘 다에 적합한 워크플로우에서 반복실험 및 사용 편의성을 위해 튜브의 여러 부분(측면 및 하단)에 사용할 수 있습니다.
튜브 및 캡 자체와 마찬가지로 이러한 샘플 식별 방법은 냉동 보존의 물리적 응력을 염두에 두고 개발되었으므로, 성능 저하 없이 여러 번의 냉동 및 해동 시에도 사용할 수 있습니다. 또한, 색상 코딩 도구(예: 캡 및 코더)를 사용하면 직관적으로 '한 눈에' 볼 수 있도록 편리하게 샘플을 보관할 수 있습니다.
당사의 샘플 보관 튜브 포트폴리오는 샘플 처리 및 보관 워크플로우의 효율성과 확장성을 강조합니다. 대부분의 제품은 보관 랙 시스템, 튜브 캡핑 및 디캡핑, 샘플 추출, 자동 추적 및 식별 등의 자동화 절차에 호환될 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 자동화 도구를 활용하는 경우와 그렇지 않은 경우 모두에서 당사의 샘플 보관 튜브는 실험실의 성장을 수용하고 미래의 효율성을 보장합니다. 또한 현재 워크플로우에 보관 자동화 기술을 사용하고 있다면 사용중인 시스템과 자연스럽게 통합되는 제품을 제공할 수 있습니다.