샘플 보관시 필요한 냉동 용기, 캡 및 관련제품
Thermo Scientific에는 보관하고자 하는 샘플의 보안 및 체계화를 위한 샘플 보관용 튜브 관련 액세서리 포트폴리오가 준비되어 있습니다. 샘플 보관용 튜브 액세서리는 실험실의 효율적인 워크플로우를 위하여 튜브와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
Freezing Containers
Thermo Scientific Mr. Frosty 냉동 용기를 사용하여 1~5mL 튜브에 든 세포를 냉동시킬 수 있습니다. 사용이 간편한 이 시스템은 냉동 보존 기간 동안 세포 생존도를 유지하기 위한 최적의 속도인 약 -1°C/분의 속도를 나타내도록 설계되었습니다. 스크류 뚜껑이 있는 각 용기는 실험실 내 샘플 이동 및 냉동고 내 샘플 보관을 위해 12~18개의 cryotube를 안전하게 보관합니다.  
Benchtop Coolers
낮은 온도를 유지하도록 설계된 다양한 벤치탑 쿨러는 실험 중 효소, 시약, 세포 및 기타 검체를 보호하기 위해 여러 크기의 마이크로 원심분리 튜브와 초저온 바이알을 보관할 수 있습니다.
Benchtop Dewar Flasks
벤치탑 듀어(Dewar) 플라스크는 CFC 비함유 우레탄 폼 단열재로 채워진 화학내성 HDPE 이중 벽으로 구성되어 있으며 -196°C~+100°C의 온도를 견딜 수 있어 실험실 간 샘플을 쉽게 운반할 수 있습니다.
CryoFlex 튜빙, CryoCane 및 CryoSleeve
 Cryoflex로 개별 cryotube를 보호하거나, cryotube가 들어있는 CryoCane을 CryoSleeve로 보호하는 등 보관용 튜브 보호용 액세서리는 저온보관 및 이동중에 액체상 및 기체상 질소로부터 튜브 내 검체를 보호합니다.
Tube Cap, Color Coder 및 Seal
샘플 보관 튜브 포트폴리오에는 다양한 캡핑 옵션이 있습니다. 사용자가 필요한 가장 적합한 캡핑 시스템이 준비되어 있습니다. 또한, 구체적인 필요조건을 만족하는 여러 종류의 캡 및 씰을 별도로 오더하실 수 있습니다.  Matrix 및 Nunc 캡은 매뉴얼  및 자동화 보관 시스템에서 필요한 사항들을 충족하기 위해 다양한 형태 및 색상으로 제공됩니다.
Matrix SepraSeal 및 DuraSeal Cap
Thermo Scientific Matrix SepraSeal 제품은 96개 셉타로 이루어져 있어 96개의 튜브에 동시 적용 가능하며, -20°C까지 보관할 수 있습니다.   
Thermo Scientific Matrix DuraSeal  제품은 Thermo Scientific Matrix 2D 바코드 튜브 및 바코드 없는 튜브에서 적용 가능하며 최저 -80°C까지 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 
이러한 캡은 멸균, 비멸균, 솔리드(solid) 또는 프리-스플리트(pre-split) 타입으로 제공되며, 직관적인 샘플 식별을 위해 여러가지 색상으로 준비되어 있습니다.   
Matrix ScrewTop cap 및 insert
색상별로 구분된 캡과 인서트는 샘플 보관을 단순화시킵니다. Thermo Matrix ScrewTop Tube 캡과 인서트는 다양한 분야에서 사용할 수 있도록 트레이 랙 타입 또는 벌크로 제공됩니다.
CryoTube 컬러 캡
Thermo Scientific Nunc CryoTube 컬러 캡을 사용해 샘플 바이알을 색상별로 분류하십시오. Internal thread 타입의 Nunc CryoTube 바이알과 사용할 수 있으며, 실리콘 가스킷이 있어 최고의 밀봉 효과를 제공합니다. 멸균 또는 비멸균 제품으로 제공됩니다. 
Barcode color coder
Nalgene 및 Nunc 색상 코더를 이용하면 cryotube의 표준 캡을 변경하지 않고도 샘플을 '한눈에' 빠르게 식별할 수 있습니다. 
Cryoware 제품용 마커 및 라벨
초저온 보관 환경에서는 시간이 지남에 따라 기재 사항 및 라벨 이 지워져 잘 보이지 않게 됩니다. 필요할 때 샘플을 찾을 수 있도록 초저온 상태에서도 유지되는 마커, 라벨 및 펜을 사용하는 것이 중요합니다.  Thermo Scientific 초저온용 마커 펜 세트와 저온환경에서 수축하거나 벗겨지지 않도록 특수 설계된 25 x 50mm 천 라벨을 이용하면 최저 -200°C(-328°F)에서 초저온 바이알을 라벨링할 수 있습니다.
Cryo Box
Thermo Scientific Cryobox는 경제적인 판지부터 잘 깨지지 않고 내구성이 뛰어난 폴리카보네이트에 이르기까지 고객의 필요와 예산 범위를 충족할 수 있는 다양한 타입이 있으며, 중요한 샘플을 보호하고 정리하는데 사용할 수 있습니다. 면적 대비 여러 개의 튜브를 보관할 수 있어 보관 성능을 최대화하며, 169개의 1.0mL Thermo Scientific Nunc Cryobank 튜브를 보관할 수 있습니다. 모든 Thermo Scientific Cryobox는 신뢰할 수 있는 수준의 샘플 보호 기능을 제공하고 초저온 보관에 대한 엄격한 요구 사항을 충족시키도록 설계되었습니다.
Latch Rack
Thermo Scientific Matrix 바코드가 표시된 latch rack을 사용하면 기체상 질소를 포함한 저온에서의 샘플 보관이 용이합니다. 바코드가 표시된 latch rack은 랙의 세 면에서 선형 바코드, 2D 바코드 및 육안으로 읽을 수 있는 식별 표시가 있어 샘플 추적이 간편합니다. Thermo Scientific 2D 바코드 튜브, 바코드 리더, arrayer 및 캡핑 장비와 함께 사용할 수 있습니다.